    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TGF beta-2 Antibodies
          OriGene
          TGFB2 Polyclonal Antibody
          View all (20) TGF beta-2 antibodies
          Tech Support
          Cite TGFB2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TGFB2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TGFB2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          TGFB2 Antibody (TA890046S) in WB
          HEK293T cells were transfected with the pCMV6-ENTRY control (Left lane) or pCMV6-ENTRY TGFB2(RC212624, Right lane) cDNA for 48 hrs and lysed. Equivalent amounts of cell lysates (5 µg per lane) were separated by SDS-PAGE and immunoblotted with anti-TGFB2 r. Positive lysates LY401115 (100 µg) and LC401115 (20 µg) can be purchased separately from OriGene. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TGFB2 Antibody in Western Blot (WB)
          TGFB2 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          TA890046S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein of human TGFB2
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          3.25 mg/mL
          Amount
          97.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Transforming Growth Factor (TGF) betas mediate many cell to cell interactions that occur during embryonic development. Three TGF betas have been identified in mammals. TGF beta 1, TGF beta 2 and TGF beta 3 are each synthesized as precursor proteins that are very similar in that each is cleaved to yield a 112 amino acid polypeptide that remains associated with the latent portion of the molecule. The TGF beta polypeptides are multifunctional; capable of influencing cell proliferation, differentiation, and other functions in a wide range of cell types. Transformed, as well as nonneoplastic tissues, release transforming growth factors; and essentially all mammalian cells possess a specific TGF receptor. The multi modal nature of TGF beta is seen in its ability to stimulate or inhibit cellular proliferation. In general, cells of mesenchymal origin appear to be stimulated by TGF beta whereas cells of epithelial or neuroectodermal origin are inhibited by the peptide. TGF beta 1, TGF beta 2, and TGF beta 1.2 appear to be equivalent in biological activity, although there does appear to be differences in binding to certain types of receptors. TGF beta 2 is produced by many cell types and has been found in the highest concentration in porcine platelets and mammalian bone. Latent TGF beta 2 is the prominent isoform found in body fluids such as amniotic fluid, breast milk, and the aqueous and vitreous humor of the eye.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BSC-1 cell growth inhibitor; Cetermin; G-TSF; Glioblastoma-derived T-cell suppressor factor; polyergin; prepro-transforming growth factor beta-2; TGF-beta-2; TGFB; TGFβ2; Transforming growth factor; transforming growth factor beta-2; Transforming growth factor beta-2 proprotein; transforming growth factor-beta-2 precursor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BB105277; G-TSF; LDS4; TGF-beta2; Tgfb-2; TGFB2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P61812, (Mouse) P27090
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7042, (Mouse) 21808
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding receptor binding type II transforming growth factor beta receptor binding cytokine activity transforming growth factor beta receptor binding protein binding growth factor activity type III transforming growth factor beta receptor binding protein homodimerization activity receptor signaling protein serine/threonine kinase activity protein heterodimerization activity protein N-terminus binding growth factor
          Process(es)
          cell morphogenesis skeletal system development cartilage condensation blood vessel development eye development response to hypoxia kidney development epithelial to mesenchymal transition neural tube closure hair follicle development blood vessel remodeling heart morphogenesis outflow tract septum morphogenesis membranous septum morphogenesis outflow tract morphogenesis heart valve morphogenesis atrioventricular valve morphogenesis pulmonary valve morphogenesis endocardial cushion morphogenesis cardiac right ventricle morphogenesis ventricular trabecula myocardium morphogenesis endocardial cushion fusion atrial septum primum morphogenesis neural retina development activation-induced cell death of T cells transforming growth factor beta receptor signaling pathway axon guidance sensory organ development salivary gland morphogenesis heart development positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation glial cell migration male gonad development response to wounding embryo development ending in birth or egg hatching cardioblast differentiation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration positive regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of macrophage cytokine production striated muscle tissue development cell migration negative regulation of angiogenesis signaling hemopoiesis extracellular matrix organization collagen fibril organization positive regulation of cell growth negative regulation of cell growth embryonic limb morphogenesis neutrophil chemotaxis epithelial cell differentiation hair follicle morphogenesis response to progesterone positive regulation of stress-activated MAPK cascade regulation of transforming growth factor beta2 production regulation of actin cytoskeleton organization positive regulation of cell adhesion mediated by integrin ascending aorta morphogenesis wound healing regulation of cell proliferation dopamine biosynthetic process odontogenesis uterine wall breakdown regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process cell-cell junction organization positive regulation of cell differentiation positive regulation of integrin biosynthetic process positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of cell cycle positive regulation of heart contraction negative regulation of Ras protein signal transduction somatic stem cell division embryonic digestive tract development neuron fate commitment neuron development generation of neurons inner ear development negative regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of protein secretion positive regulation of immune response positive regulation of cellular component organization positive regulation of multicellular organismal process positive regulation of cell division regulation of timing of catagen positive regulation of catagen positive regulation of cardioblast differentiation positive regulation of protein kinase B signaling cardiac muscle cell proliferation uterus development cardiac epithelial to mesenchymal transition face morphogenesis positive regulation of SMAD protein import into nucleus ventricular septum morphogenesis atrial septum morphogenesis negative regulation of cartilage development pharyngeal arch artery morphogenesis secondary palate development positive regulation of cardiac epithelial to mesenchymal transition positive regulation of activation-induced cell death of T cells cellular response to growth factor stimulus positive regulation of extracellular matrix disassembly extrinsic apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand transforming growth factor beta receptor superfamily signaling pathway positive regulation of protein localization to nucleus regulation of apoptotic process involved in outflow tract morphogenesis positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of extracellular matrix organization regulation of complement-dependent cytotoxicity substantia propria of cornea development pericyte cell differentiation cranial skeletal system development negative regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation positive regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand cardiac left ventricle morphogenesis protein phosphorylation cell cycle arrest SMAD protein import into nucleus cell death negative regulation of alkaline phosphatase activity positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling cell growth signal transduction by protein phosphorylation positive regulation of cell migration activation of protein kinase activity intracellular signal transduction growth response to drug catagen negative regulation of apoptotic process regulation of MAPK cascade response to estrogen negative regulation of keratinocyte differentiation embryonic neurocranium morphogenesis negative regulation of immune response negative regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol pathway-restricted SMAD protein phosphorylation SMAD protein signal transduction
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline