Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TRAIL-R2 (DR5) Antibodies

          Invitrogen

          TRAIL-R2 (DR5) Polyclonal Antibody

          View all (78) TRAIL-R2 (DR5) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TRAIL-R2 (DR5) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TRAIL-R2 (DR5) Antibody (PA5-122124) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of TRAIL-R2 (DR5) in HepG2 cells using TRAIL-R2 (DR5) Polyclonal Antibody (Product # PA5-119078) at a dilution of 20 µg/mL, followed by secondary antibody staining with 2 µg/mL FITC-Linked Caprine Anti-Rabbit IgG Polyclonal Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Western Blot (WB)
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Western Blot (WB)
          TRAIL-R2 (DR5) Antibody in Western Blot (WB)
          TRAIL-R2 (DR5) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-122124

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.01-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-20 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5-20 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein Death receptor 5. The antigen corresponds to amino acid range 234-435 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography, Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2915696

          Target Information

          DR5 (Apo2, TRAIL-R2, TRICK2, KILLER) is a recently identified death domain containing receptor for TRAIL, which mediates TRAIL induced apoptosis. DR5 is a member of the TNF-receptor superfamily, and contains an intracellular death domain. DR5 can be activated by tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TNFSF10/TRAIL/APO-2L), and transduces an apoptosis signal. Studies with FADD-deficient mice suggested that FADD, a death domain containing adaptor protein, is required for the apoptosis mediated by DR5. Two transcript variants encoding different isoforms of DR5 and one non-coding transcript have been found. Overexpression of DR5 induces apoptosis and activates NF-kappa-B. DR5 is expressed in a number of cell types, and to particularly high levels in lymphocytes and spleen. Diseases associated with DR5 dysfunction include squamous cell carcinoma, and diffuse infiltrative lymphocytosis syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: apoptosis inducing protein TRICK2A/2B; apoptosis inducing receptor TRAIL-R2; CD262; cytotoxic TRAIL receptor-2; death domain containing receptor for TRAIL/Apo-2L; Death receptor 5; dr-5; DR4 homolog; Fas-like protein; p53-regulated DNA damage-inducible cell death receptor(killer); sCD262; second apoptosis inducing receptor for TRAIL; apoptosis-mediating receptor for TRAIL; soluble CD262; TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2; TNFR family member; TNFRSF10B; TRAIL receptor 2; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b; tumor necrosis factor receptor-like protein ZTNFR9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TNFRSF10B; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; UNQ160/PRO186; ZTNFR9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14763

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8795

          View more View less

          Function(s)
          death receptor activity protein binding TRAIL receptor activity signaling receptor activity TRAIL binding
          Process(es)
          defense response to tumor cell apoptotic process signal transduction cell surface receptor signaling pathway activation of NF-kappaB-inducing kinase activity extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors response to endoplasmic reticulum stress TRAIL-activated apoptotic signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress cellular response to mechanical stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline