    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NGFR (CD271) Antibodies
          Zeta
          NGFR Monoclonal Antibody (ZM55), MonoMab™
          View all (108) NGFR (CD271) antibodies
          Tech Support
          Cite NGFR Monoclonal Antibody (ZM55), MonoMab™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NGFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NGFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          NGFR Antibody (Z2365ML) in IHC (P)
          Human malignant melanoma stained with anti-NGFR antibody using peroxidase-conjugate and DAB chromogen. Note the cytoplasmic staining of tumor cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NGFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NGFR Monoclonal Antibody (ZM55), MonoMab™
          Product Details
          Z2365ML
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ZM55
          Immunogen
          Recombinant human p75 NGFR protein fragment (around aa 281-421)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          100 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          tris with NP-40, BSA
          Contains
          <0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          A recommended positive control tissue for this product is reast sclerosing adenosis, however positive controls are not limited to this tissue type.
          The primary antibody is intended for laboratory professional use in the detection of the corresponding protein in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue stained in manual qualitative immunohistochemistry (IHC) testing. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using non-immunological histochemical stains.
          Nerve growth factor receptor (p75NGFR), is the first of neurotrophin receptors to be isolated and is a member of the tumor necrosis factor (TNF) receptor family. NGFR has been shown to be a reliable marker for desmoplastic and neurotropic melanoma by several groups. It is now apparent that expression of NGFR is ubiquitous and not limited to the nervous system, being expressed in mature nonneural cells such as perivascular cells, follicular dendritic cells, basal epithelium of oral mucosa and hair follicles, prostate basal cells and myoepithelial cells. Studies in prostate and urothelial cancer suggest that NGFR may act as a tumor suppressor, negatively regulating cell growth and proliferation. Anti-NGFR labels the myoepithelial cells of breast ducts and intralobular fibroblasts of breast ducts and thus aides in the diagnosis of malignancy in the breast.
          Antibody is used with formalin-fixed and paraffin-embedded sections. Pretreatment of deparaffinized tissue with heat-induced epitope retrieval or enzymatic retrieval is recommended. In general, immunohistochemical (IHC) staining techniques allow for the visualization of antigens via the sequential application of a specific antibody to the antigen (primary antibody), a secondary antibody to the primary antibody (link antibody), an enzyme complex and a chromogenic substrate with interposed washing steps. The enzymatic activation of the chromogen results in a visible reaction product at the antigen site. Results are interpreted using a light microscope and aid in the differential diagnosis of pathophysiological processes, which may or may not be associated with a particular antigen.
          A positive tissue control must be run with every staining procedure performed. This tissue may contain both positive and negative staining cells or tissue components and serve as both the positive and negative control tissue. External Positive control materials should be fresh autopsy/biopsy/surgical specimens fixed, processed and embedded as soon as possible in the same manner as the patient sample (s). Positive tissue controls are indicative of correctly prepared tissues and proper staining methods. The tissues used for the external positive control materials should be selected from the patient specimens with well-characterized low levels of the positive target activity that gives weak positive staining. The low level of positivity for external positive controls is designed to ensure detection of subtle changes in the primary antibody sensitivity from instability or problems with the staining methodology. A tissue with weak positive staining is more suitable for optimal quality control and for detecting minor levels of reagent degradation.
          Internal or external negative control tissue may be used depending on the guidelines and policies that govern the organization to which the end user belongs to. The variety of cell types present in many tissue sections offers internal negative control sites, but this should be verified by the user. The components that do not stain should demonstrate the absence of specific staining, and provide an indication of non-specific background staining. If specific staining occurs in the negative tissue control sites, results with the patient specimens must be considered invalid.
          Target Information
          Neurotrophic factors control the survival, differentiation and maintenance of neurons in the peripheral and central nervous systems, and of other neural crest-derived cell types. Developing sympathetic neurons are absolutely dependent upon nerve growth factor (NGF) during the period of target competition in vivo. Antibodies reacting specifically with NGFR p75 are useful tools in the detection and characterization of NGFR p75, to enhance our understanding of a wide range of phenomena in the development, plasticity and repair of the nervous system.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD271; CD271 antigen; Gp80-LNGFR; Low affinity neurotrophin receptor p75NTR; Low-affinity nerve growth factor receptor; Low-affinity nerve growth factor receptor p75NGFR; Low-affinity nerve growth factor receptor p75NGR; NGF receptor; p-75; p75 ICD; p75 ntr; TNFR superfamily, member 16; TNR16; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD271; Gp80-LNGFR; NGFR; p75(NTR); p75NTR; TNFRSF16
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08138
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4804
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding transmembrane signaling receptor activity death receptor activity protein binding calmodulin binding coreceptor activity small GTPase binding ubiquitin protein ligase binding signaling receptor activity neurotrophin binding nerve growth factor binding
          Process(es)
          cellular glucose homeostasis hair follicle development intracellular protein transport apoptotic process signal transduction Rho protein signal transduction nervous system development axon guidance central nervous system development circadian rhythm fibroblast growth factor receptor signaling pathway regulation of gene expression detection of temperature stimulus nerve development cell differentiation negative regulation of cell migration hair follicle morphogenesis circadian regulation of gene expression dorsal aorta development negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway regulation of cell proliferation odontogenesis of dentin-containing tooth positive regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process skin development fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation rhythmic process neuron apoptotic process negative regulation of hair follicle development extrinsic apoptotic signaling pathway presynaptic modulation of chemical synaptic transmission positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis cellular response to beta-amyloid positive regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of apoptotic signaling pathway
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline