Tout scénario. Toute mission.
Nos produits sont éprouvés en laboratoire et prêts à l’emploi pour répondre à un large éventail de menaces à la sécurité et à la sûreté publique, notamment les produits chimiques, les stupéfiants, les matières dangereuses et les explosifs. Nous avons adapté ces solutions afin de répondre aux besoins spécifiques des premiers intervenants, des services d’incendie, des forces de l’ordre, de l’armée et d’autres organismes gouvernementaux afin de nous assurer que le personnel soit bien équipé et qu’il peut réagir rapidement, avec précision et en toute sécurité.
Identification des stupéfiants et des drogues illicites
Nous proposons une gamme de produits d’identification des stupéfiants et des produits chimiques fiables et éprouvés en laboratoire. Avec une gamme d’offres complète et flexible, nous fournissons des produits qui répondent à vos exigences spécifiques, qu’elles concernent des tests présomptifs sur le terrain ou une identification avancée pour une analyse de confirmation.
Apportez la précision et la fiabilité dʼune technologie éprouvée en laboratoire directement sur le terrain grâce l’analyseur portatif de stupéfiants Thermo Scientific TruNarc. L’analyseur TruNarc teste facilement et rapidement plus de 530 substances, y compris les narcotiques, les stimulants, les dépresseurs, les hallucinogènes et les analgésiques. La bibliothèque de l'analyseur TruNarc est régulièrement mise à jour pour inclure les menaces émergentes des drogues, et l'identification ne nécessite aucun contact direct avec la plupart des substances. L'analyseur TruNarc fournit des résultats clairs et en temps réel pour des preuves présumées et fournit des enregistrements automatisés et inviolables avec des résultats d'analyse, y compris des horodatages pour accélérer les poursuites.
Détectez les nouvelles drogues synthétiques avec la technologie Raman portative
Ces dernières années, nous avons assisté à une croissance importante des drogues vendues dans la rue, connues sous le nom de cathinones synthétiques, ou « sels de bain » ou « engrais ». Cela traduit une crise importante dans le domaine de la santé, non seulement pour leurs effets physiques dévastateurs mais aussi en raison des difficultés dʼidentification. Elles sont souvent intentionnellement mal étiquetées et affichent la mention « Impropre à la consommation humaine » afin d'éviter les poursuites. Dès quʼun certain type de drogue ou dérivé devient un produit illégal, les substances modifiées se fraient un chemin sur le marché afin de contourner les nouvelles législations. Quelques différences moléculaires suffisent, mais cela pose des difficultés permanentes aux tribunaux, qui cherchent à garder une longueur dʼavance sur les menaces.
Les cannabinoïdes de synthèse, un groupe de produits à base de plantes psychotropes plus souvent appelées « Spice » (cannabis synthétique) ou « K2 », sont les derniers défis auxquels doivent faire face le personnel des instances de lutte contre les stupéfiants. Bien que ces substances puissent être étiquetées comme « impropres à la consommation humaine », elles sont vendues à des adolescents comme étant des substituts à la marijuana et sont disponibles dans un grand nombre de points de vente au détail.
Les composés fabriqués chimiquement utilisés pour réaliser du cannabis synthétique sont souvent expédiés depuis d’autres pays sous forme de poudre en vrac pour ensuite être pulvérisés sur des matériaux végétaux pour être fumés. Ces composés ont des effets similaires à ceux de la marijuana, mais ils sont susceptibles dʼinduire des effets plus puissants et imprévisibles, et notamment une anxiété extrême, de la paranoïa, des hallucinations, voire même une crise cardiaque.
Les drogues illégales ciblées sont en constante évolution ; par conséquent, les kits de chimie humide traditionnels ne peuvent pas suivre lʼafflux constant de substances inconnues. Lʼanalyseur TruNarc est le seul instrument disposant dʼune bibliothèque mise à jour régulièrement afin de sʼadapter rapidement aux nouvelles drogues de confection et aux variations émergentes à mesure qu'elles gagnent du terrain sur le marché. La bibliothèque inclut également les principales drogues, les substances frelatantes et les précurseurs afin de permettre lʼanalyse précise de tout un éventail de substances. Lʼanalyseur sʼappuie sur la spectroscopie Raman, une technologie éprouvée et largement reconnue avec une spécificité chimique élevée qui excelle dans lʼidentification des liquides, gels, pâtes et matières solides de couleur claire, y compris les comprimés et le contenu des capsules. Cela fait de l'analyseur TruNarc un outil de dépistage idéal, que ce soit dans la rue, dans un poste de police, dans un poste de contrôle douanier ou dans un laboratoire médico-légal.
Identification de matières dangereuses
La mise au rebut adéquate et en toute sécurité de matières dangereuses devient une préoccupation croissante au sein des communautés du monde entier. Les spécialistes des matières dangereuses, les pompiers et les chefs d’opérations en cas d’incident ont besoin d’analyser et d’identifier rapidement le contenu de déversements de matières non étiquetées et de conteneurs déversés illégalement. La complexité croissante des procédés industriels présente de nouveaux produits chimiques toxiques qui exigent des installations spécifiques de traitement et d’élimination des déchets qui doivent tester et vérifier les produits reçus.
L’analyse traditionnelle des matières dangereuses réalisée par un laboratoire à distance ajoute des délais et des dépenses au processus d’assainissement. Les analyseurs portatifs Thermo Scientific FirstDefender, TruDefender, Defender Omega et Gemini exploitent la puissance de la spectroscopie Raman ou FTIR afin de vérifier rapidement le contenu des fûts, des sachets, des bouteilles ou d’autres contenants directement dans la zone de danger.
Détection des menaces explosives
Avec l’augmentation de l’utilisation améliorée d’engins explosifs improvisés (EEI) dans le monde, la détermination exacte des explosifs n’a jamais été aussi importante. Le personnel chargé d’analyser les menaces explosives potentielles et de protéger les preuves se tourne vers nous pour obtenir des systèmes d’identification portables afin de contrer ces menaces.
Aujourdʼhui, les EEI ne sont pas alimentés par des matières explosives traditionnelles telles que le TNT, mais sont réalisés dans des laboratoires chimiques rudimentaires en utilisant des produits chimiques industriels tels que lʼacide nitrique, le nitrate dʼammonium, le carburant diesel et le sucre ; ils évitent ainsi la détection rendue possible grâce aux technologies traditionnelles et aux chiens entraînés à la détection d’explosifs. Les forces militaires et les organismes d’intervention civils font des recherches et déploient rapidement de nouveaux systèmes d’identification portable pour lutter contre la menace actuelle des EEI.
Désormais, Thermo Fisher Scientific propose l’analyseur Thermo Scientific Gemini aux unités de détection de bombes et de neutralisation d’explosifs qui doivent identifier les menaces explosives potentielles et conserver les indices. Conçu sur la base des analyseurs portatifs leaders du marché FirstDefender et TruDefender, Gemini est le premier analyseur à intégrer la spectroscopie FTIR et Raman au sein d’un seul instrument une gamme plus large d’identification d’explosifs que ces technologies ne sauraient atteindre individuellement. Disponible avec le système d’aide à la prise de décision HazMaster G3™ en option d'Alluviam LLC, l’analyseur portatif Gemini permet d’analyser les mélanges en mode virtuel et de résoudre les problèmes de façon interactive, pour une prise de décision plus éclairée et plus sûre dans la zone à risque.
Identification des agents chimiques et des armes
Assurer la sécurité publique en identifiant rapidement les armes chimiques et les agents chimiques. Les instruments d’identification des produits chimiques Thermo Scientific fournissent des données instantanées et directement exploitables qui facilitent les prises de décisions dans des situations critiques. Testez et identifiez rapidement sur le terrain la présence d’agents de guerre chimique (CWA), de produits chimiques industriels toxiques (TIC), de matières industrielles toxiques (TIM) et d’un grand nombre d’autres substances dangereuses.
Thermo Fisher Scientific est reconnu par le secteur comme le leader en technologie Raman portative et propose plus de 10 000 instruments, y compris l’analyseur portatif d’identification chimique Thermo Scientific FirstDefender RMX, utilisé dans toutes les sections de l’Armée américaine, ainsi que par les forces militaires et les forces de l'ordre de nombreux pays du monde entier. Associant des technologies sophistiquées, notamment Raman et FTIR, et une interface incroyablement facile à utiliser, nos produits d’identification des produits chimiques fournissent des résultats fiables et rapides sur le terrain, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Détection des rayonnements
Nos solutions intégrées comprennent des systèmes portables de détection des rayonnements, de dosimétrie et de surveillance qui protègent le personnel, les infrastructures essentielles, les sites de surveillance définis et les zones environnantes.
La technologie de rejet du rayonnement naturel (NBR) est essentielle à la détection, à la localisation et à l’identification plus précises des nucléides radioactifs comme les armes nucléaires, les bombes sales et les sources orphelines ou volontairement masquées. Nos portails, moniteurs, sondes, détecteurs Geiger-Mueller et autres instruments de détection et de surveillance des rayonnements sont dotés de cette technologie brevetée.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.