ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
Niton Apollo
Niton XL5
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
Niton XLp
Spécifications analytiques
TechnologieLIBSXRFXRFXRFXRFXRFXRF
Source analytiqueLaser 1 064 nm, dispositif à couplage de charge (CCD)Tube à rayons X de 5 W, détecteur au silicium à diffusion (SDD)Tube à rayons X de 2W, détecteur au silicium à diffusion (SDD)Tube à rayons X de 2W, détecteur au silicium à diffusion (SDD)Tube à rayons X de 2 W, détecteur Si-PINTube à rayons X de 2 W,
détecteur Si-PIN
Isotope Cd-109, détecteurs CdTe et Si-PIN
Plage élémentaire1C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, WMg-U
(détection d’éléments ultralégers)
Mg-UMg-UTi-BiTi-PbPb
Taille du foyer50 µm standard
8 mm standard
3 mm en option
8 mm standard
3 mm en option
8 mm standard8 mm standard
8 mm standard
3 mm en option
S/O
Spécifications de l’instrument
Poids26,4 lb2,8 lb3,4 lb3,4 lb3,4 lb17 lb3,0 lb
Dimensions12,0 x 13,0 x
 4,0 in
9,5 x 8,2 x
 2,7 in
9,6 x 9,0 x
 3,8 in
10,0 x 10,8 x
 4,0 in
10,0 x 10,8 x
 4,0 in
15,6 x 8,1 x
 10,4 in
9,8 x 10,5 x
 3,8 in
Capacité de mémoire de relevés3< 130 000< 130 000< 10 000< 10 000< 10 000< 10 000< 10 000
Caractéristiques
Écran d’affichageInclinaisonInclinaisonInclinaisonAngle fixeAngle fixeAngle fixeStationnaire
Écran tactile/touches directionnelles
Micro-caméra
Macro-caméra
Bluetooth4
GPS
WiFi
Batterie avec échange à chaud
Étanche aux éclaboussures et à la poussière
(conforme à la norme IP54)
Bientôt disponible !  
Protection du détecteurS/OBientôt disponible ! 
Ce tableau n’est pas exhaustif et détaille les meilleures ventes des gammes de produits Niton XRF et LIBS. Les spécifications et applications de l’instrument varient selon le type de modèle. Des calibrages et des configurations supplémentaires sont disponibles. Discutez avec un responsable de compte pour en savoir plus.
1. La plage d’éléments dépend des modes de calibrage sélectionnés.  2. Le poids affiché inclut la batterie.  3. Inclut les spectres. Le nombre de relevés enregistrés peut être réduit si des macro/micro images sont incluses.  4. Connexions PC, imprimante, lecteur de codes-barres et GPS externe.
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
Niton Apollo
Niton XL5
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
Niton XLp
Métaux/alliages
Acier au carbone, acier faiblement allié
★★★
★★
Nuances L d’acier inox
★★★
Recyclage
de la ferraille
★★
★★
★★★
★★
Identification positive
des matériaux (PMI)
★★★
★★★
★★
★★
AQ / CQ
fabrication
★★
★★★
★★
★★
Revêtements
Revêtements métalliques 
★★★
★★
Métaux précieux
Analyse des bijoux et métaux précieux 
★★
★★
★★
★★★
Catalyseurs automobiles 
★★★
Exploitation minière
Exploration de zones vertes 
★★★
★★
Exploration pétrolière et gazière 
★★★
★★
Contrôle de la teneur 
★★★
★★
Éléments du groupe des terres rares Bientôt disponible !
★★★
Risques environnementaux
Sols 
★★★
★★
Peinture au plomb industrielle 
★★
★★
Peinture au plomb, usage résidentiel      
★★★
Filtres à poussières et à air 
★★
Biens de consommation
Jouets pour enfants,
vêtements, bijoux, mobilier
★★★
★★
RoHS / DEEE sans halogène 
★★★
★★
Art et archéométrie
Artefacts métalliques, pigments, céramiques, etc. 
★★★
★★
★ = Bien, ★★ = Très bien, ★★★ = Le meilleur. Le système de notation évalue les performances analytiques, le format de l’instrument, les caractéristiques et les besoins d’application.
Ce tableau n’est pas exhaustif et détaille les meilleures ventes des gammes de produits Niton XRF et LIBS. Les spécifications et applications de l’instrument varient selon le type de modèle. Des calibrages et des configurations supplémentaires sont disponibles. Discutez avec un responsable de compte pour en savoir plus.
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
Niton Apollo
Niton XL5
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
Niton XLp
Spécifications analytiques
TechnologieLIBSXRFXRFXRFXRFXRFXRF
Source analytiqueLaser 1 064 nm, dispositif à couplage de charge (CCD)Tube à rayons X de 5 W, détecteur au silicium à diffusion (SDD)Tube à rayons X de 2W, détecteur au silicium à diffusion (SDD)Tube à rayons X de 2W, détecteur au silicium à diffusion (SDD)Tube à rayons X de 2 W, détecteur Si-PINTube à rayons X de 2 W,
détecteur Si-PIN
Isotope Cd-109, détecteurs CdTe et Si-PIN
Plage élémentaire1C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Nb, Mo, WMg-U
(détection d’éléments ultralégers)
Mg-UMg-UTi-BiTi-PbPb
Taille du foyer50 µm standard
8 mm standard
3 mm en option
8 mm standard
3 mm en option
8 mm standard8 mm standard
8 mm standard
3 mm en option
S/O
Spécifications de l’instrument
Poids26,4 lb2,8 lb3,4 lb3,4 lb3,4 lb17 lb3,0 lb
Dimensions12,0 x 13,0 x
 4,0 in
9,5 x 8,2 x
 2,7 in
9,6 x 9,0 x
 3,8 in
10,0 x 10,8 x
 4,0 in
10,0 x 10,8 x
 4,0 in
15,6 x 8,1 x
 10,4 in
9,8 x 10,5 x
 3,8 in
Capacité de mémoire de relevés3< 130 000< 130 000< 10 000< 10 000< 10 000< 10 000< 10 000
Caractéristiques
Écran d’affichageInclinaisonInclinaisonInclinaisonAngle fixeAngle fixeAngle fixeStationnaire
Écran tactile/touches directionnelles
Micro-caméra
Macro-caméra
Bluetooth4
GPS
WiFi
Batterie avec échange à chaud
Étanche aux éclaboussures et à la poussière
(conforme à la norme IP54)
Bientôt disponible !  
Protection du détecteurS/OBientôt disponible ! 
Ce tableau n’est pas exhaustif et détaille les meilleures ventes des gammes de produits Niton XRF et LIBS. Les spécifications et applications de l’instrument varient selon le type de modèle. Des calibrages et des configurations supplémentaires sont disponibles. Discutez avec un responsable de compte pour en savoir plus.
1. La plage d’éléments dépend des modes de calibrage sélectionnés.  2. Le poids affiché inclut la batterie.  3. Inclut les spectres. Le nombre de relevés enregistrés peut être réduit si des macro/micro images sont incluses.  4. Connexions PC, imprimante, lecteur de codes-barres et GPS externe.
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXLNiton XLp
Niton Apollo
Niton XL5
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
Niton XLp
Métaux/alliages
Acier au carbone, acier faiblement allié
★★★
★★
Nuances L d’acier inox
★★★
Recyclage
de la ferraille
★★
★★
★★★
★★
Identification positive
des matériaux (PMI)
★★★
★★★
★★
★★
AQ / CQ
fabrication
★★
★★★
★★
★★
Revêtements
Revêtements métalliques 
★★★
★★
Métaux précieux
Analyse des bijoux et métaux précieux 
★★
★★
★★
★★★
Catalyseurs automobiles 
★★★
Exploitation minière
Exploration de zones vertes 
★★★
★★
Exploration pétrolière et gazière 
★★★
★★
Contrôle de la teneur 
★★★
★★
Éléments du groupe des terres rares Bientôt disponible !
★★★
Risques environnementaux
Sols 
★★★
★★
Peinture au plomb industrielle 
★★
★★
Peinture au plomb, usage résidentiel      
★★★
Filtres à poussières et à air 
★★
Biens de consommation
Jouets pour enfants,
vêtements, bijoux, mobilier
★★★
★★
RoHS / DEEE sans halogène 
★★★
★★
Art et archéométrie
Artefacts métalliques, pigments, céramiques, etc. 
★★★
★★
★ = Bien, ★★ = Très bien, ★★★ = Le meilleur. Le système de notation évalue les performances analytiques, le format de l’instrument, les caractéristiques et les besoins d’application.
Ce tableau n’est pas exhaustif et détaille les meilleures ventes des gammes de produits Niton XRF et LIBS. Les spécifications et applications de l’instrument varient selon le type de modèle. Des calibrages et des configurations supplémentaires sont disponibles. Discutez avec un responsable de compte pour en savoir plus.
XRF Technology eBook
Télécharger le livre numérique gratuit !
“Technologie XRF pour les non-scientifiques”
Vous souhaitez découvrir le fonctionnement de la technologie XRF ? Téléchargez le livre numérique pour découvrir la science qui se cache derrière la fluorescence X et ses performances pour votre entreprise. Développé par notre équipe d’experts, vous découvrirez les principes fondamentaux de la technologie XRF portative, les secteurs qui peuvent en tirer parti et bien plus encore !
Télécharger le livre numérique
Suivez-nous