Search
Le système de PCR en temps réel QuantStudio 1 est un instrument de base pour les utilisateurs novices et expérimentés à la recherche d’un produit de qualité à un prix abordable. Grâce au grand écran tactile interactif et aux modèles de protocole préoptimisés, sa configuration est facile.
Réalisez des réactions jusqu’à 100 μl et détectez des différences aussi petites que 1,5 fois dans les réactions uniplexes, et obtenez des résultats en 40 minutes approximativement. Le système QuantStudio 1 est également équipé de Connect, la plateforme Thermo Fisher Scientific sur le cloud, qui vous permet de surveiller les cycles à distance en temps réel, d’analyser des ensembles de données sophistiquées en quelques minutes, de stocker des données de manière sécurisée et de partager les résultats en ligne avec des collègues d’autres institutions dans le monde entier.
En plus des fonctionnalités communes à tous les systèmes QuantStudio, le système QuantStudio 1 offre :
Trois filtres calibrés pour les colorants FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE et JUN/ROX/Texas Red
Offre les trois filtres d’excitation et d’émission les plus couramment utilisés : FAM, VIC et ROX
Les modèles de protocole préoptimisés minimisent la formation des nouveaux utilisateurs
Vous permet d’accéder à des données, de les analyser et de les partager à tout moment, quel que soit l’endroit
| Catégorie | Attribut | Description |
Format | Bloc fixe |
|
Efficacité et productivité | Faible encombrement |
|
Multiplexage | 3 | |
Surveillance à distance et connectivité Wi-Fi |
| |
Sur le cloud |
| |
Écran tactile intuitif |
| |
Compatible avec l’automatisation | ||
Dimensions | 40 x 27 x 50 cm (H x L x P) | |
Disponibilité optimisée | Aide Smart | |
Étalonnage minimal pour une maintenance facile |
| |
Assistance | Diagnostic à distance de l’instrument |
|
Accès à distance à un ingénieur de maintenance |
|
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.