Descripción general
El sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 12K Flex de Applied Biosystems puede utilizar simultáneamente hasta cuatro placas QuantStudio 12K Flex OpenArray de 3072 reacciones en aproximadamente cuatro horas. Cuando se combina con el sistema AccuFill QuantStudio 12K Flex OpenArray, el sistema QuantStudio 12K Flex puede producir hasta 110 000 puntos de datos o más en un día (8 horas) con tan solo 20 minutos de manipulación por ejecución. La interfaz de pantalla táctil con numerosas funciones y las completas herramientas de análisis de software para expresión génica, genotipado y PCR digital aumentan la productividad.
Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, el sistema QuantStudio 12K Flex tiene cinco formatos de bloque intercambiables entre los que se incluyen: Placa OpenArray, tarjeta de matriz TaqMan, 384 pocillos y 96 pocillos (0,1 y 0,2 ml). Ofrece así una versatilidad inigualable para el laboratorio con unos requisitos de formato flexibles. El sistema también es compatible con el sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) e incluye funciones que ayudan a cumplir la norma 21CFR parte 11 habilitadas para entornos validados de alto rendimiento.
Características
El sistema QuantStudio 12K Flex le ofrece:
Maximizar el rendimiento con recursos mínimos
Aumente el rendimiento hasta 32 veces utilizando cuatro placas OpenArray en una sola ejecución. 
Cinco bloques intercambiables
Placa OpenArray, tarjeta de matriz TaqMan, bloques de 384 pocillos y 96 pocillos (0,1 y 0,2 ml) intercambiables sin necesidad de herramientas
Compatibilidad con la automatización
Aumente la productividad y reduzca las tareas manuales gracias a la compatibilidad con la automatización con el manipulador de microplacas Thermo Scientific Orbitor RS2
Opciones máximas de multiplexing y química
La probada detección de fluorescencia con el sistema OptiFlex mejorado permite hasta seis objetivos de multiplexing 
Reducción del tiempo de puesta en marcha y manipulación
Inicie un experimento de 12 000 puntos de datos normalmente en 20 minutos o menos. 
Cumplimiento de 21CFR parte 11 y compatibilidad con LIMS
La compatibilidad con el sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) y las funciones que ayudan a cumplir la norma 21CFR parte 11 permiten un alto rendimiento, y se puede añadir un paquete opcional de seguridad, auditoría y firma electrónica. 
Vídeos y demostraciones
Escale los experimentos para satisfacer las necesidades de rendimiento inmediatas de su laboratorio 12K a una sola reacción. Hay bloques intercambiables opcionales disponibles para ejecutar placas OpenArray, tarjetas de matriz TaqMan, placas de 384 pocillos y placas de 96 pocillos (0,1 y 0,2 ml).
Inicie un experimento de 12 000 puntos de datos en menos de 20 minutos utilizando la carga automatizada de muestras con el sistema QuantStudio 12K Flex AccuFill.
Datos de muestras
Separación de 9 logs.
Reproducibilidad de PCR en tiempo real y rango dinámico de 9 logs. El diagrama de amplificación muestra los resultados de la PCR en tiempo real de ADN 18S en diluciones de 10 veces, comenzando con 25 000 copias utilizando el bloque de 384 pocillos. Los datos muestran resultados altamente reproducibles para cantidades objetivo de entrada que abarcan nueve órdenes de magnitud (9 logs.). 
Kits de calibración y verificación de instrumentos
Maximice el rendimiento de su sistema QuantStudio 12K Flex con los siguientes kits de calibración. 
Sistema QuantStudio 12K Flex, OpenArray
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price Cantidad
4478601 Each
1.424,00
4469602 Each
1.300,00
Sistema QuantStudio 12 Flex, tarjetas de matriz TaqMan
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price Cantidad
4432314 Each
5.570,00
4432250 Each
6.640,00
Especificaciones
* Módulo de software opcional disponible.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.