Überblick
Das Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex Real-Time-PCR-System kann bis zu vier QuantStudio 12K Flex OpenArray Platten (jede Platte mit 3.072 Reaktionen) gleichzeitig in etwa vier Stunden verarbeiten. In Kombination mit dem QuantStudio 12K Flex OpenArray AccuFill System kann das QuantStudio 12K Flex System an einem 8-Stunden-Tag bis zu 110.000 Datenpunkte oder mehr mit nur 20 Minuten manueller Eingriffszeit pro Lauf erzeugen. Eine funktionsreiche Touchscreen-Oberfläche und umfassende Software-Analyse-Tools für Genexpression, Genotypisierung und digitale PCR erhöhen die Produktivität.
Das QuantStudio 12K Flex System wurde für höchste Flexibilität entwickelt und verfügt über fünf austauschbare Blockformate, darunter: OpenArray Platte, TaqMan Array-Karte, 384-Well und 96-Well (0,1 und 0,2 ml). Dies bietet eine unübertroffene Vielseitigkeit für das Labor mit flexiblen Formatanforderungen. Das System umfasst außerdem Unterstützung für Laborinformationsmanagementsysteme (LIMS) sowie Funktionen zur Unterstützung der Konformität mit 21 CFR Part 11, die für validierte Umgebungen mit hohem Durchsatz geeignet sind.
Merkmale
Das QuantStudio 12K Flex System bietet:
Maximierung des Durchsatzes mit minimalen Ressourcen
Erhöhen Sie den Durchsatz um das bis zu 32-Fache, indem Sie vier OpenArray Platten in einem einzigen Lauf ausführen. 
Fünf austauschbare Blöcke
OpenArray Platte, TaqMan Array-Karte, 384-Well-Block, 96-Well-Blöcke (0,1 und 0,2 ml), die  ohne Werkzeug austauschbar sind
Automatisierungskompatibel
Steigern Sie die Produktivität und reduzieren Sie Ihre manuellen Aufgaben durch Automatisierungskompatibilität mit dem Thermo Scientific Orbitor RS2 Mikrotiterplatten-Mover
Maximum an Optionen für Multiplexing und Chemie
Bewährte Fluoreszenzdetektion mit erweitertem OptiFlex System, ermöglicht bis zu sechs Multiplexing-Ziele 
Reduzieren Sie die Startzeit und die Zeit für manuelle Eingriffe
Ein Experiment mit 12.000 Datenpunkten kann in der Regel in 20 Minuten oder weniger gestartet werden. 
Konformität mit 21 CFR Part 11 und LIMS-Unterstützung
Die Unterstützung des Laborinformationsmanagementsystems (LIMS) und die Funktionen, die die Konformität mit 21 CFR Part 11 unterstützen, sind für hohe Durchsätze geeignet und es kann ein optionales Paket für Sicherheit, Auditierung und elektronische Signatur hinzugefügt werden. 
Videos und Demos
Skalieren Sie Experimente und arbeiten Sie mit einem Durchsatz von 12K bis zu einer einzigen Reaktion, je nach Bedarf in Ihrem Labor. Optional sind austauschbare Blöcke für OpenArray Platten, TaqMan Array-Karten, 384-Well-Mikrotiterplatten und 96-Well-Mikrotiterplatten (0,1 und 0,2 ml) erhältlich.
Starten Sie mit dem QuantStudio 12K Flex AccuFill System mit automatischer Probenbeladung ein 12.000-Datenpunkt-Experiment in der Regel in weniger als 20 Minuten.
Beispieldaten
Trennung über 9 Größenordnungen
Reproduzierbarkeit der Real-Time PCR und dynamischer Bereich über 9 Logs. Das Amplifikationsdiagramm zeigt Ergebnisse der Real-Time PCR von 18S DNA in 10-fachen Verdünnungen, beginnend mit 25.000 Kopien, mit dem 384-Well-Block. Die Daten zeigen sehr reproduzierbare Ergebnisse für die Eingabe von Zielmengen, die neun Größenordnungen abdecken (9 Logs). 
Kits zur Kalibration und Verifikation der Geräte
Maximieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres QuantStudio 12K Flex Systems mit den folgenden Kalibrierkits. 
QuantStudio 12K Flex System, OpenArray
Katalognr. Produkt Größe Price Menge
4478601 Each
1,642.00
4469602 Each
1,914.00
QuantStudio 12 Flex System, TaqMan Array-Karten
Katalognr. Produkt Größe Price Menge
4432314 Each
5,150.00
4432250 Each
6,070.00
4432265 Each
3,075.00
Spezifikationen
* Optionales Softwaremodul verfügbar.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.