Aperçu
Les systèmes de PCR en temps réel QuantStudio 6 et 7 Flex sont conçus pour être polyvalents. Facilité à interchanger les formats à 96 puits (0,1 et 0,2 ml)  et à 384 puits. Les systèmes peuvent détecter des différences aussi petites que 1,5 fois dans les réactions uniplexes avec plage dynamique de 10 logarithmes.  Pour vous aider à vous adapter rapidement à l’évolution des exigences et à protéger votre investissement, le système QuantStudio 6 peut être mis à niveau à tout moment vers un système QuantStudio 7. 
Le système QuantStudio 7 Flex peut également exécuter une TaqMan Array Card (TAC, carte à 384 puits qui permet le chargement de 384 cibles avec 8 étapes de pipetage en moins de 10 minutes).
Caractéristiques
En plus des fonctionnalités communes à tous les systèmes QuantStudio, les systèmes QuantStudio 6 et 7 Flex offrent : 
Format de blocs interchangeables
Changez facilement le bloc depuis l’avant en moins d’une minute sans outil 
Possibilité de mise à niveau lorsque vous en avez besoin
Le système QuantStudio 6 Flex peut facilement être mis à niveau vers un système QuantStudio 7 Flex par un ingénieur de maintenance de terrain, ce qui ajoute la compatibilité avec l’automatisation et l’efficacité des flux de travaux des TaqMan Array Card (TAC).
Simplicité d’installation
Le logiciel intuitif, la configuration facile sur écran tactile et les changements de bloc vous permettent de démarrer immédiatement. 
Caractéristiques propres au système QuantStudio 7 Flex :
Plus d’options de bloc
Blocs interchangeables 96 puits (0,1 et 0,2 ml), 384 puits et TaqMan Array Card 
Compatible avec l’automatisation.
Réalisez des centaines de réactions PCR en temps réel sans effort à l’aide du manipulateur de microplaques Thermo Scientific Orbitor RS2. Le système QuantStudio 7 Flex optimise vos capacités de débit automatisé. 
Système OptiFlex
Comprend six canaux de filtre d’excitation et d’émission découplés avec 21 combinaisons de filtres pour un multiplexage et une flexibilité de la chimie maximaux. 
Données d’échantillon
Tracé de courbe de fusion de fluorescence et tracé de courbe dérivée avant (rouge) et après (bleu) ajout d’un ligand sur le système QuantStudio 6 Flex.
Accessoires
Kits d’étalonnage et de vérification de l’instrument
Optimisez les performances de vos systèmes QuantStudio 6 et 7 Flex avec les kits d’étalonnage suivants.
Système QuantStudio 6 Flex, 384 puits avec le logiciel de conception et d’analyse QuantStudio version 1.5 ou antérieure
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
4432320 Each
216,70
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
394,00 Économisez 177,30 (45%)
A24736 Each
208,00
4432271 Each
108,90
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
198,00 Économisez 89,10 (45%)
A24733 Each
208,00
4425559 Each
868,00
4457334 Each
209,00
4432302 Each
193,00
4432284 Each
109,45
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
199,00 Économisez 89,55 (45%)
4432290 Each
230,00
4432296 Each
125,40
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
228,00 Économisez 102,60 (45%)
4432278 Each
198,00
4432308 Each
350,00
4455280 Each
991,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 802,00 Économisez 810,90 (45%)
4432470 Each
3 380,00
Système QuantStudio 6 Flex, 384 puits avec le logiciel de conception et d’analyse QuantStudio version 1.6 ou ultérieure
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
4432320 Each
216,70
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
394,00 Économisez 177,30 (45%)
A26334 Each
310,20
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
564,00 Économisez 253,80 (45%)
A26335 Each
308,00
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
560,00 Économisez 252,00 (45%)
4425559 Each
868,00
4455280 Each
991,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 802,00 Économisez 810,90 (45%)
A26341 Each
618,20
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 124,00 Économisez 505,80 (45%)
Système QuantStudio 6 Flex, 96 puits, 0,1 ml
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24734 Each
215,00
4432389 Each
108,90
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
198,00 Économisez 89,10 (45%)
4425618 Each
870,00
A24735 Each
215,00
4432557 Each
3 320,00
4457328 Each
123,00
4432420 Each
196,00
4432432 Each
190,30
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
346,00 Économisez 155,70 (45%)
4432426 Each
217,25
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
395,00 Économisez 177,75 (45%)
4432402 Each
109,45
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
199,00 Économisez 89,55 (45%)
4432408 Each
196,00
4432414 Each
195,00
4432396 Each
196,00
4351979 Each
873,40
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 588,00 Économisez 714,60 (45%)
A26337 Each
194,15
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
353,00 Économisez 158,85 (45%)
A26340 Each
351,00
A26336 Each
194,15
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
353,00 Économisez 158,85 (45%)
Système QuantStudio 6 Flex, 96 puits, 0,2 ml
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24738 Each
210,00
4432327 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
A24737 Each
209,00
4461599 Each
116,60
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
212,00 Économisez 95,40 (45%)
4432358 Each
198,00
4432370 Each
189,75
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
345,00 Économisez 155,25 (45%)
4432364 Each
217,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
396,00 Économisez 178,20 (45%)
4432340 Each
198,00
4432346 Each
197,00
4432352 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
4432334 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
4432488 Each
3 385,00
4432382 Each
650,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 182,00 Économisez 531,90 (45%)
A26332 Each
194,15
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
353,00 Économisez 158,85 (45%)
A26333 Each
194,70
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
354,00 Économisez 159,30 (45%)
A26331 Each
199,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
362,00 Économisez 162,90 (45%)
Système QuantStudio 7 Flex, 384 puits
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24736 Each
208,00
4432271 Each
108,90
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
198,00 Économisez 89,10 (45%)
4425559 Each
868,00
A24733 Each
208,00
4457334 Each
209,00
4432302 Each
193,00
4432308 Each
350,00
4432320 Each
216,70
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
394,00 Économisez 177,30 (45%)
4432284 Each
109,45
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
199,00 Économisez 89,55 (45%)
4432290 Each
230,00
4432296 Each
125,40
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
228,00 Économisez 102,60 (45%)
4432278 Each
198,00
4432470 Each
3 380,00
A26335 Each
308,00
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
560,00 Économisez 252,00 (45%)
A26334 Each
310,20
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
564,00 Économisez 253,80 (45%)
Système QuantStudio 7 Flex, 96 puits, 0,1 ml
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24734 Each
215,00
4432389 Each
108,90
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
198,00 Économisez 89,10 (45%)
4425618 Each
870,00
A24735 Each
215,00
4432557 Each
3 320,00
4457328 Each
123,00
4432420 Each
196,00
4432432 Each
190,30
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
346,00 Économisez 155,70 (45%)
4432426 Each
217,25
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
395,00 Économisez 177,75 (45%)
4432402 Each
109,45
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
199,00 Économisez 89,55 (45%)
4432408 Each
196,00
4432414 Each
195,00
4432396 Each
196,00
4351979 Each
873,40
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 588,00 Économisez 714,60 (45%)
A26337 Each
194,15
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
353,00 Économisez 158,85 (45%)
A26340 Each
351,00
A26336 Each
194,15
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
353,00 Économisez 158,85 (45%)
Système QuantStudio 7 Flex, 96 puits, 0,2 ml
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
A24738 Each
210,00
4432327 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
A24737 Each
209,00
4461599 Each
116,60
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
212,00 Économisez 95,40 (45%)
4432358 Each
198,00
4432370 Each
189,75
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
345,00 Économisez 155,25 (45%)
4432364 Each
217,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
396,00 Économisez 178,20 (45%)
4432340 Each
198,00
4432346 Each
197,00
4432352 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
4432334 Each
107,80
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
196,00 Économisez 88,20 (45%)
4432488 Each
3 385,00
4432382 Each
650,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
1 182,00 Économisez 531,90 (45%)
A26332 Each
194,15
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
353,00 Économisez 158,85 (45%)
A26333 Each
194,70
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
354,00 Économisez 159,30 (45%)
A26331 Each
199,10
Offre spéciale
Offre exceptionnelle en ligne
Se termine 27-Mar-2026
362,00 Économisez 162,90 (45%)
Système QuantStudio 7 Flex, TaqMan Array Card (TAC)
N° de catalogue Nom Taille Price Quantité
4432314 Each
5 570,00
4432250 Each
6 640,00
Spécifications
* Disponible en option.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.