Search
QuantStudio 3および5リアルタイムPCRシステムは工場でキャリブレーションされるため、すぐに使用開始できます。これらのシステムは、わずか1.5倍の遺伝子発現量の差異を検出でき、リモートモニタリングを可能にし、またクラウドベースのApplied Biosystems解析モジュールとのデータ共有機能を備えています。
初心者でも熟練したユーザーでも使用できるように設計されており、96ウェル(0.2 mlまたは0.1 ml)と384ウェル(QS5のみ)の消耗品に対応します。 このシステムは、最大6つのターゲットのマルチプレックス機能、および21 CFR Part 11への準拠を可能にするソフトウェアも装備しています。
このコンパクトな装置は、スタンドアローンとして、またはコンピュータによる設定が可能で、あらゆるラボニーズに適合
最適化済みのプロトコルテンプレートが初心者ユーザーのトレーニングを最小化
96ウェルブロック(0.1、0.2mL)はApplied Biosystems VeriFlexテクノロジーを採用しており、3つ、または6の独立した温度ゾーンを備えているため、正確な温度制御と最適化を実現
ランのリモートモニタリング、高度なデータセットの迅速解析、安全なスペースへの結果の保存、それらの安全なオンライン共有が可能
96ウェル(0.1 mLブロック)、96ウェル(0.2 mLブロック)、および384ウェルオプション
セキュリティ、監査、電子署名機能付き
QuantStudio 3および5システムのパフォーマンスを、以下のキャリブレーションキットで最大化できます。
| カテゴリー | 仕様 | QuantStudio 3システム | QuantStudio 5システム |
|---|---|---|---|
| フォーマット |
固定ブロック | ||
| 効率と生産性 |
小設置面積 | ||
| マルチプレックス |
最大4つ | 96ウェル、最大6つ 384ウェル、最大5つ |
|
| VeriFlex温度制御 |
3ゾーン | 6ゾーン(96ウェル、Fast96ブロックのみ) | |
| クラウド対応システムへの直接接続 | |||
| フル機能のタッチスクリーン | |||
| オンボードメモリ | あり、2,000サンプル以上 | あり、2,000サンプル以上 |
|
| 21 CFR Part 11準拠サポート機能 |
セキュリティ | セキュリティ、監査、電子署名機能付き | |
| 寸法 |
40☓27☓50 cm(高さ☓幅☓奥行) | 40☓27☓50 cm(高さ☓幅☓奥行) | |
| 稼働時間の最大化 |
Smart Help |
||
| 簡単なメンテナンスを実現する最小限のキャリブレーション |
|||
| サポート |
専門トレーニングを受けたテクニカルスタッフによるオンサイトでの設置(各地域部門) |
||
| SmartStartオリエンテーション |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。