Density-category-page
Confíe en nuestros detectores
Con décadas de rendimiento demostrado en sectores tan diversos como la producción petroquímica y de petróleo y la fabricación de papel, pulpa y acero, nuestros detectores identifican de forma precisa la densidad y el nivel del producto, lo que permite a nuestros clientes mantener el tiempo productivo y maximizar la eficacia, la productividad y la seguridad en aplicaciones de procesos críticas.
A partir de tecnologías reconocidas, ofrecemos detectores robustos, radiométricos sin contacto y vibracionales con contacto que proporcionan información de confianza en los entornos más desafiantes, con independencia de si se enfrenta a altas temperaturas, altas presiones o productos químicos dañinos.
Póngase en contacto con un especialista en la aplicación
Productos populares de medición de la densidad
Categorías destacadas de medición de densidad
Artículos de blog destacados
El procesamiento de hidrocarburos en la industria petroquímica actual exige un mayor control del proceso, así como un aumento de la eficacia y la seguridad en los procesos. La coquificación es una operación de las unidades de refinería que produce el coque de petróleo. Cuando se combinan los métodos de transmisión de gamma y la retrodispersión de neutrones, lo que se denomina "nivel de coquificación híbrida", pueden ofrecer un mejor reconocimiento de los cambios del proceso que si se hubiera utilizado solo un método.
hybrid-approach-image-230x195