Search
Las centrífugas Thermo Scientific con tecnología GreenCool son más verdes por diseño y aportan un poder excepcional y una mayor sostenibilidad al laboratorio. Equipadas con un sistema de refrigeración de última generación, estas centrífugas ejemplifican el liderazgo tecnológico y la innovación.
![]() |
![]() |
![]() |
Solicite un presupuesto para X4TR (de sobremesa) |
Solicite un presupuesto para S4TR (de sobremesa) |
Centrífugas de alta velocidad LYNX
|
|---|
![]() |
![]() |
Centrífugas de banco de sangre Cryofuge |
Centrífugas de bioprocesamiento BIOS |
|---|
El avanzado sistema de refrigeración cumple con la regulación F-Gas (UE) 2024/573 y las regulaciones de la EPA de EE.UU., que tienen como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero fluorados para mitigar su impacto en el cambio climático. Los gases fluorados, incluidos los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), tienen un alto potencial de calentamiento global (GWP). Estas regulaciones buscan limitar el uso, la producción y la liberación de estos gases.
Menos peligroso
Más eficiente energéticamente
La tecnología GreenCool de Thermo Scientific para centrífugas de uso general funciona con HC (R290), cuyo potencial de calentamiento global (GWP) es de 3, lo que supone una reducción considerable en comparación con los sistemas de refrigeración anteriores, cuyo GWP era de 1430.
En el caso de las centrífugas de suelo, la tecnología GreenCool utiliza dióxido de carbono (CO₂), un gas natural con un potencial de calentamiento global de 1, inferior al de otros refrigerantes.
Tanto el R290 como el CO₂ son refrigerantes más sostenibles que no agotan la capa de ozono.
Más allá de la tecnología compatible con el Reglamento sobre gases fluorados, las centrífugas ofrecen un consumo energético reducido y una excelente estabilidad de temperatura, lo que ayuda a garantizar la integridad de las muestras, así como resultados precisos y eficientes. Los dispositivos se centran en el rendimiento, las soluciones específicas para cada aplicación, el funcionamiento intuitivo y la fiabilidad absoluta. Equipados con una tecnología más respetuosa con el medio ambiente, ofrecen un rendimiento excelente en cada rotación.
Las centrífugas de uso general de 4 litros de las series X y S de Thermo Scientific favorecen la eficiencia en múltiples aplicaciones: investigación académica, biología molecular, cultivo celular, terapia celular y génica, laboratorios de control y aseguramiento de la calidad y aplicaciones de diagnóstico clínico. Además, ayudan a reducir el impacto medioambiental con un sistema de refrigeración con refrigerante natural.
La tecnología GreenCool ofrece*:
Más información: X4TR , X4FR , S4TR , S4FR
Las centrífugas de uso general de las series X y S están diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional, versatilidad y una mayor sostenibilidad.
Con una fuerza centrífuga relativa (RCF) del rotor de ángulo fijo de más de 25 000 x g y una RCF del rotor oscilante de más de 7000 x g, se pueden realizar incluso las separaciones más difíciles. Los científicos que trabajan en aplicaciones biofarmacéuticas, de investigación académica y de diagnóstico clínico pueden elegir entre modelos de sobremesa ventilados de 4 l (4 x 1000 ml) o modelos refrigerados de suelo y sobremesa. Elija entre hasta 18 rotores opcionales (serie X) y hasta 13 rotores (serie S) para adaptarse a diversos equipos de laboratorio, incluidos varios rotores Fiberlite de fibra de carbono ligeros y resistentes a la corrosión. Otras características adicionales son el intercambio automático de rotores, las tapas de biocontención ClickSeal y la conectividad opcional (serie X).
*En comparación con los modelos anteriores (centrífugas Sorvall/Multifuge X4R Pro, Sorvall/Megafuge ST4R Plus y SL4R Plus sin tecnología GreenCool).
Las centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific LYNX 4000 y 6000 proporcionan un rendimiento potente y una mayor sostenibilidad para laboratorios de investigación y bioprocesamiento.
La tecnología GreenCool ofrece*:
Las centrífugas LYNX están diseñadas para flexibilidad de aplicación con una variedad de materiales de laboratorio compatibles, intercambio rápido de rotores, hasta 100,605 x g y soporte incluso para aplicaciones de flujo continuo/zonal.
La centrífuga LYNX 6000 soporta hasta 6L de capacidad y un rendimiento de 100,605 x g, mientras que la centrífuga LYNX 4000 soporta hasta 4L de capacidad y un rendimiento de 68,905 x g. Elija entre hasta 19 rotores opcionales para acomodar diversos materiales de laboratorio, incluidos varios rotores de fibra de carbono Fiberlite ligeros y resistentes a la corrosión. Las características adicionales incluyen la interfaz de pantalla táctil Centri-Touch, la aplicación móvil Centri-Vue para monitoreo en tiempo real, soporte de cumplimiento GMP/GLP con el software de gestión de datos Centri-Log Plus y tecnologías energéticamente eficientes como Smart Vacuum (modelo LYNX 6000) y mayor seguridad con tapas de biocontención y filtro HEPA (modelo LYNX 6000).
*Comparado con modelos anteriores (centrífugas de súper velocidad Sorvall LYNX 4000 y 6000 sin tecnología GreenCool).
Las centrífugas de banco de sangre Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 aportan una excelente productividad y una mayor sostenibilidad a las instalaciones de procesamiento de sangre.
La tecnología GreenCool ofrece*:
Las centrífugas Cryofuge simplifican el manejo de grandes volúmenes mientras aseguran el cumplimiento de estándares globales.
Una gran capacidad de hasta 16 bolsas de sangre de 550 mL, diseño fácil de usar, ergonomía mejorada y configuración rápida de ejecuciones rastreables hacen que estas centrífugas sean ideales para un procesamiento eficiente de sangre. Cumplen con la Regulación de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745, proporcionando un rendimiento superior con tecnología más verde.
Las características incluyen funciones de Auto-Door y Auto-Lid para la conveniencia del usuario, la interfaz Centri-Touch para un control intuitivo y rotores con windshield con tecnología Eco-Spin para una mayor eficiencia energética.
*Comparado con modelos anteriores (centrífugas Sorvall BP 8 y 16/centrífugas Cryofuge 8 y 16 sin tecnología GreenCool).
Las centrífugas Thermo Scientific BIOS A y BIOS 16 están diseñadas para aplicaciones de bioprocesamiento de alto rendimiento y mayor sostenibilidad.
La tecnología GreenCool ofrece*:
Las centrífugas BIOS proporcionan un rendimiento confiable con excelente productividad y soluciones de escalado para aplicaciones de bioprocesamiento.
Con una capacidad de hasta 16 L y un diseño fácil de usar, la serie BIOS simplifica el trabajo con grandes volúmenes mientras ayuda a garantizar el cumplimiento de estándares globales. Las características ergonómicas, la configuración rápida de ejecuciones rastreables y la solución de sistema cerrado con CentriPAK BPC hacen que estas centrífugas sean excelentes para la productividad del bioprocesamiento, aprovechando la tecnología más verde para un rendimiento superior.
Las características incluyen tecnología Auto-Door, interfaz de pantalla táctil a todo color, identificación instantánea de rotor Auto-ID y rotores con parabrisas con tecnología Eco-Spin para eficiencia energética.
*Comparado con modelos anteriores (centrífugas Sorvall BIOS A y 16 sin tecnología GreenCool). El porcentaje puede variar según el modelo.
Nuestros modelos de centrífugas X y S, Cryofuge, BIOS y LYNX están diseñados y fabricados en Osterode am Harz, Alemania. Este sitio de Thermo Fisher Scientific es una instalación certificada de cero residuos y utiliza 100% energía renovable.