Search
L'Invitrogen Qubit 4 Fluorometer mesure avec précision et rapidité la concentration d’ADN, d’ARN ou de protéines dans un seul échantillon. Il peut également être utilisé pour évaluer l’intégrité et la qualité de l’ARN. Faciles à utiliser, les menus à écran tactile simplifient la sélection et l’exécution des dosages dont vous avez besoin, avec l’affichage des résultats en quelques secondes.
Le Qubit 4 Fluorometer partage des caractéristiques communes avec le modèle Qubit Flex : il est exact, précis, sensible, simple et rapide ; il ne nécessite que 1 µl d’échantillon, même s’il est très dilué ; il comporte un calculateur de réactif intégré pour vous aider à préparer votre solution de travail ; il fonctionne avec une large gamme de dosages Qubit et d’applications ; et il peut mesurer la fluorescence brute en mode Fluorimètre.
En outre, les données recueillies en mode Fluorimètre sur le Qubit 4 Fluorometer peuvent être utilisées pour concevoir votre propre dosage à l’aide de l’outil de conception de dosages MyQubit. Cet outil vous permet de créer de nouveaux dosages pour le Qubit Fluorometer en quelques minutes. Il vous suffit de saisir vos paramètres de dosage dans l’outil en ligne, puis d’enregistrer et de télécharger le fichier .qbt sur votre Qubit Fluorometer à l’aide d’une clé USB.
Des dosages MyQubit préconfigurés sont disponibles pour quantifier le cholestérol, le galactose, le glucose, l’acide glutamique, le peroxyde ou le saccharose. Vous pouvez télécharger ces fichiers .qbt sur votre ordinateur, puis les télécharger sur votre Qubit 4 Fluorometer à l’aide d’une clé USB. Ces dosages sont des exemples des types de dosages MyQubit que vous pouvez créer vous-même.
Le Qubit 4 Fluorometer est convivial et permet d’obtenir des résultats à l’aide de procédures de dosage simples et rapides. Grâce au grand écran tactile couleur, vous pouvez naviguer facilement dans les différentes options. Les calculs et les réglages sont automatiquement effectués par l’instrument.
Le Qubit 4 Fluorometer enregistre les données pour un maximum de 1 000 échantillons et vous pouvez transférer les données vers un compte Thermo Fisher Connect Cloud via Wi-Fi ou vers un ordinateur via une clé ou un câble USB. En outre, le calculateur de réactif intégré de Qubit 4 vous aide à déterminer la quantité de colorant et de tampon requise pour préparer vos échantillons et vos étalons.
Calculateur de réactifs et graphique de résultats. Entrez le nombre d’échantillons et d’étalons requis. Le calculateur de réactifs intégré détermine la quantité de colorant et de tampon nécessaire. Les résultats peuvent être visualisés sur un graphique montrant la courbe standard.
Attribut | Description |
Caractéristiques physiques | |
Type d’instrument | Fluorimètre de paillasse |
Dimensions de l’instrument | 13,6 x 25 x 5,5 cm 5,4 x 10 x 2,2 in |
Poids | 743 g ; 2,1 lb |
Alimentation de service | 100–240 VCA ; 1,0 A/1,2 A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Alimentation électrique | 12 VCC ; 2,5 A |
Site d’installation | Utilisation à l’intérieur uniquement |
Température de fonctionnement | 10–40 °C |
Humidité de fonctionnement | 20–80 % (sans condensation) |
Interface utilisateur | Écran tactile couleur de 5,7 pouces |
Spécifications techniques | |
Plage dynamique | 5 ordres de grandeur |
Durée de traitement | < 5 secondes/échantillon |
Sources lumineuses | LED bleue (pic ~470 nm) LED rouge (pic ~635 nm) |
Filtres d’excitation | LED bleue (430–495 nm) LED rouge (600–645 nm) |
Filtres d’émission | Vert (510–580 nm) Rouge (665–720 nm) |
Détecteurs | Photodiodes : fonction de mesure de 300–1 000 nm |
Type de calibration | Étalonnage 2 ou 3 points |
Chambre à échantillons | Accueille un tube de dosage Qubit |
Type de tube | Tube de dosage Qubit |
Temps de remontée en température | < 35 secondes |
Stockage des données d’échantillons | 1 000 échantillons |
Matériel | |
Affichage | Écran tactile capacitif de 5,7 pouces avec écran couleur haute résolution |
Ports de données | Port pour câble USB (type mini-B) Port pour clé USB (type A) |
Capacités de mise en réseau | Transférez les données directement sur l’ordinateur à l’aide d’un câble USB ou sans fil à l’aide de l’adaptateur Wi-Fi fourni |
Alimentation électrique | Adaptateur secteur CA avec cordons d’alimentation spécifiques au pays |
Clé USB | 4 GB |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer | Qubit 4 Fluorometer |
1 adaptateur secteur international | 1 adaptateur secteur international | 1 adaptateur secteur international | 1 adaptateur secteur international | 1 adaptateur secteur international |
Tissu microfibre | Tissu microfibre | Tissu microfibre | Tissu microfibre | Tissu microfibre |
Clé USB | Clé USB | Clé USB | Clé USB | Clé USB |
Dongle Wi-Fi | Dongle Wi-Fi | Dongle Wi-Fi | Dongle Wi-Fi | Dongle Wi-Fi |
| Qubit Assay Tubes (500 tubes) | Qubit Assay Tubes (500 tubes) | Qubit Assay Tubes (500 tubes) |
|
| Kit de dosage Qubit dsDNA HS (haute sensibilité)t (100 dosages) | Kit de dosage Qubit dsDNA HS (haute sensibilité)t (500 dosages) |
|
|
| Kit de dosage Qubit dsDNA BR (large gamme) (100 dosages) |
|
|
|
| Kit de dosage Qubit RNA IQ (intégrité et qualité) (75 dosages) |
| Kit de dosage Qubit RNA IQ (intégrité et qualité) (275 dosages) |
|
| Kit de dosage Qubit RNA HS (haute sensibilité) (100 dosages) |
|
|
|
| Kit de dosage Qubit RNA BR (large gamme) (100 dosages) |
|
|
|
| Kit de dosage Qubit Protein BR (100 dosages) |
|
| Kit de dosage Qubit Protein BR (100 dosages) |
| Kit de dosage Qubit 4 System Verification (50 dosages) |
|
|
|
Le Qubit 4 Fluorometer est conçu pour être utilisé avec les tubes de dosage Qubit pour obtenir de meilleurs résultats.
Pour plus d’informations sur les dosages du Qubit 4 Fluorometer, reportez-vous à l’onglet Assays (Dosages).
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.