自动化显微技术如何加速材料科学研究
什么是自动化显微镜?
如今,仪器自动化正在改变材料科学领域,使科学家能够将更多时间用于分析工作,而减少操作设备的时间。通过将仪器校准、图像调节以及实验流程等工作自动化,研究人员能够更快速地收集更多数据,避免重复性任务,并最大限度地提高仪器的运行时间。
自动化显微技术推动科研卓越
自动化成像最大的优势之一是提升工作效率。研究人员可以实现每周7天、每天24小时自动操作仪器,从而更快地分析更多样本。这带来了更大量的数据,使实验数据集具备更高的统计精度。同时也有助于实验室优化资源,充分利用仪器的使用价值。
自动化显微技术的另一个优势是更广泛的可及性自动化可以简化复杂的多步骤实验,帮助新用户更快地上手。即使有了自动化,新操作人员仍可以跟随实验步骤逐步学习,因此仍然存在重要的教育和培训机会。自动化将科学研究扩展到更广泛的用户群体,同时让研究人员接触到一些他们可能不知道如何完成的高级任务。在培训多个用户时,自动化和工作流程的使用确保所有操作人员都按照相同的方式执行实验。这导致了更加一致的实验方法,从而产生可重复的结果。
自动化成像的第三个主要优势是 提高对数据的信心 实现实验一致性可能是一个巨大的挑战,尤其是对于复杂的实验流程,或者当多个研究人员使用同一台仪器时。通过在显微工作流程中实施自动化,实验引入人为错误的可能性大大降低,最终研究人员对最终结果拥有更高的信心。
Nanoparticles characterized with automated microscopy
自动化可以极大地加速纳米颗粒的表征。在此示例中,使用配备Thermo Scientific™ Super-X™ G2探测器的Thermo Scientific™ Talos™ F200X G2透射电镜和自动化纳米颗粒工作流程(APW),对覆盖有混合纳米颗粒(Si,Ni)的网格进行了化学分析。通过采集53×16(848)个图像区域,分析了总宽度为1.01毫米的区域,共计超过1.38亿像素。总体上分析了3,937个镍纳米颗粒和4,546个硅纳米颗粒。整个采集过程耗时18小时,完全无需人工干预,使用的是Thermo Scientific™ Maps™和Velox™软件。在图像区域采集过程中,使用Thermo Scientific™ Avizo2D™软件进行实时处理。
一种高度灵活的自动化显微镜方法
人们普遍认为,自动化成像可以产生更准确的数据和更一致的结果,从而提升科学研究的质量。随着科学家希望在有限的仪器使用时间内产出高质量的研究成果,仪器自动化正成为当今研究中日益重要的一部分。
尽管许多研究实验室正在接受自动化的益处,但也存在一些被认为的缺点。一些教育工作者担心自动化是一个“黑箱”,可能会削弱理解能力,并阻碍新手用户培养良好的仪器操作技能。他们还担心更多的自动化可能导致用户在选择仪器参数时自由度降低。
尽管这些担忧可以理解,但显微镜自动化并不需要成为一个谜团。借助合适的自动化工具,当今的材料科学实验室可以完全掌控他们的实验,同时提供良好的培训和教育,并推动产出高质量的科研成果。
以下是您可能不知道的三种我们处理自动化显微镜的方式:
  • 研究人员可以查看我们自动成像工作流程中的每一步。我们认为自动化应该有明确的目的。自动化不仅仅是按下按钮后神奇地看到结果出现,而是为了提升研究的质量。通过让我们客户在仪器屏幕上查看自动化流程中的每一个步骤,他们可以始终保持对整个过程的全面了解。这使研究人员能够轻松地向新用户讲解复杂实验过程中的所有步骤。
  • 研究人员可以根据自身特定需求定制自动化功能。自动化并不意味着必须采用一种标准的、预先设定的方式进行操作。使用我们的材料科学显微镜仪器,研究人员可以灵活地自定义自动化工作流程。很多时候,他们可以创建属于自己的自动化“方案”,并根据需要进行修改。他们还可以更改设置和功能以满足独特的实验需求。
  • 当研究人员不想使用自动化时,可以将其关闭。虽然我们的显微镜设计用于通过最佳参数实现任务的自动化和优化,但用户也可以选择关闭自动化功能,转而进行手动操作。
观看我们的自动化网络研讨会系列
通过采用灵活的自动成像方法,我们的目标是在提高生产效率、扩大显微镜的使用范围并增强数据可信度的同时,让客户完全掌控自己的研究流程。
为了帮助客户更好地理解我们的自动化理念,我们最近推出了一个六部分组成的网络研讨会系列,“通过自动化实现材料表征卓越表现,这展示了自动化分析仪器提升科研成果的威力。
从提升显微镜性能,到在桌面扫描电子显微镜中使用脚本功能,再到无人值守的聚焦离子束连续切片断层扫描,本系列内容向观众展示了自动化工具如何简化科研任务,同时仍然提供对显微工作流程的控制能力。
您可以观看我们点播的自动化网络研讨会系列此处。
//
理查德·怀特(Richard White)是赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)材料科学市场开发部总监。