电子显微镜的工作原理是什么?
自电子显微镜20世纪30年代问世以来,这项革命性技术逐步使我们能够获取微观、纳米甚至原子尺度的信息,突破了光学显微镜的限制,揭示了所有物质背后的隐藏结构。
利用电子显微镜探索不可见的世界
现代电子显微镜可以清晰地观察晶体材料中原子的行列排列,并重现蛋白质三维结构,甚至包括单个配位水分子。这些细节推动了材料科学、生物学等多个领域的无数进展,使我们能够从分子和原子层面理解宏观现象。
电子显微镜所生成的启发性且常常美丽的图像让人不禁好奇:电子显微镜究竟是如何工作的?在这篇博客中,我们将探讨电子显微镜的基本组成部分,帮助您熟悉这项激动人心的技术。
扫描电子显微镜结构示意图,标明电子枪、电磁透镜、探测器等部件的位置。
扫描电子显微镜结构示意图。
电子显微镜的组成部分
一般来说,现代电子显微镜有几个关键组成部分:电子源、电磁透镜以及一个或多个电子探测器。显微镜首先从电子源产生一束聚焦的电子束,然后通过透镜将电子束引导至样品上。一旦电子束与样品发生相互作用,电子会被反射或者穿过样品(如果样品足够薄)。探测器的位置用于捕捉这些反射或透射的电子,这些电子由于与样品的相互作用而携带了样品的各种信息。
电子源
有几种类型的电子源,大致可分为热离子源和场发射源。热离子源通过电流加热灯丝或晶体,直到具有足够的能量发射电子。场发射源则在一个尖锐的金属(钨)尖端施加强静电场,能量集中在尖端边缘从而导致电子被发射出来。选择热离子源还是场发射源主要取决于成本和所需的图像质量。
Simplified illustration of the electromagnetic lens structure of an electron microscope.
电磁透镜结构的简化示意图。
电磁透镜
类似于光学显微镜中玻璃透镜聚焦和引导光线的方式,电磁透镜控制电子在显微镜中的流动。电磁透镜由一系列平行的电线圈组成,这些线圈产生磁场。这些线圈连接到磁极片上,磁极片是空心金属圆柱体,可将磁场集中在电子束附近。然后,电子在磁场作用下被拉过磁极片中心。
电子探测器
电子显微镜的发展历史中,探测器经历了显著的演变。最初,电子是通过与相机胶片直接相互作用来探测的,这种胶片对电子和光子的反应类似。如今,大多数电子显微镜改用数码相机,要么使用发出光的闪烁体,要么使用直接电子探测器。分辨率是按照探测器的每个像素来解释的,一些探测器达到了4096 x 4096个物理像素(总计1600万像素)。
电子显微镜各组件如何协同工作
现代电子显微镜的特性需要通过运行控制软件的外部计算机来进行管理。理想情况下,集成的控制系统可以协调并监控电子源、电磁透镜和探测器,以提供优化的成像和数据采集。一些集成的控制软件甚至可以提供自动化功能,使您能够以无人值守的方式收集大量数据。
希望以上内容为您概述了电子显微镜的工作原理及其组成部分。如果您想了解更多关于电子显微镜的知识,例如透射电子显微镜和扫描电子显微镜之间的区别,请查看我们“显微镜基础101”系列中的其他教育博客文章:
– 电子显微镜的构造
– 如何产生电子束?——电子源基础
– 透射电镜与扫描电镜:有何区别?
如需更多教育资源,请访问我们的电子显微镜学习中心>>
联系我们/Contact Us
姓名(Required)
Alex Ilitchev
Written by:
Alex Ilitchev, PhD
Technical Writer, Thermo Fisher Scientific
Alex Ilitchev, PhD, is a technical writer at Thermo Fisher Scientific. They have a background in biophysical chemistry, with a focus on protein misfolding, aggregation, and mass spectrometry. Alex supports technical communication and editing across a variety of analytical instruments and software from Thermo Fisher Scientific, with a focus on applications of electron microscopy in the life and materials sciences.
Read more Ilitchev, Alex