PCR初心者必見! プライマーの設計で守るべき10のオキテ
PCRを成功させるには優れたプライマーの設計が必要不可欠です。ですが、プライマーの設計の「コツ」ってご存じですか?初心者に限らず、気にかけていない方や忘れている方も多いのでは?今回はPCR初心者でも簡単に分かる、プライマーの設計において守るべき10のオキテを紹介します。このオキテをしっかり守ればあなたもPCRマスターに!?
1.18~30塩基の長さにする。
2.融解温度は55~65℃、プライマー同士の温度差を5℃以内にする。
3.プライマーのTm値が低い場合は、よくGC含有量が多い配列を探す、あるいはプライマーの長さを少し伸ばす。
4.GC含有率は40~60%とし、結合を促進するため3’末端はGまたはCにする。
5.通常は、効率よく切断するために、プライマーの制限酵素部位の5’末端に3~4塩基付加する。
6.プライマー内部の二次構造形成を避け、GCリッチ領域とATリッチ領域の分布のバランスがとれているようにする。
7.4塩基以上の連続した同一塩基配列や繰り返し配列を避ける。
8.プライマー内部での3塩基以上の相補的配列、またプライマー間(フォワードプライマーとリバースプライマー間)での相補的配列を避ける。
9.クローンニングに用いるプライマーの場合は、最低でもカートリッジ精製以上のグレードを推奨。
10.変異導入に用いるプライマーの場合は、プライマーの中央部にミスマッチの塩基が来るようにする。
プライマー注文の時には、必ずこのオキテを思い出してください!
これだけは知っておきたいPCRの基礎知識、ココにあります!
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室を活用してください!
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。