毎日使うからこそ見直したいPBSのレシピ
細胞や組織を扱う研究者にとって、PBS(phosphate-buffered saline、リン酸緩衝生理食塩水)やDPBS(Dulbecco’s PBS)は欠かすことのできない試薬です。2022年に60周年を迎えたGibco™ブランドのPBSやDPBSは、おかげさまで多くのお客さまにご愛用いただいています。実のところ、PBSと称される試薬のレシピは1種類ではなく、使用目的などによってさまざまな組成が開発されています。代表的なバリエーションは、2価の陽イオン(カルシウムイオンとマグネシウムイオン)や、エネルギー源(グルコースやピルビン酸)の有無です。これらについては、当社のWebサイトや多くの解説書があるのでそちらをご参照ください。当記事では、細胞培養実験で日常的に使用されているPBSやDPBSの組成に着目します。なお本ブログでは、特に言及しない限り、pH7.4のPBSやDPBSについて記載しています。
▼こんな方におすすめです!
・細胞培養や組織培養をこれから始める方
・細胞培養や組織培養を実施している方
PBSの組成のメーカー間比較
はじめに、GibcoブランドのPBS(製品番号10010023)の組成を確認します。そしてこの機会に、メーカー各社が細胞培養用として販売しているPBSの組成の一覧表を作成しました(Table 1)。これらの組成はWeb上の公開情報から入手しています。当社の培地・緩衝液などの組成は、製品ページに表示されているリンク先の組成表で確認することができます。当社の組成表は、含有物質名、分子量(g/mol)、質量濃度(mg/L)、モル濃度(mmol/L = mM)の一覧表となっており、大変便利です。当該PBSは塩化ナトリウム(NaCl)、リン酸二水素カリウム(KH2PO4)、リン酸水素二ナトリウム(Na2HPO4)を含有しています。Na2HPO4については、メーカーによって無水物と七水和物の違いがありますが、組成としては同等と言えます。C社のように、Web上で組成情報を見つけることができなかったケースもあります。
PBSの組成のメーカー間比較
PBSの組成のレシピ間比較
次に、代表的な実験マニュアルに掲載されているレシピを比較します。PBSを自作している方は、毎回特定のレシピを参照されていると思います。ラボ伝統のレシピや先達の実験ノート、実験書のレシピに従っている方もいらっしゃるでしょう。ここでは、下記の3種類の実験書のレシピを確認します。比較するため、Gibco™ PBSも含めてTable 2にまとめました。
(1)「改訂バイオ試薬調製ポケットマニュアル(羊土社、2014)」
定番のマニュアルです。研究室に1冊はもちろん、個人で所有している方もいらっしゃると思います。
(2)「改訂細胞培養実験ハンドブック」(羊土社、2008)
こちらも定番の実験書です。
(3)「Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Fourth Edition」(p.1820, Cold Spring Harbor Laboratory Press、2012)
分子生物学実験のバイブルとされています。Volume 3にレシピが掲載されています。
PBSの組成のレシピ間比較
全てPBSと称される溶液であるにもかかわらず、レシピ間でかなりの違いがあります。なお、細胞培養用に限らなければ、PBSのレシピのバリエーションはさらに増えます。例えば、Cold Spring Harbor ProtocolsのRecipeのカテゴリーには、用途別に組成が調節されたPBSのレシピが多数掲載されています(こちら)。
Table 2によると、Gibco PBSの組成はその他のPBSとは一線を画しています。一方、レシピ(1)と(3)の組成は、Na2HPO4が12水和物か7水和物という違いのみで同等です。
Table 2から、細胞培養実験用のPBSとして採用されているレシピには、少なくとも3種類のバリエーションがあることが分かりました。
DPBSの組成のメーカー間比較
次に、市販のDPBSの組成を確認します。参考のため、Gibco PBSとDulbeccoが1954年の論文で初めて記載したDPBSの組成もまとめて、Table 3を作成しました。なお、Dulbeccoらによるオリジナルの組成にはCaCl2とMgSO4が含まれていますが、他の溶液との比較のため、これらを除いています。
DPBSの組成のメーカー間比較
参考文献
Dulbecco R & Vogt M (1954) “Plaque formation and isolation of pure lines with poliomyelitis viruses.” J. Exp. Med. 99(2) 167-82 (PMID: 13130792)
メーカー各社のDPBSの組成はほぼ同等であり、1954年のDulbeccoらの論文の組成に従って作られていることが分かります。DPBSは、市販のPBSと比較してNaClの濃度が低く設定されている一方、KClが追加され、pH緩衝のためのリン酸塩の濃度が高く設定されています。また、お気づきの方も多いと思いますが、DPBSの組成はTable 2のレシピ(2)の組成と同一です。以上をまとめると、「PBS」の組成として広まっているレシピには、少なくとも以下の3種類があることが分かりました。
  • Gibco PBSなど、市販製品のレシピ
  • Molecular Cloningなどのレシピ
  • 実はDPBSのレシピ
もし、使用中のPBSの組成に確信が持てなければ、この機会にレシピを見直してみてはいかがでしょうか。思わぬ発見があるかもしれません。
まとめ
  • 「PBS」と呼ばれる試薬には多様なレシピが存在しています。
  • 調査できたメーカー3社の細胞培養用「PBS」は同じものとしてご使用いただけます。
  • DPBSのオリジナルのレシピには、CaCl2とMgCl2が含まれていますが、これらを含有していないDPBSを各社が販売しています。
【無料ダウンロード】Gibco多能性幹細胞ハンドブック
胚性幹細胞(ESCs)と人工多能性幹細胞(iPSCs)の両方を含む、多能性幹細胞(PSCs)についてのハンドブックです。リプログラミング、培養、遺伝子導入、ゲノム編集、分化誘導といった多能性幹細胞に関連するワークフローと各アプリケーションに最適な当社製品をご紹介しています。
ダウンロードする
【無料ダウンロード】Gibco細胞培養基礎ハンドブック
細胞培養に関する基礎情報を解説したハンドブックをご用意しています(日本語版、約100ページ)。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。