PCRがかからない!ときに試してみたい3つの反応条件
みなさんが日頃行っているPCR、増えないサンプルにハマってしまうと、実験が前に進まなくて困ってしまいますよね?また、細かく条件検討をし始めるとキリがないです。
そこで今回は、中の人が実際に行っていたPCRの条件をご紹介します。これが増えないPCRをブレイクスルーするきっかけになるかもしれません!
※効果には個人差があります。記載が不正確であったことにより生じたいかなる損害に関しても、中の人は責任を負いかねます。
変性条件を98℃ 10秒にする
GCリッチの鋳型DNAの場合、通常の変性条件では変性されにくい場合があります。そこで、変性の温度条件を94℃ 30秒から98℃ 10秒に変更することでうまくいきました
サイクルを2ステップにする
通常、PCRのサイクルは変性、アニーリング、伸長の3ステップですが、これを、変性、アニーリング&伸長の2ステップにすることで増幅が見られたことがあります。
例えば、3ステップでは、(94℃ 30秒→60℃ 30秒→72℃ 1分/kb)の場合、2ステップでは、(94℃ 30秒→68℃ 1分/kbp)となります。
反応液にDMSOを加える
PCRの反応液を、通常の組成に加え、DMSO (dimethyl sulfoxide)を5%になるように加えると増幅が見られたことがあります。ただ、DMSOにより、PCRの正確性が下がるという話も……。
また、ベタインやグリセロールを添加するのも効果があるらしいです。
どうしても増えない場合は……
条件検討をあきらめて、人工遺伝子合成サービスに投げてしまいましょう!昔に比べて便利な世の中になりましたね!
いかがでしょうか?PCRがうまくいかない場合に参考にしていただければ幸いです。
これだけは知っておきたいPCRの基礎知識、ココにあります!
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室を活用してください!
基礎知識を学ぶ
他にも、PCRの基礎の復習や、より深い知識の獲得を目的とした無料PDFも提供しております!
▼主な内容
  • PCRの基礎知識
  • PCRのセットアップで考慮すべき6つの要素
  • PCR反応条件における6 つの注意点
  • DNAポリメラーゼの4つの主な特性
  • 一般的な10のPCR法
  • PCRを用いた7つのアプリケーション
  • PCRに関するトラブルシューティングガイド
  • 精製グレード選択のガイダンス
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。