免疫療法のためのバイオマーカー探索
免疫療法による有害事象を理解するためのバイオマーカーの発見は、がん免疫研究の重要な部分であり、T細胞レセプターベータ(TCRB)遺伝子内の多型が有力な指標となる可能性が示唆されています。
免疫療法は体内の免疫系を刺激して、がんと闘うための治療法の1つですが、副作用により病変部分 ではない組織が危険にさらされる可能性があります。T細胞は病気に対する防御の重要な役割を担っており、免疫反応の調節やがんなどの異物を直接攻撃することもあります。多くの種類のがんでは、がん細胞表面上のチェックポイントタンパク質がT細胞と相互作用することで、T細胞の攻撃を防いでいます。チェックポイント阻害剤(CPI)などを用いた治療法は、この相互作用をブロックし、T細胞のがん細胞に対する攻撃活性を回復させることができます。しかし、これは健康な組織への攻撃を促進し、免疫関連の有害事象(IRAE)を誘発する可能性もあります。免疫療法による潜在的な有害事象を理解するために、T細胞レセプター(TCR)シーケンス研究は役に立つかを検討します。
TCR遺伝子座の複雑性によって生じる解析の困難さ
TCRB遺伝子多型を理解するために、まず思いつく方法としては、次世代シーケンサ(NGS)を使用した全ゲノムシーケンシング(WGS)があります。しかし、この方法は困難であることが知られており、WGSはいくつかの理由から潜在的なバイオマーカーをまだ特定できていません。TCR遺伝子座は非常に反復的で複雑であるため、ショートリードで配列を決定するには困難な遺伝子といえます。一塩基変異を特定し、TCRB遺伝子座の対立遺伝子を決定するためには、この問題を解決できる NGSソリューションが必要です。
ロングリードシーケンスによるTCR遺伝子座の分析
最近の論文では、Looneyらが(2019)、末梢血サンプル由来のRNAを用いて、白色人種81人の対立遺伝子とハプロタイプを同定するために、ターゲットTCRシーケンスの使用を実証しました。著者らは、Ion Torrent™シーケンシングテクノロジーIon Torrent™ Oncomine™ TCR Beta-LR assayを使用したロングリードシーケンスによって、複雑なTCRB遺伝子座を分析するという課題を克服できることを発見しました。このアッセイは、置換エラー率が低いため、研究者が多型を正確に特定し、既存のデータベースにはなかった新しいTCRB対立遺伝子を発見することもできました。81人はいくつかの主要なハプロタイプに分割され、論文の著者らが知る限りでは、これはハプロタイプレベルの解像度でTCRB遺伝子座を分析した最初のNGSベースの取り組みです。
今後の展望
現在、TCRB遺伝子多型をよりよく理解するためのターゲットNGSソリューションがあり、やるべきことはまだたくさんありますが、研究者はIRAEとの潜在的な関連があるかどうかを詳しく調べて、それに対処するのに役立てることができます。バイオマーカーの特定と継続的な研究の進歩により、より個別化された薬剤の選択が可能になることで、将来の免疫療法がより安全で効果的になる可能性があります。
関連情報
Oncomine TCR Beta-LR アッセイ
参考文献
Looney TJ, et al. (2019) Haplotype Analysis of the T-Cell Receptor Beta (TCRB) Locus by Long-amplicon TCRB Repertoire Sequencing. J Immunother Precis Oncol 2019 2:137-43.
次世代シーケンサ入門
Ion Torrent次世代シーケンサをより詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
詳細を見る
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。