Nalgeneプラスチックボトルで快適な実験を!
Nalgeneプラスチックボトルを使用される際に、皆さんはどのような点に注目して使用する製品をお選びでしょうか?
Thermo Scientific™Nalgene™のプラスチックボトルは中栓不使用で液漏れ防止保証をしています。
また、ボトル成型時に可塑剤、離型剤をほとんど使用していないため、非常に溶出が抑えられたボトルになっています。
ボトルの原料となるプラスチック樹脂(レジン)は米国薬局方 USP ClassVIの非常に高いグレードです。
Nalgeneプラスチックボトルは様々な研究用途に対応するために、豊富な種類の材質、様々な形状や容量の製品を取り揃えています。
また、航空輸送に適したIP2ボトルや、含有金属量やパーティクル数をコントールしたローメタル/ローパーティクルボトル、また、お客様の要望に併せてNalgeneボトルを洗浄した状態でお届けするクリーンボトルサービスのご提供など様々なニーズに応えられるようになっています。
▼こんな方におすすめです
・ボトルの液漏れに問題を抱えており、液漏れしないボトルが欲しい
・機能性の高いボトルを探している
・溶出の少ないボトルを探している
Nalgeneプラスチックボトルの特長
豊富なラインナップ
Nalgeneプラスチックボトルは、多様な用途に対応するために、様々なプラスチック樹脂(レジン)を用いて製造されています。
レジンにより化学薬品耐性や使用温度、オートクレーブの可否などが異なるため、適切な材質を選択することが大切です。
ボトルのラインナップは、丸型や角形ボトル、広口や細口のキャップ、また、遮光性の高い褐色ボトルなど多岐にわたっており、サイズも0.5 mlを入れるためのマイクロバイアルから最大50 Lまでの大型ボトルまで幅広くご用意しています。
グローバル基準を満たす品質
Nalgeneプラスチックボトルの製造工場はISO 13485:2016の認証製造設備です。また、米国食品医薬品局(FDA)のクラスIのGMP施設として登録されています。
Nalgeneボトル自体は医療機器ではありませんが、GMPに基づき製造されています。
高品質樹脂(USP Class VI)の使用
当社で原材料とするレジンは米国薬局方(USP: United States Pharmacopeia) Class VIを満たす、医薬品や食品に使用できる非常に高いグレードのものを使用しています。
また、これらのレジンは米国食品医薬品局(FDA)のDMF(Drug Master File)に登録されています。
液漏れ防止試験を行った堅牢な気密性
Nalgeneプラスチックボトルとキャップは対で使用することで、液漏れ防止の機能を発揮するように設計、製造されています。ほとんどの製品は、射出ブロー成形プロセスで製造され、より均一な厚さと均質な耐久性を実現しています。
ロットごとにボトル及びキャップそれぞれに高い内圧をかける液漏れ防止試験を行っており、お客様に安心して液漏れしないボトルとして利用できます。
(以下画像はクリーンボトルリーフレットより参照)
高品質を維持するための品質試験
Nalgeneプラスチックボトルは、お客様に高品質な製品を提供するために、様々な検査項目をクリアしたものを出荷しています。検査は、全生産工程において、一定の間隔で継続的に行われます。
主な検査項目は次の通りです。
検査項目
● 外観異常
● シールリング(キャップ)とねじ山の成形精度
● ボトル壁の厚さ
● 寸法検査
● 液漏れ防止試験
また、弊社の特長である液漏れ防止を確認するための検査は以下の通りです。
液漏れ検査
試験に使用するボトルとキャップは、生産ラインからランダムに抽出され、ボトル、キャップそれぞれにおいて検査が行われます。
ボトルは十分な量の水で満たされ、加圧可能なテストキャップを指定されたトルク値で装着します。また、キャップは水を満たしたテスト用ボトルに装着されます。
各容器は上下を反転させたうえで、2 psiで2分間加圧し、その後、ボトルは、テストキャップを取り外した際にねじ山が濡れていないこと、キャップは、試験ボトルのねじ山が濡れていないことを確認することで、液漏れ防止機能が確認されます。
また、航空輸送などに耐えうるため、より高い内圧をかけて試験したIP2ボトルもあります。
まとめ
Nalgeneプラスチックボトルは液漏れ防止を含む様々な検査をクリアし、USP Class VIをはじめとした様々な認証を受けた高品質な材質によって製造されたボトルです。
また、多様な材質、形状、容量のラインナップを取り揃えており、お客様の幅広いニーズに対応できます。
是非、高品質なNalgeneボトルをお試しください。
各種ボトルのサンプルのご提供も可能ですので一度お試しの上、Nalgeneボトルの品質の高さを実感ください。
サンプルをご希望のお客さま:お問い合わせはこちら(info.LPG@thermo.com)
詳しくは以下のリンクよりカタログをダウンロードいただけます。
ラボプロダクツ消耗品カタログ ダウンロード
Nalgeneパッケージングボトル&バイアル ダウンロード
各溶液に対してどのような材質のボトルを使用すればいいかは、カタログに記載されている化学薬品耐性表をご参照いただくか、当社テクニカルサポートへご相談ください。
Japan Technical Support: お問い合わせはこちら(jptec@thermofisher.com)
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。