ボトル選び、なんとなくで大丈夫?
プラスチック製ボトルは、ボトルの樹脂と内容物の相性が適切でない場合、貴重な内容物の損失だけでなく、作業者の健康被害や環境汚染を引き起こすことがあります。ボトル樹脂の耐薬品性とキャップの気密性を正しく理解することは、実験の正確性・再現性の向上、そしてラボの安全な運用に直結します。
▼こんな方におすすめです!
・ラボでサンプルや薬品保存にボトルを使う方
・ラボ管理者/化学物質管理者
・製造工程で薬品や化学物質を取り扱う方
・ボトル内容物の液漏れや濃度変化でお困りの方
▼もくじ
ボトルが変形する?!~ ボトルの劣化「物理的劣化、化学的劣化」~
特に有機溶媒は、樹脂との相性が悪い場合、溶媒分子を吸収して膨張・軟化を引き起こすことがあります。その結果、ボトル口元が変形してしまうと気密性が維持できなくなり、液漏れや揮発が起こることもあります。液体自体は漏れていない場合でも分子レベルで樹脂を通り抜け、ボトルの外へ試薬などの内容物が逃げて濃度が変化する「透過(ペルミエーション)」を起こすこともあります。強酸性(硝酸、硫酸など)や強アルカリ性の内容物だと、樹脂の分子鎖を直接切断したり、酸化させたりし、樹脂の黄変、表面のガサつき、もろくなった結果軟性が損なわれることもあります。この場合、劣化した樹脂表面から微細なプラスチック粒子が剥離し、内容物に混入することがあります。特に分析用途では、こうした微粒子混入が測定精度に致命的な影響を与えるリスクがあります。
ある日突然、漏れた…?~ボトルのストレスクラック(環境応力亀裂)~
物理的負荷と特定の化学物質が組み合わさることで、突然ひび割れ(クラック)が発生すること があります。そのメカニズムは、ボトルの成型時に残った内部応力やキャップとの締結部に 、界面活性剤や特定の溶剤が触れることで生じる現象です。本来の耐性限界以下の力でも、ボトル底部の角や首元に亀裂が入ったり、パキッと割れることがあります。最悪の場合、昨日まで問題なく使用できていたボトルが、ある日突然、棚の中で割れて中の薬品や物質が全漏れしているといった事態を招くことがあります。こうしたリスクを防ぐためにも、事前にボトルの材質の耐薬品性を確認することが極めて重要です。Thermo Scientific™ Nalgene™ 製品は化学薬品耐性表を公開しており、ボトルの耐薬品性を確認して頂けます。
キャップはボトル機能の要!~Nalgeneボトルの秘密~
多くのボトルは「パッキン(ライナー)」で気密性を確保していますが、これは劣化・脱落・コンタミネーションの原因になることがあります。Thermo Scientific™ Nalgene™ ボトル は、キャップ内側に一体成形されたテーパーシールがボトルネックの面取り部に密着する構造を採用しています。平面ライナーのような広い面で接触するのではなく、接触幅をあえて限定することで接触圧を高め、安定した気密性を実現しています。広い面接触のライナーの方が、何となくしっかり密閉できそうなイメージがありますが、気密性を左右するのは接触面にどれだけの圧力がかかっているかです。
面で接触する構造では、締め付ける力が広い面積に分散されるため、単位面積あたりの圧力は低くなります。一方、接触幅が限定された構造では、同じ締め付ける力でも単位面積あたりの圧力が高くなり、より安定したシール性が得られます。
図1. Nalgenボトルのキャップとボトルネックの断面構造 ― キャップ内側に一体成型されたテーパーシールが、ボトルネックの面取り部に密着する設計
まとめ
適切なボトル選びは、安定したラボ運用につながります。
ボトルの材質や構造を正しく理解することは、実験の再現性向上だけでなく、作業者の安全確保や化学物質管理の観点からも重要です。迷った際には、技術サポートやThemo Scientific™ Nalgene™ ボトル・セレクターを活用し、用途や内容物に適した製品を選択することをおすすめします。
Nalgeneボトルは、均一な肉厚を実現する成型技術に加え 、耐薬品性評価(E:Excellentなど)が明示された材質ラインアップにより、さまざまな用途に対応しています。
以下は一例ですが、当社ではアプリケーション担当者が耐薬品性やお客さまの用途に応じたボトル選定をサポートしています。
ケース1:強酸・強アルカリを長期保存したい
(推奨)
・高密度ポリエチレン(HDPE)またはフッ素樹脂(FEP/PFA)
ケース2:培地の調製と滅菌を効率化したい
(推奨)
・オートクレーブ滅菌:ポリカーボネート(PC)、ポリプロピレン(PP/PPCO)
・無菌供給・放射線滅菌:PETG(Certified Clean製品)
ケース3:光に敏感な試薬を保護したい
(推奨)
・遮光性の高いアンバー(茶色)ボトル
ボトルのお問い合わせ・資料請求
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。