キット製品の試薬保管容器で困りごとはありませんか?
バイアルサイズだと少し大きい、キャップの色で試薬の種類が判断できる、遮光性のバイアルがないか などなど
そこで今回は、Thermo Scientific™ Nalgene™パッケージングバイアルを、ご紹介します。
▼こんな方におすすめです!
- 試薬保管用の小型の容器をお探しの方
- 試薬の保管や輸送容器をお探しの方
- 遮光の容器をお探しの方
Nalgeneパッケージングバイアルの特長
以下のような特長があります。
- マイクロパッケージングバイアルとキャップで液漏れ防止構造
- 高純度、細胞無毒性、パイロジェンフリー
- バイアルは遠心分離容器としても使用可(最大遠心加速度13,000×g)
- 航空輸送容器として使用可(7.5psigで耐圧テスト済み)
- アンバーバイアルは米国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠
- バイアル容量は、0.5 mL・1.5 mL・2.0 mL・4.5 mLです。(アンバーは0.5 mL・2.0 mLのみ)
識別ができるカラーキャップ
内容物に応じてキャップカラーを変えることによりバイアルの識別が容易にできます。
カラーバリエーションは最大12色(キャップの種類によってはお取り扱いのないカラーコードがございます)またキャップ形状も(左図)のハイプロファイルと(右図)のロープロファイルの2つの形状が御座いますので、お客さまの用途に応じてお選びください
アンバーバイアルは感光性の製品保存に最適でUSPの光透過性基準に準拠しています。
カラーキャップ
(左図)ハイプロファイル (右図)ロープロファイル
アンバー
試薬保管にマイクロパッケージングバイアル
マイクロパッケージングバイアルは測定キット製品などの試薬保管容器として多くご使用していただいております。
キットは多くの試薬で構成されているため、キャップカラーで試薬の種類を判別できるマイクロパッケージングバイアルは測定キットを使用するお客さまの作業効率の向上や取り違え防止に貢献します。
滅菌・未滅菌どちらもご用意がございます(一部製品を除きます)。
まとめ
- 液漏れ防止がある構造のNalgene製品
- 測定キットを構成する試薬容器として最適
- 遮光・航空輸送にも対応可能
マイクロパッケージングのカタログはこちらからダウンロードください。
nalgene-mpv-brochure-ja.pdf (thermofisher.com)
製品サンプルご希望のお客さまはお申込み方法をご確認の上、ご連絡をお願いいたします。
【内容】
- バイアル10 本(未滅菌)
- キャップ各10 個(ロープロファイルPPCO/ハイプロファイルPPCO/ハイプロファイルHDPE)(未滅菌)
サンプル番号 | カラー | 容量(mL) |
LSP042-A2105OT | ナチュラル | 0.5 |
LSP043-A2105OT | ナチュラル | 1.5 |
LSP044-A2105OT | ナチュラル | 2.0 |
LSP045-A2105OT | ナチュラル | 4.5 |
LSP040-A2105OT | アンバー | 0.5 |
LSP041-A2105OT | アンバー | 2.0 |
お申し込み
サンプルをご希望のお客さまは、 件名を「サンプルリクエスト」とし、本文に、「サンプル番号」「会社名・お名前・郵便番号・ご住所・お電話番号」をご明記の上、下記メールアドレスまでご連絡ください。
Info.LPG.jp@thermofisher.com
注意事項
お申し込みはお一人さま1 回限り、各種1点のみとさせていただきます
- ご請求いただいたサンプルは1 週間程度でお届けします
- サンプル品はすべて未滅菌です
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。