より高い清浄度の環境下でプラスチックボトルを使用するために、Thermo Scientific™ Nalgene™ボトルはお客様の要望に応じてボトルの洗浄をカスタマイズ可能なクリーンボトルサービスを提供しています。
▼こんな方におすすめです
・ 自社でNalgeneボトルを洗浄しているが、手間、人手の問題で洗浄を外注したい
・ 医薬品などより高い清浄度の環境下でプラスチックボトルを使用したい
・ validationをきちんと行ったボトルの洗浄を行いたい
・ 精密機械などに使用するためにボトル内部のパーティクル数をコントールしたい
・ ボトルの洗浄は考えているが、どのような基準で洗浄していいかわからない
使用用途
• 原薬、中間体、製剤原料などの保存
• クリーンルームや制御された環境での使用
• 半導体、電子材料などの保存
Nalgeneボトルのクリーンボトルサービス
国内専門工場による高度な洗浄
プロセスクリーンルーム内などの条件が厳しい環境下で作業するためには、高い品質を備えた部材と設備が必要です。微粒子異物の影響を受けやすい製造現場では、塵埃などの異物は深刻な汚染源になります。
厳しい環境下で使用されるプラスチック製ボトルやキャップなどの部材は、外部からの異物を混入させないために、必要最低限の清浄度を保っていなければなりません。
Nalgeneクリーンボトルサービスでは、卓越した洗浄技術と適正に管理された洗浄環境、そして確かな品質管理体制をもった国内の専門工場でボトルのクリーン洗浄を実施します。
洗浄後の製品はクリーン袋に密閉包装してお届けします。お客様の要望により、一袋の中に包装する数を変更することも可能です。また、必要に応じて二重、三重の包装をすることも可能です。
製品受け入れ時の異物除去作業を省力化することで、工程短縮および生産コストの低減を実現します。
お客様のニーズとボトルの材質・形状に応じた洗浄方法をご提案
洗浄の基準がわからない、これまでに設定したことのないお客様に対しては、使用用途に応じた洗浄方法、洗浄プランの提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
洗浄環境
• 洗浄から包装工程までISO クラス5 相当のクリーンルーム内で実施
• 超純水での洗浄により、湿式試験法において0.2μm 以上の異物を、0.5 個/cc 以下まで抑えたクリーン度を提供可能
• 液中パーティクルカウンターで清浄度評価を行い、洗浄証明書を発行可能
・ オートクレーブ滅菌可能な材質については、洗浄後オートクレーブ滅菌を行うことが可能
・ validation dataの項目の設定、提供が可能
洗浄の流れ
Nalgeneボトルクリーンボトルサービスでは、まず、洗浄工場に到着した時点で受け入れ検査を行います。その後、ISOクラス5 (クラス100)のクリーンルーム内で洗浄から包装までの工程を行います。
工程内で、オートクレーブ可能な製品については洗浄後、オートクレーブ滅菌が可能になっています。
また、包装形態についても、お客様のご要望に応じて包装の入数の変更や、二重包装、三重包装に関するご要望も承ります。
洗浄条件、その他ご要望の検査項目などがありましたら、是非一度ご相談ください。
洗浄前後の効果測定
洗浄前後の効果測定の一つとして液中パーティクルカウンターでの測定結果があります。
以下は洗浄前後の液中パーティクルカウンターによる測定の結果で、洗浄後にはボトル内部のパーティクルが減少していることがわかります。
まとめ
Nalgeneプラスチックボトルは厳格な品質管理を行い製造されていますが、電子部材、医薬品などの保管にはより高い清浄度を持ったボトルが必要となる場合があります。
その際には、是非、お客様のご要望に応じてカスタマイズ可能なNalgeneのクリーンボトルサービスを試しください。
これから洗浄を考えているお客様で洗浄の基準項目がわからない場合にはこちらからお客様に必要な洗浄条件を提案いたします。
ボトルの洗浄を検討のお客様は是非、一度こちらまでお問い合わせください。
また、併せて以下のカタログもご参照ください。
クリーンボトルカタログダウンロード
ラボプロダクツ消耗品カタログ ダウンロード
ご質問などがございましたら、当社テクニカルサポートへご相談ください。
Japan Technical Support: お問い合わせはこちら
各種ボトルのサンプルのご提供も可能です。
サンプルをご希望のお客さま:お問い合わせはこちら
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。