実験初心者必見!正しいピペットチップの選び方
実験内容に応じてさまざまなピペッティング作業を日々使い分けることの多いラボでは、用途に応じたピペットチップを選ばなければなりません。今回は、ピペットチップとその特徴をご紹介します。
スタンダードチップ
スタンダードチップは、あらゆるラボのアプリケーションに使われる多目的チップです。非常に高い精度が要求される試験から通常の試薬分注まで、ほとんどの精度要件に適応できます。
フィルターチップ
フィルターチップは、クロスコンタミネーションの影響をうけやすいアッセイや、ピペットを汚染する恐れのあるサンプルに有用です。フィルターが、ピペッティング中に誤って液体をピペット内部に吸いこんでしまったり、エアロゾルがチップコーン内に侵入したりすることを阻止します。
フィルターチップには、セルフシーリングバリアのタイプと、セルフシーリングではないものがあります。いずれのチップもクロスコンタミネーションの防止に役立ちます。バリアチップは液体がフィルターに接触するとフィルターがブロックされるため、液体がフィルターを越えてピペット内部に浸入する恐れがありません。
滅菌済みチップ
滅菌済のスタンダードチップやフィルターチップは、ヒトDNA、DNase、RNaseおよびエンドトキシンフリーで、高いレベルの純度が要求されるアプリケーションに使用できます。チップは1ラックずつ包装された後、ガンマ線または電子線で滅菌されています。特にセンシティブなアプリケーションには、個別包装のチップもあります。
特殊チップ
広口径のチップは高粘度の液体の分注を容易にします。また、大型の分子や細胞にダメージを与えずに分注することができます。Pocketチップは、ナノリッターレベルの分注をディスポーザブルチップで行うことができます。DMSOに懸濁した50nlおよび250nlの分注が可能です。ステッパーチップは、0.5mlから50mlまでの容量レンジで、連続分注に使用することができます。
チップの包装
Thermo Scientific Finntipには、さまざま包装があります。もっともよく使われるのは、ラック形式で、手を使わずにチップをピペットに装着できるので便利です。省スペースのリフィルキットは多数のチップトレイを積み重ねて1パックにしたもので、ラックと組み合わせて使用します。袋入のチップはジップロックタイプの袋に入っています。
GLPピペッティングガイド
当社のピペッティングツールの選択や各サンプルに適したピペッティングテクニックをご覧いただけるピペッティングガイド
ダウンロードはこちら
【ピペットサービス展開中】あらゆるメーカーのピペット校正が可能です!
普段の実験に欠かせないピペットの校正について、以下のような悩みをお持ちではないでしょうか?
  • 「各メーカーへの個別依頼が面倒」
  • 「価格、納期がバラバラで管理が大変」
  • 「メーカーごとで基準や書類が異なるため内容を把握できない」
Thermo Fisher Scientificでは、あらゆるメーカーのピペット校正ができるようになりました。
また、ISO,GLP,GMPなど品質保証を必要とされるお客様に当社の質の高いピペット校正サービスを提供しています。
ピペットサービスについて、「話を聞いてみたい」、「ピペットサービスのカタログをダウンロードしたい」
とお考えの方は、下記のボタンをクリックしてお気軽にお問い合わせください!
ピペットサービスのお問い合わせ・カタログダウンロードを希望する
また、ピペットサービスの詳細については下記をご参照ください!
ピペットサービスの詳細をみる
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。