マイクロピペット用チップの選び方:種類、材質、特長
マイクロピペットのチップは、実験において少量の液体の正確で精密な分注を可能にする、マイクロピペットの重要な構成要素です。そのためチップのタイプ、材質、オプションとそのユニークな特徴を理解することが重要です。この記事では、Thermo Scientific™ ART™ ユニバーサルピペットチップを含め、さまざまな種類のマイクロピペット用チップ、その材質、それぞれの種類に関連する主な特性について掘り下げていきます。
▼こんな方におすすめです
・ピペッティングについて学んでいる方
・実験器具とその仕組みに興味のある方
マイクロピペットチップの種類
標準的なチップ
標準的なチップ
標準的なマイクロピペット用チップは、最も一般的に使用されているタイプで、多くのマイクロピペットと互換性があります。これらのチップは汎用性があり、またさまざまなサイズ(通常10~1,000 µL)があります。主な特長 は以下の通りです。
  • 高い汎用性: 標準的なチップは、ほとんどのマイクロピペットに適合するため、広く利用でき、一般的な研究室の用途に適しています。
  • 目盛り付き(オプション): 多くの標準チップには容量目盛りが付いており、ピペッティング中の液量を簡単に目視で確認できます。
  • 滅菌済み(オプション): 細胞培養やPCR など、無菌環境を必要とするアプリケーションには、滅菌済みスタンダードチップをご利用いただけます。
フィルター付きチップ
フィルター付きチップ
フィルター付きチップにはフィルターが内蔵されており、エアロゾル、液体の飛沫、汚染物質がピペット内部に入るのを防ぎます。このチップは、危険なサンプルや貴重なサンプルを扱うアプリケーションでよく使用されます。主な特長は以下の通りです。
  • 汚染防止: フィルターがエアロゾルや汚染物質を効果的にブロックし、サンプルとピペットの両方をコンタミネーションの可能性から保護します。
  • ピペット内部の保護: フィルターがバリアーとなり、ピペッティング中に液体がピペット内部に入るのを防ぐため、マイクロピペットの劣化を防ぎます。
  • 滅菌済み: フィルター付きチップは、無菌環境を必要とする用途向けに滅菌済みバーションが標準的です。
ローリテンションチップ
上:ローリテンションチップ下:フィルター付きチップ
上:ローリテンションチップ
下:フィルター付きチップ
ローリテンションチップは、チップ内面への液体の滞留を最小限に抑えるよう特別に設計されています。この特性は、粘性の高い液体や表面張力の低い液体を扱う場合に特に有効です。
主な特長は以下の通りです。
  • サンプル回収率の向上: 表面張力が低下し、疎水性が向上したローリテンションチップは、チップ内に残る液体を最小限に抑え、より正確で精密な分注が可能です。
  • コンタミネーションの防止: ローリテンションチップは、異なるサンプル間の残留液のキャリーオーバーを最小限に抑え、コンタミネーションのリスクを低減します。
  • 互換性: これらのチップは標準的なマイクロピペットに適合するように設計されているため、幅広いアプリケーションに適しています。
その他のチップ
広口径チップ
広口径チップは通常チップよりも先端が広くなっているため、DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に有用です。
ゲルローディングチップ
アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲル、DNAシーケンスゲル分注用に適しています。
延長チップ
試験管など、高さのある容器や細い容器の底部へのアクセスが容易なチップです。
マイクロピペット用チップに使用される材質
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレンは、マイクロピペットチップに最も一般的に使用される材料です。ポリプロピレンは耐薬品性に優れ、酸、塩基、有機溶媒を含む幅広い液体に適しています。
また、ポリプロピレン製チップは高温に耐えることができるためオートクレーブ滅菌が可能です。
ARTユニバーサルピペットチップ
サーモフィッシャーサイエンティフィックでは、いくつかの有益な機能を兼ね備えたART (Aerosol Resistant Tips)ユニバーサルピペットチップを提供しています。これらのチップは、さまざまなマイクロピペットに適合するように設計されており、以下の特長を備えています。
  • 耐エアロゾル性: ARTピペットチップには、エアロゾル、コンタミネーション、サンプルのキャリーオーバーを防ぐ特許取得済み のセルフシールバリアが組み込まれています。
    この機能により、サンプルの完全性を維持しながら、正確で信頼性の高い結果が得ることができます。
  • 高い汎用性: ARTチップは、ほとんどの一般的なマイクロピペットブランドに適合するように設計されており、汎用性と使いやすさを提供しています。
  • ローリテンションタイプ: ARTチップに使用されている高度な技術により、液体の保持が最小限に抑えられ、精度が向上し、サンプルロスの減少に貢献します。
  • 滅菌済み: サーモフィッシャーのARTチップは滅菌済みタイプで、無菌アプリケーションに適しています。
まとめ
マイクロピペット用チップにはさまざまな種類があり、それぞれが実験における特定の要件を満たすために異なる特性を備えています。
標準的なチップは普遍的な互換性を提供し、フィルター付きチップは汚染を防ぎ、ローリテンションチップは液体の滞留を最小限に抑えます。
当社のARTユニバーサルピペットチップは、耐エアロゾル性、互換性を備えており、さまざまなマイクロピペットに適合するよう設計されています。
実験のニーズを考慮し、それらに応じて適切なチップの種類、材質を選択できます。
ご使用のマイクロピペットと選択したチップタイプとの適合性については、各メーカーのガイドラインをご参照ください。
GLPピペッティングガイド
当社のピペッティングツールの選択や各サンプルに適したピペッティングテクニックをご覧いただけます。
ダウンロードはこちら
ピペットサービス お問い合わせ・カタログダウンロード
ダウンロードはこちら
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。