比較Ct法の実践編も、いよいよ最終回。今回は、比較Ct法をつかいこなすためのプライマー設計など、重要なポイントを整理していきます。
PCR効率の等しいプライマーが必須となる比較Ct法。つまり比較Ct法では、プライマー設計が重要なポイントとなることがわかります。そこでご紹介したいのが、弊社の製品群です。Primer Express® ソフトウェア、TaqMan® Gene Expression Assaysなどの遺伝子発現解析試薬類は、良好なPCR増幅効率が得られるプライマー設計を目的に、厳密にデザインされています。またRQ(Relative Quantification)は、実験データを他の計算用ソフトウェアにエクスポートすることなく比較Ct法が実行できるソフトウェアです。1枚のプレート内のサンプルデータだけでなく、同一の条件で測定した異なるプレート間のデータも解析できます(図)。
図は、肝臓(赤)、膀胱(緑)、腎臓(青)をサンプルとして、10種類の遺伝子の発現を比較Ct法で相対定量した結果を示しています。グラフの横軸は各遺伝子の相対的発現量で、肝臓をキャリブレーターとしてLog表示しています。例えば、RARG遺伝子は肝臓に対して膀胱では101.32 =20.1倍、腎臓では10-0.71 =0.19倍発現していることがわかります。結果の詳細は左のカラムにまとめて表示されます。詳しくは参考資料をご参考ください(参考資料2)。
とても便利な比較Ct法ですが、あくまでも最も正確な定量方法は検量線法であることを忘れないでください。みなさまには実験データに何を求めるかによって「比較Ct法」「検量線法」の2つの方法を効率良く使い分け、正しい研究結果を導いていただきたいと思います。論文執筆の際は、Monneyら(参考資料2)、Mullenら(参考資料3)による比較定量法についての考察を、ぜひご参照ください。
なるほど、2つの方法のメリット・デメリットをしっかり見極め、実験計画を立てていきたいですね。
参考資料
- Comparative Ct法による相対発現定量資料(ABI PRISM 7000システム用)
- Th1-specific cell surface protein Tim-3 regulates macrophage activation and severity of an autoimmune disease. Monney L, Sabatos CA, Gaglia JL, Ryu A, Waldner H, Chernova T, Manning S, Greenfield EA, Coyle AJ, Sobel RA, Freeman GJ, Kuchroo VK. Nature. 2002 Jan 31;415(6871):536-41.【Medline】
- Hlx is induced by and genetically interacts with T-bet to promote heritable T(H)1 gene induction. Mullen AC, Hutchins AS, High FA, Lee HW, Sykes KJ, Chodosh LA, Reiner SL. Nat Immunol. 2002 Jul;3(7):652-8. Epub 2002 Jun 10. 【Medline】
リアルタイムPCRハンドブック 無料ダウンロード
このハンドブックでは、リアルタイムPCRの理論や実験デザインの設計など、リアルタイムPCRの基礎知識が掲載されています。リアルタイムPCRを始めたばかりの方やこれから実験を考えている方にうってつけのハンドブックです。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
ダウンロードする
リアルタイムPCRトラブルシューティング 無料ダウンロード
異常なS字状の増幅曲線、NTCでの増幅検出、増幅が見られないなど、リアルタイムPCRの実験中に困った際の手助けになる情報を紹介しています。PDFファイルのダウンロードをご希望の方は、下記ボタンよりお申し込みください。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。