はじめに
シーケンサーを用いてDNAシーケンシングを行った際に、結果を見てみると、「波形がでていない」や「波形はでているが、複数重なっていて汚い」といったようなデータトラブルの経験はないでしょうか。
図1.データトラブル例
DNAシーケンシングの結果には試薬や装置、サンプルなどのさまざまな要因が影響するため、波形がでていないシーケンス結果のみでは、原因を特定することはなかなか難しいです。そこで今回は、シーケンスデータのトラブルシュートの第一歩として、簡単に試せる2つの確認方法をご紹介します。
▼こんな方におすすめです!
・シーケンスの波形がきれいにでなくてお困りの方
・データトラブルの原因が装置にあるのではないかと不安な方
・新しく始める実験の手順を確認するための陽性コントロールをお探しの方
試したいこと その1:Sequencing Standardをランしてみる!
Sequencing Standardとは、主にシーケンサーのメンテナンスの1つである「Spectral Calibration」を実施する時に使用する試薬です。Sequencing Standardには、既にシーケンス反応済みの約1200 bpのDNAが含まれています。Hi-Di Formamideで溶解するだけで、シーケンサーでランできるようになりますので、試薬調製が非常に簡単です。
また、PCRやシーケンス反応後の精製などをせずに、シーケンスができますので、Sequencing Standardの結果にもデータトラブルが見られるのであれば、装置側にその原因があると判断できます。この場合、装置消耗品の交換や装置メンテナンスなどでデータの質が改善することも多いです。
一方、Sequencing Standardをランした結果、きれいな波形が得られれば、装置側に原因はないと判断することができます。なお、Sequencing Standardはご使用のシーケンサーの機種により、適切なものを選択していただく必要があります。ご注意ください。
図2.良好なシーケンス結果例
試したいこと その2:シーケンシングキット付属のコントロールをランしてみる!
弊社のシーケンシングキットには、コントロールDNA【pGEM-3Zf(+)】とそのプライマー【–21M13Primer】が付属しています。このコントロールDNAとプライマーは、シーケンス反応~ランの陽性コントロールとして使用できます。
使用方法は簡単で、サンプルDNAの代わりにコントロールDNA、サンプルDNA用のプライマーの代わりにコントロール用プライマーを、マスターミックスと混ぜてシーケンス反応を行います。その後の精製からシーケンサーでのランはサンプルDNAと同様に行います。このコントロールDNAの結果が悪ければ、使用した試薬の劣化や、反応条件や処理方法など、反応自体に原因があると推測できます。一方、コントロールDNAの結果に問題がなければ、サンプルDNAやプライマーに原因があると判断できます。
このように、キット付属のコントロールを一緒に反応させておくだけで、大した手間もなく、シーケンス結果のトラブルシュートに役立つ情報を得ることができます。
シーケンスデータから推測できることも!
DNAシーケンシングでは、そのワークフローのどの段階においてもデータトラブルの原因が発生する可能性があります。
図3.シーケンスワークフロー
さらに、シーケンスデータを検証することにより、その波形のパターンなどから原因を推測できる場合もあります。サンプルとコントロールの結果や実験手順、同じトラブルが再現するかなど、さまざまな要素を総合的に考慮することで、トラブルシュートに繋げることができます。
まとめ
・データトラブルの際は、Sequencing Standardをランしてみる!
・キット付属のコントロールも陽性コントロールとして有用!
・シーケンスデータやプロトコルなどから、総合的に判断する!
[無料公開中]サンガーシーケンスの基礎
シーケンスのワークフローやデータからのトラブルシュートについては、こちらのガイドにも詳しい記載がございます。ぜひご活用ください。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。