*更新日:2025.11.28
朝、研究室に行ってLBプレート確認したところ、
コ、コロニーが生えてない。。。
なんて体験をしたことはないでしょうか?
生えているはずのコロニーが生えなかった時は、朝から実験のやる気がそがれてしまいますよね。
大腸菌の形質転換がうまくいかないのには、多くの理由があります。
そこで今回は、大腸菌の形質転換について、うまくいかない原因8つとその対策をまとめましたので、形質転換がうまくいかなかった際の参考にしてください!
▼もくじ
そもそも形質転換とは?
形質転換(トランスフォーメーション)は、細菌細胞に外部から遺伝子を導入して菌の遺伝的形質を変えることを意味し、別名、形質導入とも呼ばれています。
このプロセスは、目的の遺伝子をサブクローニング(あるプラスミドの断片を、別のプラスミドに組み込むこと)した後、大腸菌を利用してターゲットDNA断片を含んだプラスミドを増やすために行います。
尚、形質転換後は、主に下記のような流れで実験が行われます。
- 増幅した大腸菌からプラスミドを精製する
- 培養細胞等にトランスフェクション(動物細胞に対しての遺伝子導入)する
- 目的のRNAやタンパク質を培養細胞等内で産生させる
したがって、形質転換でつまずいてしまうと、後の実験がスムーズに進みにくくなってしまうのです。
では、何が原因で形質転換がうまくいかないのでしょうか?
うまくいかない原因その1: DNA中の不純物
ケミカルコンピテントセルの場合、フェノール、タンパク質、界面活性剤、エタノールをDNA溶液から取り除きます。エレクトロコンピテントセルの場合、塩とバッファーがエレクトロポレーションを著しく阻害し、アーク放電のリスクを増加させます。プラスミドDNAをエタノール沈殿により精製し、滅菌水または0.5X TE(5 mM Tris-HCl、0.5 mM EDTA)に溶解するのがお勧めです。
うまくいかない原因その2: 過剰なDNA量、過剰な液量
100 µlのケミカルコンピテントセルあたり、1〜10 ngのDNAを添加し、添加するDNAの容量は5 µlを超えないようにします。エレクトロコンピテントセルでは、1 µl(1~50 ng)のDNA溶液を20~25 µlのセルに添加してください。
うまくいかない原因その3: ライゲーション反応液による形質転換の阻害
ライゲーション反応混合液をコンピテントセルに加える前に、可能であれば10 mM Tris-HCl(pH 7.5)、1 mM EDTA溶液、あるいは蒸留水で5倍程度に希釈してください。
うまくいかない原因その4:コンピテントセルの不適切な取扱い
コンピテントセルは-80°Cにて保管してください。コンピテントセルを液体窒素に保存しないでください。凍結融解の繰り返しはできるだけ避け、未使用のコンピテントセルは分注して、再凍結してください。形質転換時には氷上でコンピテントセルを融解し、直ちに使用してください。ボルテックスはしないでください。
うまくいかない原因その5: 大腸菌の成長が遅い、もしくは成長しない
37°Cではなく30°Cで大腸菌を培養する場合、回復時間を少なくとも90分に延長し、形質転換したコロニーの培養時間も長くしてください。
うまくいかない原因その6: 抗生物質(アンピシリンやカナマイシンなど)による選択が不適切
正しい抗生物質を正しい濃度で使用していることを確認してください。製品マニュアルで推奨している使用方法を参照してください。
うまくいかない原因その7: 形質転換効率を最大化するための培地選択
これまでの研究では、回復培地としてSOC培地を使用することで、LB培地と比較して形質転換効率が向上することが確認されています。SOC培地にはグルコースとMgCl₂が含まれており、これらは抗生物質入りの選択培地で培養する前のプレ培養の段階で細胞の回復を促進します。特に難しい形質転換や大きなプラスミドを使用する場合は、SOC培地の使用を検討してください。
うまくいかない原因その8: コンピテントセルの品質と適切な菌株選択
形質転換効率を最大化するためには、コンピテントセルの品質が極めて重要です。対数増殖期中期(OD600が0.4~0.9の間)で細胞を採取することがコンピテントセルを作成する際の条件として重要であり、特に高い形質転換効率(108 CFU※/µg以上)を得るためには、この条件を満たしたコンピテントセルを使用することが重要です。また、用途に合わせた適切な菌株の選択も重要です。プラスミドを増やして抽出するのに適した菌株、タンパク質を大量発現するのに適した菌株など、目的に応じて使い分ける必要があります。
※CFU = colony forming unit
これだけは知っておきたいクローニングの基礎知識、ココにあります!
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室の無料PDFを活用してください!
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。