融合遺伝子の定量や一塩基変異検出をデジタルPCRシステムで信頼性高く解析
古谷大輔 氏(札幌医科大学附属病院検査部)
髙橋 聡 氏(札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座教授)
札幌医科大学附属病院の古谷大輔氏(写真)は、医学部の髙橋聡教授とともに血液検体から各種疾患の検査法を開発中です。2年前、測定者のスキルに左右されず、信頼性の高いデータを迅速、簡便に得るという観点からApplied Biosystems™QuantStudio™ 3DデジタルPCRシステムを導入しました。このシステムを利用して慢性骨髄性白血病(CML)など、遺伝子変異が関わる疾患に対する検査法を開発しつつ、これまで標準法がなかった疾患に対する検査法の開発も手掛けています。
QuantStudio 3DデジタルPCRシステムで迅速かつ正確な検出が可能に
CMLの診断および治療効果の指標となるのが、フィラデルフィア染色体上にある、恒常的活性型チロシンキナーゼBCR-ABLの発現量です。「国際的標準法ではリアルタイムPCR法による測定が推奨されていますが、標準試料の調製や検量線の作成などに経験や時間を要します。一方、デジタルPCR法は多数の微細ウェル中のターゲット遺伝子の有無を調べる仕組みなので、標準試料を使いません」と古谷氏。
「さらに、全てのウェルの結果からサンプル中のコピー数を統計的に算出することで、目的分子を絶対定量できます」とデジタルPCR法のメリットを加えます。古谷氏は、昨年の日本臨床検査医学会で、デジタルPCR法とリアルタイムPCR法による結果を比較検討し、0.97という高い相関があることを報告しました。また、白血病の微小残存病変(MRD)の指標となるWT1 遺伝子の検出法も開発し、数コピーのRNAもリアルタイムPCR法と遜色なく定量できることを示しました。「寛解状態となっても、体内に白血病細胞がわずかに残存していることもあり、経時的にMRDをモニタリングする必要があります。WT1 は白血病のみならず他のがんの指標にもなることが明らかになっており、応用が広がりそうです」。
Jak2遺伝子の一塩基変異の検出もデジタルPCR法で
古谷氏は新たな試みもスタートしています。「現在、CML以外の骨髄増殖性疾患でJAK2 遺伝子が注目されています。この遺伝子の産物は、エリスロポエチン依存的に赤血球の増殖を促します。しかしJAK2遺伝子の一塩基置換によって617番目のバリンがフェニルアラニンに変わることでチロシンキナーゼが亢進し、恒常的に赤血球を増殖させる機能獲得型となります(JAK2V617F)。標的医薬品も開発されたことから、JAK2遺伝子の変異の有無は治療方針への重要な情報になると期待されています」。しかしこの変異を検出する標準化法はなく、測定方法によって検出感度はまちまちでした。「検査キットもありますが、検査部で使うには高価で実用的ではありません。QuantStudio 3DデジタルPCRシステムは高感度で定量性が高く(図)、価格も手ごろ。また変異解析なら6時間後には結果が得られる点も評価しています。今後JAK2だけでなく、BCR-ABLの薬剤耐性変異T315Iの検出などへも利用できそう」と古谷氏は話します。
[図 QuantStudio 3DデジタルPCRシステムによるJAK2V617Fの検出]
1%の変異を含むサンプルを解析しました。変異遺伝子をFAM(縦軸)、野生型をVIC(横軸)で検出。理論値と一致する定量結果を得ました。(データ提供:古谷氏)
経験や施設に影響を受けないのが最大の利点
「QuantStudio 3DデジタルPCRシステムは、サンプルをチップにのせた後に密閉するのでコンタミの心配が少ないですね。分子生物学のバックグラウンドのないスタッフでも操作が簡単です」と古谷氏。「リアルタイムPCRは、標準試料の準備に時間がかかり、操作や解析に慣れる必要があります。個人差や施設に影響なく同じ結果が得られるのは、デジタルPCRの大きなメリットです」と話します。
デジタルPCRでレアな遺伝子変異にアプローチ
QuantStudio 3D デジタル PCR システム
コンパクトサイズで使いやすいデジタルPCRシステムです。20,000個の微細なウェルを持つチップで、微量な遺伝子を絶対定量します。ヒトがん研究で汎用される遺伝子変異検出アッセイも続々ラインアップ中!
QuantStudio 3D デジタル PCR システムの詳細情報やデモのお申込みはこちらから
ライフサイエンス情報誌「NEXT」
当記事はサーモフィッシャーサイエンティフィックが発刊するライフサイエンス情報誌「NEXT」2017年3月号からの抜粋です。
NEXTのバックナンバーはこちら
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。