Tomografía por rayos X para imágenes 3D de alta resolución
La microtomografía computarizada (microTC) se ha convertido en una herramienta estándar para la investigación científica de materiales, ya que puede producir de manera eficaz imágenes 3D cuantitativas de casi cualquier muestra. A medida que las reconstrucciones se generan con rayos X no destructivos, puede obtener una visión general completa de la muestra sin dañar la muestra y sin necesidad de ninguna preparación adicional. Se puede acceder fácilmente a la estructura interna, la geometría y la composición sin manchas, cortes o cortes en secciones. Esto puede servir posteriormente como una exploración de estudio para un análisis posterior (normalmente destructivo) con técnicas de mayor resolución, como el corte en secciones en serie en resolución de nanómetros con la microscopía electrónica.
La versatilidad de microtomografía computarizada permite emplear la técnica en una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, la vida útil y la fiabilidad de las baterías de iones de litio depende en gran medida de los contaminantes y defectos que se desarrollen a lo largo de la vida útil de la batería. Un método de exploración rentable, fiable y sin artefactos que se puede aplicar a la muestra varias veces proporciona información estructural y temporal para el control de calidad y el análisis de fallos.
Style Sheet for Fonts
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
Microscopía electrónica
microtomografía
La microtomografía computarizada por rayos X (micro CT) es una técnica de imágenes de rayos X 3D no destructiva para una amplia gama de aplicaciones de ciencia de materiales.
Tecnología
Tecnología
Sector
Aplicaciones
Ciencias de la vida
Ciencia de materiales
Semiconductores
Técnicas
Ciencias de la vida
Ciencia de materiales
Semiconductores
Krios G4 Cryo-TEM
  • Ergonomía mejorada
  • Se adapta más fácilmente a los laboratorios nuevos y existentes
  • Productividad y automatización maximizadas
  • Óptima calidad de imagen para la reconstrucción 3D de alta resolución
Spectra 300 TEM
  • Información química y estructural de máxima resolución a nivel atómico
  • Intervalo de alta tensión flexible de 30-300 kV
  • Sistema de condensador de tres lentes
Spectra 200 TEM
  • Adquisición de imágenes de alta resolución y contraste para tensiones de aceleración de 30-200 kV
  • Lente de objetivo simétrico S-TWIN/X-TWIN con diseño de pieza polar de holgura amplia de 5,4 mm
  • Resolución de imágenes STEM subangstrom de 60 kV-200 kV
Glacios Cryo-TEM
  • Tensión de aceleración flexible de 80 a 200 kV
  • Cargador automático líder del sector para la manipulación de muestras criogénicas
  • Tamaño reducido
  • Facilidad de uso mejorada
Talos Arctica TEM
  • Mayor velocidad de adquisición de datos
  • Datos de alta calidad con manipulación robótica de muestras y carga automática
  • Funcionamiento sin supervisión de la plataforma y adquisición de datos automatizada
  • Coste de propiedad reducido con diagnóstico remoto y servicio preventivo
Metrios AX TEM
  • Opciones de automatización compatibles con calidad, uniformidad, metrología y OPEX reducido
  • Aprovecha el aprendizaje automático para excelentes funciones automáticas y reconocimiento de funciones
  • Flujos de trabajo para preparación de laminillas in-situ y ex-situ
Talos L120C TEM
  • Mayor estabilidad
  • Cámara Ceta 4k × 4K con sensor CMOS
  • Intervalo de ampliación TEM de 25 a 650 kX
  • Análisis por EDS flexible que revela información química
Talos F200i TEM
  • Imágenes S/TEM de alta calidad y EDS preciso
  • Disponible con tecnología EDS dual
  • Capacidades óptimas e integrales in situ
  • Amplio campo de visión a alta velocidad
Talos F200S TEM
  • Datos precisos de composición química
  • Adquisición de imágenes de alto rendimiento y análisis de composición preciso para microscopía dinámica
  • Cuenta con software Velox para una adquisición y análisis rápidos y fáciles de datos multimodales
Talos F200X TEM
  • Alta resolución/rendimiento en adquisición de imágenes STEM y análisis químicos
  • Añade soportes de muestras específicos de la aplicación in situ para experimentos dinámicos
  • Cuenta con software Velox para una adquisición y análisis rápidos y fáciles de datos multimodales
Talos F200C TEM
  • Análisis por EDS flexible que revela información química
  • Adquisición de imágenes TEM y STEM de alto contraste y alta calidad
  • La cámara Ceta de 16 MP con sensor CMOS proporciona un amplio campo de visión y una rápida velocidad de lectura
ExSolve WTP DualBeam
  • Puede preparar laminillas específicas de sitios de 20 nm de grosor en obleas completas de hasta 300 mm de diámetro
  • Soluciona las necesidad de muestreo automatizado de alto rendimiento en nodos de tecnología avanzada
Helios G4 EXL DualBeam
  • Control preciso y conocimiento de la temperatura de la muestra
  • Estabilidad mejorada de la muestra, navegación y corrección de deriva de la muestra asistida en los ejes 'x', 'y' y 'z'
  • Avance en las funciones de adquisición de imágenes y películas de alta calidad
Helios 5 DualBeam
  • Preparación de muestras de TEM ultrafina, de alta calidad y completamente automatizada
  • Subsuperficie de alto rendimiento, alta resolución y caracterización en 3D
  • Capacidades de rápida creación de prototipos a nanoescala
Helios 5 PFIB DualBeam
  • Preparación de muestras STEM y TEM sin galio
  • Subsuperficie multimodal e información 3D
  • Columna FIB con plasma xenón de 2,5 μA de última generación
Helios G4 PFIB DualBeam
  • Preparación de muestras STEM y TEM sin galio
  • Subsuperficie multimodal e información 3D
  • Columna FIB con plasma xenón de 2,5 μA de última generación
Sistema Helios 5 Laser PFIB
  • Secciones cruzadas rápidas a escala milimétrica
  • Subsuperficie profunda relevante estadísticamente y análisis de datos 3D
  • Comparte todas las capacidades de la plataforma Helios 5 PFIB
Helios Hydra DualBeam
  • 4 especies de iones rápidos conmutables (Xe, Ar, O, N) para el procesamiento optimizado de PFIB de la gama más amplia de materiales
  • Preparación de muestras de TEM sin GA
  • Adquisición de imágenes SEM de alta resolución
Aquilos 2 Cryo-FIB
  • La automatización permite la producción de varias laminillas
  • Posibilidad de colocar y extraer la estructura que desee con el nanomanipulador de extracción
  • Visualización 3D para tomografía de alta resolución
Scios 2 DualBeam
  • Soporte completo de muestras magnéticas y no conductoras
  • Subsuperficie de alto rendimiento y caracterización en 3D
  • Facilidad de uso y capacidades de automatización avanzadas
Axia ChemiSEM
  • Asignación elemental cuantitativa en directo
  • Adquisición de imágenes de microscopía electrónica de barrido de alta fidelidad
  • Flexible y fácil de usar, incluso para usuarios principiantes
  • Fácil mantenimiento.
Verios 5 XHR SEM
  • SEM monocroma para resolución de subnanómetros sobre el rango de energía completo de 1 keV a 30 keV
  • Fácil acceso a la energía de recepción de haz, a un nivel tan bajo como 20 eV
  • Excelente estabilidad con fase piezoeléctrica como estándar
Quattro ESEM
  • Tecnología de obtención de imágenes por microscopía electrónica de barrido (SEM) con cañón de emisión de campo (FEG) de alta resolución con versatilidad absoluta y capacidad medioambiental única (ESEM)
  • Consulte la información completa de todas las muestras con obtención de imágenes SE y BSE en cada modo de funcionamiento
Apreo 2 SEM
  • SEM de alto rendimiento para resolución integral de subnanómetros o nanómetros
  • Detector de retrodispersión de T1 incorporado en la columna para contraste de materiales sensibles de velocidad TV
  • Excelente rendimiento en trabajos con larga distancia (10 mm)
VolumeScope 2 SEM
  • Datos 3D isotrópicos de grandes volúmenes
  • Alto contraste y resolución en los modos de vacío alto y bajo
  • Un solo movimiento entre el uso de SEM normal y la adquisición de imágenes de cara de bloques en serie
SEM de escritorio Phenom Pharos
  • Fuente FEG con un rango de tensión de aceleración desde 2 hasta 15 kV
  • Detector de EDS y SE, totalmente integrado, opcional
SEM de escritorio Phenom XL G2
  • Para muestras grandes (100 x 100 mm) e ideal para automatización
  • Resolución de <10 nm y aumento de hasta 200.000x; tensión de aceleración desde 4,8 kV hasta 20 kV
  • Detector de EDS y BSE, totalmente integrado, opcional
SEM de escritorio Phenom ProX
  • SEM de escritorio de alto rendimiento con detector EDS integrado
  • Resolución de <8 nm (SE) y <10 nm (BSE); aumento de hasta 150.000x
  • Detector SE opcional
SEM de escritorio Phenom Pro
  • SEM de escritorio de alto rendimiento
  • Resolución de <8 nm (SE) y <10 nm (BSE); aumento de hasta 150.000x
  • Detector SE opcional
SEM de escritorio Phenom Pure
  • SEM de escritorio de nivel básico
  • Resolución de <25 nm; aumento de hasta 65.000x
  • Fuente CeB6 de larga duración
SEM de escritorio Phenom Perception GSR
  • SEM de escritorio GSR automatizado exclusivo
  • Resolución de <10 nm; aumento de hasta 200.000x
  • Fuente CeB6 de larga duración
SEM de escritorio Phenom ParticleX AM
  • SEM de escritorio versátil con software de automatización para fabricación de aditivos
  • Resolución de <10 nm; aumento de hasta 200.000x
  • Detector SE opcional
SEM de escritorio Phenom ParticleX TC
  • SEM de escritorio versátil con software de automatización para pulcritud técnica
  • Resolución de <10 nm; aumento de hasta 200.000x
  • Detector SE opcional
SEM de escritorio de acero Phenom ParticleX
  • SEM y EDS integrados
  • Facilidad de uso
  • Elementos de submicrómetro
Sistema ELITE
  • Completamente no destructivo
  • Identifica rápidamente el componente defectuoso en la tarjeta de montaje y obtener la disposición exacta
  • Localiza el defecto en x-y con la precisión del micrómetro, con una ubicación de profundidad exacta de 20 µm
Sistema Hyperion II
  • Sondeo de fuerza atómica
  • Localice los fallos del transistor
  • Corriente de pico integrada (CAFM)
Sistema nProber IV
  • Localice los fallos BEOL y del transistor
  • Nanosondeo térmico (de -40° C a 150 °C)
  • Funcionamiento semiautomático
Sistema Meridian S
  • Diagnóstico de fallos con tecnología de sonda activa
  • Estimulación láser estática (SLS / OBIRCH) y opciones de emisión de fotones
  • Admite la estimulación de dispositivos de microsonda y de tarjetas de sonda
Sistema Meridian WS-DP
  • Detección de emisiones de fotones de baja tensión, bajo nivel de ruido y alta sensibilidad con sistemas de cámara DBX o InGaAs de banda ancha
  • Microscopio de barrido láser de longitud de onda múltiple para análisis de cadena de barrido, asignación de frecuencia, sondeo de transistores y aislamiento de fallos
Sistema Meridian 7
  • Aislamiento dinámico de fallos ópticos para el nodo de 10 nm e inferiores
  • Luz infrarroja y visible de alta resolución
  • Preparación de muestras de alto rendimiento de 5 μm disponible
Sistema Meridian IV
  • Detección de emisión de fotones DBX de longitud de onda ampliada de alta sensibilidad
  • Detección de emisión de fotones de InGaAs estándar
  • Microscopio de barrido láser con opciones de longitud de onda múltiple
Taipan G2+ Sistema de edición de circuitos
  • Resolución de adquisición de imágenes y fresado para cumplir con las especificaciones de nodo de 10 nm
  • Excelente selectividad de surcos grabados y control de deposición para conductores y aislantes
  • Excelente navegación y precisión en la colocación del haz de iones
Sistema de edición de circuitos Centrios
  • Excelente resolución de imagen/fresado
  • Control y precisión de fresado mejorados
  • Basado en la plataforma Thermo Scientific Helios DualBeam
Sistema de pruebas de cierre y ESD MK.4TE
  • Operaciones basadas en relés rápidos: hasta 2304 canales
  • Preacondicionado avanzado del dispositivo con seis niveles de transmisión por vector separados
  • Polarización de dispositivo y estímulos de cierre totalmente compatibles
Dispositivo de prueba de descarga electrostática Orion3
  • Prueba del modelo del dispositivo cargado
  • Cámaras de color duales de alta resolución
  • Prueba de densidades a menos de un paso de 0,4 mm
Sistema de prueba Celestron
  • Prueba de TLP a nivel de obleas y de paquetes
  • Generador de pulso TLP de corriente alta
  • Puede conectarse con sondas semiautomáticas
  • Software intuitivo para el control y la generación de informes
Sistema de prueba de ESD Pegasus
  • Pruebas según los estándares más recientes del sector
  • Red ESD 150pF/330Ω de nivel de sistema real
  • Conexión de 2 pines mediante sondeo de obleas a cualquier dispositivo
Nexsa
  • Módulo de basculación para mediciones de ARXPS
  • Fuente de iones de modo dual para capacidades de realización de perfiles de profundidad
  • Análisis de aislantes.
K-Alpha
  • Espectroscopía de área seleccionable.
  • Monocromador microfocalizado.
  • Espectroscopía del estado químico de alta resolución.
ESCALAB Xi+
  • Espectroscopía de alta sensibilidad.
  • XPS con fuente de rayos X no monocromática.
  • Analizador hemisférico de 180°.
Sistema Vitrobot
  • Vitrificación de muestras totalmente automatizada
  • Dispositivo de inmunotransferencia
  • Transferencia de rejilla semiautomatizada
  • Alta productividad de muestras
Software Amira
  • Compatibilidad con multidatos/visualización/canal
  • Visualización interactiva de alta calidad
  • Segmentación basada en el aprendizaje automático
  • Creación intuitiva de recetas
Software Auto Slice and View 4.0
  • Cortes en secciones en serie automatizadas para DualBeam
  • Adquisición de datos multimodales (SEM, EDS, EBSD)
  • Capacidades de edición sobre la marcha
  • Ubicación del corte en los bordes
Software AutoScript 4
  • Reproducibilidad y precisión mejoradas
  • Adquisición de imágenes y patrones de alto rendimiento y sin supervisión
  • Compatible con un entorno de secuencia de comandos basado en Python 3.5
Software AutoTEM 5
  • Preparación de muestras S/TEM in situ totalmente automatizada
  • Compatible con geometría invertida, plana y "top-down" (arriba-abajo)
  • Flujo de trabajo altamente configurable
  • Interfaz de usuario intuitiva, fácil de utilizar
Software Avizo
  • Compatibilidad con varios datos/varias vistas, multicanal, series temporales, datos de gran tamaño
  • Registro automático avanzado multimodo 2D/3D
  • Algoritmos de reducción de artefactos
Software EPU 2
  • Solución integrada en el microscopio para adquisición de partículas únicas
  • Optimizado para recolección de partículas de alto rendimiento
  • Compatible con película, cámaras CCD y detectores de electrones directos
Software Ifast
  • Grabador de macros para crear recetas más rápido
  • Electroforesis para funcionamiento nocturno sin supervisión
  • Herramientas de alineación: Reconocimiento de imágenes y detección de bordes
Software Inspect 3D
  • Filtros y herramientas de tratamiento de imágenes para correlación cruzada
  • Seguimiento de funciones para alineación de imágenes
  • Técnica de reconstrucción algebraica para la comparación de proyección iterativa
Software Maps
  • Adquiera imágenes de alta resolución en grandes áreas
  • Encuentre fácilmente áreas de interés
  • Automatice el proceso de adquisición de imágenes
Software NEXS
  • Sincroniza automáticamente la posición/aumento entre NEXS y el sistema de edición de circuitos para experiencia de usuario perfecta
  • Se conecta con la mayoría de herramientas de Thermo Scientific utilizadas para EFA, PFA y el espacio de edición de circuitos
Software Pergeos
  • Compatibilidad con varios datos/varias vistas, multicanal, series temporales, datos de gran tamaño
  • Simulación de flujo de dos fases
  • Tomografía computarizada de energía dual (DECT)
Software Tomography 4.0
  • Algoritmo de reconstrucción sobre la marcha
  • Adquisición de TEM y STEM completamente automática
  • Calibración única
  • Flujo de trabajo sencillo desde datos a estructuras
Software Velox
  • Panel de experimentos en el lado izquierdo de la ventana de procesamiento.
  • Asignación elemental cuantitativa
  • Interfaz de diseño de detector interactiva para control y configuración de experimentos reproducibles
Reconstrucción en 3D
  • Interfaz de usuario intuitiva, uso máximo
  • Interfaz de usuario totalmente automatizada e intuitiva
  • Basada en la tecnología 'shape from shading' (forma a través de sombreados), sin inclinación de etapas necesaria
Elemental Mapping
  • Información rápida y fiable sobre la distribución de elementos de la muestra o la línea seleccionada
  • Resultados fácilmente exportados y comunicados
FiberMetric
  • Ahorre tiempo mediante mediciones automáticas
  • Recopilación rápida y automática de todos los datos estadísticos
  • Visualización y medición de nanofibras y microfibras con exactitud incomparable
Nanobuilder
  • Creación de prototipos basados en CAD
  • Ejecución de trabajos totalmente automatizada, navegación por etapas, fresado y depósito
  • Alineación automática y control de desviación
ParticleMetric
  • Software integrado en ProSuite para análisis en línea y fuera de línea
  • Funciones de correlación de partículas como diámetro, circularidad, relación de aspecto y convexidad
  • Creación de conjuntos de datos de imágenes con la asignación de imágenes automatizada
Interfaz de programación de Phenom
  • Personalice su SEM para que se ajuste al flujo de trabajo
  • Aumente la eficacia y ahorre tiempo con procesos automatizados
  • Controle la configuración de imagen y la navegación por etapas
PoroMetric
  • Correlaciona las características de los poros como el área, la relación de aspecto, el eje principal y el secundario
  • Adquiera imágenes directamente desde el SEM de escritorio
  • Datos estadísticos con imágenes de alta calidad
ProSuite
  • Recolección automatizada de imágenes
  • Control remoto en tiempo real
  • Las aplicaciones estándar incluyen: Asignación automatizada de imágenes + interfaz de usuario remoto
Quartz PCI/CFR
  • Trazabilidad de adquisición de imágenes SEM compatible con la norma CFR 21, parte 11
  • Compatible con los SEM de escritorio Phenom XL y Phenom Pro
  • Compatible con el sistema operativo Windows 10 de 64 bits
μHeater
  • Solución de calentamiento ultrarrápido para adquisición de imágenes de alta resolución in situ
  • Totalmente integrada
  • Temperaturas de hasta 1200 °C
μPolisher
  • Potencial para permitir un gran número de aplicaciones novedosas e inexploradas
  • Fresado de muy baja energía
  • Tamaño de punto pequeño para un tratamiento preciso de la superficie local
Filtros de adquisición de imágenes Selectris y Selectris X
  • Diseñados para adquisición de imágenes de alta estabilidad y resolución atómica
  • Funcionamiento sencillo
  • En combinación con el detector de electrones directos Falcon 4 de Thermo Scientific
Cámara Ceta D
  • Rendimiento óptimo en cualquier tensión alta (20–300 kV)
  • Compatible con filtros postcolumna y espectrómetros
  • Adquisición de películas para estudios dinámicos
Detector Falcon 4
  • Eficacia cuántica de investigación de primer nivel
  • Tiempo de exposición 10 veces menor que el de su predecesor
  • Totalmente integrado en el software Thermo Scientific
  • Gestión de datos integrada
Soporte de muestras de reducción de carga
  • Aumento de hasta 8 veces más
  • Preparación más rápida de muestras
  • Se pueden obtener imágenes de las muestras sin conductividad en su estado natural
Soporte de muestras de alimentación eléctrica
  • Conecte sondas eléctricas a la muestra para mediciones in situ
  • La altura de la muestra se puede ajustar manualmente de 0 a 25 mm
  • Mediciones de corrientes de la sonda
Soporte de muestras eucéntricas
  • Rotación en dos dimensiones e inclinación eucéntrica en un SEM de escritorio
  • Tiempo rápido de obtención de imágenes con carga de muestras en < 1 minuto
  • Módulo de visualización de muestras 3D en tiempo real
Insertos de filtro
  • Análisis de residuos de filtro y análisis de asbesto
  • Disponible en dos modelos compatibles con filtros de 47 mm (1,85 pulg) y de 25 mm (1 pulgada)
  • Uso con el SEM de escritorio Phenom
Soporte de muestras metalúrgicas
  • Diseñado para su compatibilidad con muestras con montaje de resina
  • Solución preferida para la metalurgia y al trabajar con insertos
  • Tamaño de la muestra de hasta 32 mm de diámetro y 30 mm de altura
Soporte de muestras de microherramientas
  • Sujeción rápida
  • Inclinación y la rotación que permiten una fácil colocación de la muestra
  • No se requieren herramientas adicionales para la carga de muestras
Soporte de muestras de rotación e inclinación motorizado
  • Intervalo de inclinación de -10° a +45°
  • Rotación continua en dos dimensiones en 360°
  • Controlado por la aplicación ProSuite de control de movimiento exclusiva
Dispersor de partículas Nebula
  • Método estándar para la dispersión uniforme de polvo seco
  • Evita las agrupaciones de partículas
  • Se utiliza con el SEM de escritorio Phenom
Insertos de montaje de resina
  • Concepto exclusivo del soporte de muestras
  • Disponible en 3 modelos compatibles con muestras de tamaño estándar de 25 mm (~1 pulgada), 32 mm (aproximadamente 1⁄4 pulgada) y 40 mm (aproximadamente 1⁄4 pulgada) de diámetro
Soporte de muestras estándar
  • Etapa compacta que permite el análisis de muestras de hasta 100 mm x 100 mm
  • Se puede ampliar con 3 tipos de resina o insertos de montaje metalúrgicos
  • Se utiliza con el SEM de escritorio Phenom
Insertos de soporte de muestras
  • Adquisición más rápida de imágenes transversales de los revestimientos y muestras multicapa
  • Fácil sujeción sin necesidad de tornillos ni herramientas adicionales
  • No es necesario utilizar tornillos ni herramientas para fijar la muestra
 Descargar hoja de datos
Soporte de muestras de tracción
  • Determinación de la calidad del lote
  • Determinación de la uniformidad en la fabricación
  • Ayuda al proceso de diseño
Soporte de muestras controladas por temperatura
  • Rango de temperatura: desde + -25 °C hasta + +50 °C.
  • Precisión de la temperatura ±1,5 °C
  • Resolución de la visualización de la temperatura 0,1 °C
Las herramientas de microTC convencionales realizan la reconstrucción 3D a partir de una serie de “tomogramas” que son las imágenes bidimensionales generadas por un barrido circular de rayos X alrededor de la muestra.  Estas imágenes se apilan en una representación cilíndrica de la muestra y se unen para formar la reconstrucción final. Esto produce artefactos significativos debido a desalineaciones durante el proceso de unión. La microtomografía computarizada HeliScan de Thermo Scientific lo evita observando la muestra en un barrido helicoidal continuo, que no requiere la unión de imágenes.
La microtomografía computarizada HeliScan ofrece la versatilidad necesaria para obtener imágenes 3D cuantitativas a través de una amplia gama de aplicaciones de ciencia de materiales, incluyendo la fabricación de aditivos, así como la investigación de baterías y ciencias del petróleo. Gracias a la capacidad de barrido único helicoidal del instrumento, es posible realizar un barrido sin costuras de grandes volúmenes con una rápida adquisición, alta resolución, alineación automatizada de muestras y mucho más.
Heliscan micro CT versus conventional multi circular micro CT.
Dramatically increased signal-to-noise ratio due to the higher X-ray flux of the HeliScan system (right).
Seminario web previa solicitud: Advanced microCT for non-destructive material characterization (Microtomografía computarizada avanzada para la caracterización no destructiva de materiales)
Este seminario web:
  • Demuestra la versatilidad de la microtomografía computarizada HeliScan para el análisis de materiales: desde aceros densos hasta polímeros ligeros impresos en 3D;
  • Descubre cómo obtener información sobre la microestructura de grandes volúmenes de una amplia variedad de materiales a alta resolución;
  • Demuestra lo fácil que es utilizar el flujo de trabajo automatizado.
Regístrese para ver el vídeo
Seminario web previa solicitud: X-Ray Tomography Big and Small: The Versatility of CT for Characterization of Soft Materials (Tomografía grande y pequeña por rayos X: la versatilidad de CT para la caracterización de materiales blandos)
Asista a este seminario web para:
  • Obtener más información sobre el uso de la microtomografía computarizada HeliScan para la caracterización no destructiva de materiales blandos con alto contraste
  • Obtener más información sobre el uso de la microtomografía computarizada HeliScan para varios tamaños de muestras y grandes volúmenes
  • Comprender cómo la tecnología de microtomografía computarizada mejora la comprensión de la morfología interna de estructuras 3D
Regístrese para ver el vídeo
Seminario web previa solicitud: Advanced microCT for non-destructive material characterization (Microtomografía computarizada avanzada para la caracterización no destructiva de materiales)
Este seminario web:
  • Demuestra la versatilidad de la microtomografía computarizada HeliScan para el análisis de materiales: desde aceros densos hasta polímeros ligeros impresos en 3D;
  • Descubre cómo obtener información sobre la microestructura de grandes volúmenes de una amplia variedad de materiales a alta resolución;
  • Demuestra lo fácil que es utilizar el flujo de trabajo automatizado.
Regístrese para ver el vídeo
Seminario web previa solicitud: X-Ray Tomography Big and Small: The Versatility of CT for Characterization of Soft Materials (Tomografía grande y pequeña por rayos X: la versatilidad de CT para la caracterización de materiales blandos)
Asista a este seminario web para:
  • Obtener más información sobre el uso de la microtomografía computarizada HeliScan para la caracterización no destructiva de materiales blandos con alto contraste
  • Obtener más información sobre el uso de la microtomografía computarizada HeliScan para varios tamaños de muestras y grandes volúmenes
  • Comprender cómo la tecnología de microtomografía computarizada mejora la comprensión de la morfología interna de estructuras 3D
Regístrese para ver el vídeo
Style Sheet for Media Tabs
Contacto
Servicios de microscopía electrónica
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.
Más información ›