組織サンプルのマルチプレックスイメージングのためのEVOS S1000 Spatial Imaging System
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemを使用すると、1時間以内でタンパク質の空間的局在を解析するための統合的な撮影、処理、そして高解像度画像生成を可能にします。 EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、1回のスキャンで最大9つのマーカーを同時にイメージングできるため、細胞の近傍、相互作用、空間的な関係についての洞察を得たい研究者に最適です。
組織の分析から深い理解へ—EVOS S1000 Spatial Imaging Systemのご紹介
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは組織切片のマルチプレックスイメージングおよびカラーイメージング用に設計されており、空間プロテオミクスに関する洞察を迅速に提供します。
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemが、他の機器と何が異なるかご確認ください
回転やズームするだけで探索できます。インタラクティブな3Dツアーをご覧になり、高速イメージング、優れた柔軟性、および卓越した鮮明さのイノベーションを体感してください。
EVOS S1000 ImagingソフトウエアのWebセミナー
9プレックスのイメージングで何ができるでしょうか? EVOS S1000 Spatial Imagingソフトウエアの動作をご覧ください。
特長
  • 速さ—1 cm2の組織領域の9プレックスの10X画像を約20分でスキャン(アンミキシング、ステッチングも可能)
  • 多用途—さまざまなメーカーの蛍光色素、抗体、RNAプローブ、色素原を使用可能
  • 包括的—蛍光だけでなく透過性明視野や位相差、カラーの明視野画像にも対応
  • 高解像度—4.2メガピクセル、16ビットsCMOSカメラで組織内の複雑な多重染色パターンを検出
  • 倍率の選択—5つのポジションスライダーで2.5x~40xの対物レンズを簡単に使い分け可能
  • 効率的—自動レーザーおよびソフトウエアベースのオートフォーカスによるスムーズな画像取得
  • シンプル—直感的なソフトウエアにより、あらゆる経験レベルのユーザーにとって画像収集、ナビゲーション、データ検索が容易
  • 柔軟性—TIFF、OME-TIFF、ピラミッド構造が利用可能で、お好みのデータ解析ソフトを使用可能
  • 高分解能—スペクトルソリューションは蛍光のクロストークを低減し、高解像度画像を生成
図1. EVOS S1000 Spatial Imaging Systemを使用して撮影し染色した扁桃腺組織: 白黒の透過明視野画像、紫色のH&E染色を示すカラー明視野画像、マルチカラー蛍光画像。EVOS S1000 Spatial Imaging Systemはさまざまな形式に対応可能。
空間プロテオミクス研究のためのマルチプレックスイメージングの進歩
空間生物学研究のためのマルチプレックスイメージングの進歩をご確認ください。 Invitrogen EVOS S1000 Spatial Imaging Systemがどのようにワークフローを簡素化し、複数の色素をサポートし、高速で高解像度のイメージングを可能にするかをご覧ください。 高感度で明るいシグナルを提供し、柔軟な抗体の使用を可能にするInvitrogen Aluora Spatial Amplification Reagentについてはこちらをご覧ください。 蛍光標識した一次抗体を使用すると、抗体のマルチプレックスイメージングがいかに迅速でシンプルであるか、Invitrogen ReadyLabel antibody conjugation kitなどの標識キットをいつ使うべきかを理解できます。
皆さん、おはようございます、あるいはこんばんは。 私の名前はAdyary Fallareroです。サーモフィッシャーサイエンティフィックでイメージングテクノロジーの製品管理を担当しています。 私はフィンランドにいます。 皆さん、こんにちは。 私の名前はChris Langsdorfです。サーモフィッシャーサイエンティフィックでタンパク質と細胞分析のグローバル・プロダクト・マネージャーをしています。米国にいます。
今日は、空間プロテオミクス研究のためのマルチプレックスイメージングを進歩させるために、私たちの会社が最近開発した新しいツールについてお話しします。 空間生物学に関する新たな知識を得ていただければ幸いです。 その後、さらに多くの情報が必要な場合や、質問がある場合は、遠慮なく私たちおよび研究チームまでご連絡ください。
それでは始めましょう。
さっそく、空間プロテオミクスにおけるマルチプレックスイメージングの課題に取り組むための新しいツールについて見ていきましょう。 本日のアジェンダは、空間生物学の革命について簡単に説明し、マルチプレックスを用いたプロテオミクスイメージングを検討し始めたときに生じるいくつかの課題を検証し、サンプルのラベリングとイメージングおよび解析技術の両方を用いて、これらの課題にどのように対処してきたかを議論することです。
空間生物学は、単一細胞だけでなく、より大きな環境における文脈も分析できるため、サンプルについてより深い洞察を与えてくれます。 抗体を用いた検出によって、どのような種類の細胞が存在し、代謝状態や活性化状態といった細胞の状態や、どのような機能を担っているのかを知ることができます。 サンプルは一般的に固定されているので、時間的にも空間的にもその同一性を把握することができます。 複数の種類の細胞を同時に研究することで、それらの細胞の相互作用や、それらがより大きく複雑な近隣やネットワークをどのように形成するかを理解できます。
私たちは、組織の微小環境と、本来の状態のサンプルの構造の両方を理解し始めるでしょう。 この仕組みの一例を見てみましょう。 組織切片全体を画像化し、サンプルの一部分を拡大して空間的バックグラウンドを理解できます。 また、複数の異なる色を表示することで、異なるタイプの細胞が本来の環境に存在する位置が見れます。 その後、解析ツールを使って、抗体ベースの検出で標識した異なる細胞タイプを同定することもできます。 さらに一歩踏み込んで、「これらの細胞タイプにもっとも近い細胞は?」といった質問をすることで、 サンプルのネットワークと構造をより詳細に理解し始めることができます。
このタイプの空間ワークフローに切り替えると、いくつかの課題が発生します。 一般的に、顕微鏡実験では、一次抗体の後に蛍光標識した二次抗体を使用します。 抗体ベースの標的が3つか4つから8つになると、二次抗体はもはや役に立たなくなります。 標識済み一次抗体を使用する必要があるということです。 ここに見られるように、一次抗体を標識するワークフローは非常に迅速です。 これらの抗体すべての混合液を作り、約1時間以内にサンプルを標識できます。 ただし、これら標識で利用できるカタログ製品は一般的に限られているなど、いくつかの欠点があります。 二次抗体を用いた3つまたは4つの標的の検出とは異なり、ここでは、常に3つか4つのもっとも明るい色素を選択しますが、必ずしも明るさではなく、スペクトルの特性に基づいて色素を選択する必要があります。
幸いなことに、Aluora Spatial Amplification Reagentには、この課題に対する解決策があります。 ここでは、3段階のワークフローを使用します。 まず、一次抗体でサンプルを標識し、洗浄後、HRP標識された二次抗体で標識します。 この後、Aluora Spatial Amplification reagentを添加します。この試薬は、抗体が結合する場所にサンプルと共有結合します。 このステップの後、すべての抗体はサンプルから取り除かれ、元々存在していた各抗原の位置に非常に明るい蛍光標識だけが残ります。 左側に見られるように、1回の標識の後、目的の1つの抗原の位置を確認することができます。 これを繰り返すと、2つ目、3つ目、4つ目、そして最大8つの色が、高感度かつ、非常に明るい信号で見えるようになります。 このため、抗体の選択と使用方法には多くの柔軟性があります。 増幅が行われるため、抗体の使用量は大幅に少なくなり、抗体に色素を共有結合させる必要もありません。 この欠点は、ワークフローが長くなることで、何度もラベリングサイクルを繰り返さなければならなりません。
Aluora Spatial Amplification Reagentは、標識一次抗体と互換性があります。 この2つの例では、一次抗体をAlexa Fluor 647や594といった、もっとも明るい色素で標識しています。 輝度の低い色素や発現量の低い抗原の場合、Aluora Spatial Amplification Reagentに切り替えると、バックグラウンドに対して必要なシグナルが得られます。 標識済み一次抗体の入手に関しては、カタログから入手する以外にいくつかの方法があります。 まず、これらは自分たちの手で標識が可能です。 精製キットが利用可能で、システムと互換性のある色素で標識が簡単に行えます。またキットを用いて実験系を組み立てる、あるいはReadyLabelと呼ばれる当社の技術を使用することもできます。 ReadyLabelは抗体を標識し、かつ、その後これら8種類の色素のうちの1つで標識します。 あるいは、抗体を弊社にご送付いただければ、弊社の専門家が標識して返送いたします。 これらのオプションには、多くの柔軟性と利便性があります。 しかし、カタログから標識抗体を入手するよりも少し高価になる可能性があります。
空間プロテオミクス研究を推進するために我々が開発してきた標識ツールを共有してくれたChrisに心から感謝します。 ここで少し話を変え、装置、特に蛍光顕微鏡に焦点を当てましょう。 皆さんは、単一細胞が組織の微小環境において、どのような形で組織を構成しているかを調べるために、蛍光顕微鏡が使用可能であり、また広く使用されてきたことをよくご存知だと思います。 すべてに長所と短所があります。 私たちが試みたことは、現在利用可能な装置の欠点のいくつかに取り組み、空間生物学の科学者が実施できる研究の種類を進歩させることです。 まず、現在利用可能な技術の概要と、既存の技術の限界にどのように対処してきたかを説明します。
空間プロテオミクスに関する研究の多くが、標識とイメージングを繰り返し、解析を行ってきたことは、皆さんよくご存じだと思います。 このアプローチで行われる画像処理は、実にオーソドックスなものです。 これらの装置で使用される蛍光チャンネルは2つから4つです。 このアプローチの利点は、複数回イメージングを行うため、多くの標的タンパクを調べられることです。 一方、欠点は、イメージングを繰り返すため、スループットが低くなりがちであること、また、サンプルに一定の照明を当てることと色素のストリッピングを繰り返すため、組織の完全性が損なわれる可能性があることです。
このような限界に対処するため、私たちが試みたアプローチが、スペクトルイメージングです。 スペクトルイメージングでは、1回のラウンドで同時に蛍光を捕らえることができます。 スペクトルイメージングの目的は、従来の2~4チャンネル、場合によっては5チャンネルの蛍光を一度に捕らえるのではなく、7~10チャンネル、場合によってはそれ以上の蛍光を一度に捕らえることです。 組織サンプルの保存性がよくなるという利点があります。 しかし欠点もあります。その欠点とは、1回の撮像で取得される蛍光色素が非常に多い場合、蛍光の漏れ込みが発生し、それを除去する必要があるという事実です。
なぜこのような欠点が生じるのか、そしてその原因はどこにあるのかをもう少し理解すれば、問題の根本原因を突き止めることができます。 その根本的な原因は、空間イメージングに使用される蛍光色素の大部分が非常に広い発光スペクトルを持つためです。 ECADを514のチャンネルで撮像している場合、514の発光スペクトルは、488など、隣接する両方のチャンネルにも現れ、表示されます。 その信号を分解し、漏れ込みを除去するために、アンミキシングと呼ばれる数学的処理が適用できます。 アンミキシングは比較的簡単なプロセスで、特定のプロトコルで使用される各蛍光色素が画像の各ピクセルに与える相対的な寄与度を確立します。 これは、生物学的サンプルに見られる典型的な自家蛍光を考慮するために、染色されていない組織からスペクトルシグネチャーを取得し、次にアッセイを実施する同じ組織上の個別に染色された蛍光色素からスペクトルシグネチャーを取得することによって行われます。
この方法を用いれば、蛍光スペクトルのシグナルが重なっていても、タンパク質の標的を容易に分離・識別することができます。 ここに示した一番下の画像でわかるように、514チャンネルのECADは、隣の2つのチャンネルに現れるCD163とPD1シグナルから非常に明確に識別できます。 分光技術に伴うこの主な欠点こそ、私たちが新しい装置で解決したいと心から望んでいたものです。 当社の新しい装置は、Invitrogen EVOS S1000 Spatial Imaging Systemというものです。 私たちは、アンミキシングのワークフローをシンプルにし、非常にわかりやすくすることに多くの注意を払ってきました。 また、画像取得の一部であるかのように実行されます。 私たちは、アンミキシングの品質も検証しています。 ユーザー様が実行されたアンミキシングの品質を理解できるように、品質レポートの一部として実質的なデータを提供しています。
アンミキシングワークフローを改善するだけでなく、現在のスペクトルイメージング装置で遭遇する他の課題にも取り組んでいます。 そのひとつが、非常に特殊な標識方法に制限されることが多いという事実です。 私たちはEVOS S1000で使用できる種類と技術の種類を増やしました。 また、9プレックスの画像を取得するために何時間も費やす必要がないよう、迅速さも追求しています。 1ラウンドですぐに画像が取得できます。 EVOS S1000は、20倍で1ピクセルあたり325 nmの高解像度を維持しながら、最大8つの標的タンパク質とDAPIを取得し、9プレックスにすることができます。 最後になりましたが、空間プロテオミクスと空間生物学をより多くの人々が利用できるようにすることで、より多くの研究者が空間生物学を活用し、これらのツールを用いて生物学的プロセスを研究できるようになります。 私たちは、完全ではありませんが、よりシンプルにしようとしています。
それでは、現在あるイメージングの課題を見ていきましょう。 まず1つ目は、アンミキシングは多くの場合、独自に開発された非常に特殊な色素に限定される傾向があることです。 私たちはその問題に対処しようとしました。 EVOS S1000でプロトコルを作成すると、Alexa Fluor、Alexa Fluor Plus、およびAluora Spatial Amplification Reagentやその他の特別な増幅試薬を含む、およそ30種類の色素のレパートリーが表示されます。 色素を選択すると、ソフトウエアが、選択した色素の発光スペクトルに存在する重なりを表示します。 そして、青で示したプライマリチャンネルと、スペクトルの近接による漏れ込みを排除するために必要なサポートチャンネルを取得するチャンネル構成を自動的に設定します。 これはユーザーの入力なしで、完全に自動的に行われます。 ユーザーはアッセイでプロダクトターゲットを定義することもできます。
私たちが取り組もうとしたもうひとつの課題は、7プレックス以上のものに対してアンミキシングを行うことの複雑さへの対処です。 私たちのソリューションは、プレックスに関係なく同じアンミキシングワークフローを使用します。 7プレックスになっても、9プレックスになっても、ワークフローは変わりません。 まず、画像からスペクトルデータを抽出し、アンミキシングマトリックスを生成する必要があります。 ユーザー様は、まず、染色していない組織スライドの画像を取得し、次に個々の単色キャリブレータースライドの画像を取得する必要があります。 そうすれば、そのプロトコルを利用して、9プレックスアッセイの設定を始めることができます。 システムは全視野の画像取得を開始し、同時に画像取得ワークフローの一環としてアンミキシングが実行されます。 20倍の倍率で、1平方センチメートルの9プレックス画像を取得し、OMETファイル形式で完全にアンミックスしてステッチするのに約1時間かかります。
アンミキシングワークフローは、後処理の必要性を排除します。 ユーザー様は、自分のアンミキシング処理の質を主観的に評価するだけではいけません。 私たちはこの問題に対処するため、アンミキシングの品質が分かるレポートを作成できるようにしました。このレポートには、定性的評価のための生画像とアンミキシング画像の比較、およびユーザー様がアンミキシングの品質を推定できる定量的パラメータの両方が含まれています。 必要に応じて、アンミキシングプロセスを改善するための明確なカットオフ値とトラブルシューティングのヒントを提供します。
私たちは、顕微鏡実験に必要なシステムや方法はすべて、この分野に初めて触れるユーザーにとってもシンプルで直感的である必要があると考えています。 ペリスコープモードと呼ばれる独自の機能があり、ユーザーはどのチャンネルでもオンにして組織を探索することができ、新規ユーザー様が実用的かつシンプルに導入しやすくなっています。 誰でもすぐに自信を持って、9プレックスのセットアップ、取得、可視化を簡単に行えるよう、洗練されたシンプルさを提供することを目指しています。
EVOS S1000は、複数の標識方法で利用することができます。 Aluora special amplification reagentを用いて得られた結果の例では、発現の低い標的タンパク質を容易に識別できる非常に明るいシグナルを示しています。 EVOS S1000は標識済み一次抗体にも使用でき、アンミキシングとOME TIFFファイルを生成するためのデータ処理を含め、20倍の倍率で約2時間以内に完了する迅速な標識ステップを可能にします。 標識済み一次抗体が入手できない場合、ReadyLabelキットを用いて一次抗体を直接標識する方法もあります。 このアプローチはEVOS S1000と互換性があり、標識方法の柔軟性を提供します。
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、空間イメージングの分野における新しい選択肢です。 私たちは、手間のかかるアンミキシングワークフローの複雑さを伴わずに、1回の検出でマルチプレックスイメージングを達成する選択肢を提供することを目指しています。 私たちは、空間増幅試薬や検証済みの標識一次抗体を使用する際の品質指標や柔軟性を提供し、シンプルで信頼性の高いものを作りました。 空間生物学の旅のパートナーとして、どんな質問にも喜んでお答えします。 ご参加いただきありがとうございました。
「新製品のEVOS S1000により、より多くのプロジェクトを並行して実施できます。 抗体や蛍光色素を除去することなくマルチプレックスイメージングを実現し、サンプル処理時間を大幅に短縮します。」
- Carolina Osés Sepúlveda氏、SciLife Stockholm、スウェーデン
「EVOS S1000は非常に迅速なソフトウエアを備えており、私はライブモードが好きです。 また、シンプルなアンミキシングワークフローを評価しています。 QuPathのような解析ソフトウエアとの相性は本当に良いです!」
- Giulia Bergamaschi氏、Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC)、オランダ
「ソフトウエアは非常に直感的に使用でき、利用しやすいです。 画像は非常に鮮明で、スキャンの進捗状況をリアルタイムで確認できるのは素晴らしいです。 スペクトルアンミキシングのアルゴリズムがシグナルを際立たせます。」
-Maria Lung氏、SciLife Stockholm、スウェーデン
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemで従来の免疫組織化学染色の限界を克服し、組織からより多くの情報を得ることができます。
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、単一の染色組織サンプル内で複数のシグナルを1重染色または2重染色で処理する際の限界に対処することにより、免疫組織化学(IHC)を革新します。 空間生物学におけるこの革新的なアプローチにより、EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、組織の微小環境と構造を本来の状態で包括的にスナップショットすることができます(上記図1)。
組織の複雑さを示すシンプルな空間イメージング装置を使用したマルチプレックスイメージングにより、より多くの情報が得られます。
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemを使用して、より多くの情報が得られる画像を生成します。 OME-TIFF画像と多くのデータ解析プログラムを併用して、以下を記録します。
  • 細胞の種類、細胞の状態および細胞機能
  • 時間と空間における細胞の識別
  • 細胞間相互作用
  • 細胞の「近傍」またはネットワーク
  • 本来の状態での組織の微小環境と構造
図2. EVOS S1000 Spatial Imaging Systemによる免疫マーカーとDAPIの結腸癌組織染色。 マーカーには、α-SMA Alexa Fluor 420、CD68 Alexa Fluor Plus 488、CD20 Alexa Fluor 514、CD4 Alexa Fluor Plus 555、CD8 Alexa Fluor Plus 594、FoxP3 Alexa Fluor Plus 647、Pan-CK Alexa Fluor 700、Ki-67 Alexa Fluor Plus 750を使用。 
図3. 左の図は、図7の丸で囲んだ結腸腺癌の三次リンパ様構造(TLS)の拡大図です。 右側のパネルは、核のセグメンテーションとの細胞表現型分類を行った後のTLS内の細胞の同一性をHALOデータ解析ソフトウエアで解析しました。
自動アンミキシングにより、高分解能マルチプレックス免疫蛍光画像を作成できます。
EVOS S1000画像システムのスペクトルアンミキシング技術の利点
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemのソフトウエアは、必要に応じて自動的にスペクトルアンミキシングを行います。 スペクトルアンミキシングは、スペクトルが重なり合う蛍光色素からの信号を分離するプロセスで、異なるスペクトルを持つ蛍光色素を使わずに、従来の蛍光顕微鏡よりも高いマルチプレックス化を実現し、1回の画像取得で解決できるターゲット数を拡張させます。(図3).
図4:複数の色素の発光スペクトル例。 このスペクトルは、8種のAlexa Fluor Plus dyeとDPIの蛍光を示しています。 複数の色素の発光スペクトルが重なり合うため、アンミキシングソフトウエアを使用しないと、バックグラウンドノイズから真のシグナルを検出することが難しくなります。
このアンミキシングプロセスは、各蛍光色素独自のスペクトルを利用して、各ピクセルの異なるシグナル量を決定し、画像化されたサンプル内のさまざまな蛍光色素の正確な同定とマッピングを可能にします。 アルゴリズムが効果的に機能するためには、各蛍光体のスペクトルを抽出するための参考となるスペクトルが必要であり、これは予測スペクトル(デフォルト)または単色コントロールを慎重に準備することで得られる測定スペクトルのいずれかを使用して取得できます。 さらに、組織の自家蛍光を定義するためには、染色されていないサンプルが必要であり、これは実験に使用された蛍光色素と並んで、独立したスペクトルのシグネチャーとして抽出されます。
これらの成分がすべて収集されると、EVOS S1000ソフトウエアがアンミキシングマトリックスを生成し、イメージングプロトコルに保存します(図5)。 
図5:EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、スペクトルアンミキシング機能を介してマルチプレックスのデータを生成。 このソフトウエア機能により、すべてのチャンネルを同時に簡単に可視化でき、高解像度のデータを得るための品質メトリクスレポートも提供されます。
アンミキシング品質における透明性と信頼性の向上
Unmixing Quality Metric Reportにより、組織スキャンを撮影する前に実験パネルを評価できます(図6)。 本レポートは、多重染色した組織サンプルにアンミキシングプロトコルを適用した後、スペクトル的に重複するマーカーからの漏れ込みが除去されることを示す指標を提供します。
図6. 各列に表示された各単色コントロールサンプルのアンミキシング前の画像(左)とアンミキシング後の画像(右)を、各行に示されたプライマリチャンネルにおいて可視化。
EVOS S1000 Spatial Imaging Spectral Unmixingソフトウエアから得られたデータは、高解像度の画像を提供します(図7)。
図7. ヒト扁桃腺をAluora Spatial Rainbow Kit(カタログ番号A40002450)で処理・染色したアンミキシング処理前(左)および処理後(右)の画像。
Aluora 488、Aluora 514、およびAluora 555、さらにAluora 647とAluora 700を捕捉したチャンネルでも、発光スペクトルが重なるため、同様に染色され観察することになります。 この画像をEVOS S1000 Spatial Imagingソフトウエアで自動処理(スペクトルアンミキシング)することで、各チャンネルの明瞭な染色がアンミキシングされた画像で明らかになります。 その結果、画像はより鮮明になり、定量的な画像解析に役立ちます。 各標的に対する一次抗体は、以下のAluora色素で検出されています。 抗体と色素は以下の通りです。Aluora 488 dye with antibody targeting vimentin (blue)、Aluora 514 dye with antibody targeting eCadherin (red)、Aluora 555 dye with antibody targeting PD1 (orange)、Aluora 594 dye with antibody targeting CD31 (cyan)、Aluora 647 dye with antibody targeting CD3 (green)、Aluora 700 dye with antibody targeting CD163 (magenta)、Aluora 750 dye with antibody targeting SMA (white)。 組織の画像は、EVOS S1000 Spatial Imaging Systemで取得しています。
従来の1色染色で特定のタンパク質を強調
図8. 染色されたヒト浸潤性乳管がん。DABまたはヘマトキシリンで染色。 タイトルは個々の標的を表す。 画像はEVOS S1000 Spatial Imaging Systemで撮影された。
マルチプレックスイメージングは、組織内の生物学的システムの複雑さを際立たせます。
図9. Aluora空間増幅アッセイとDAPIで8プレックス染色した浸潤性乳管がん組織。ヒト浸潤性乳管がん組織を処理しAluora Spatial Rainbow Kit(カタログ番号A40002450)で染色。 イメージングおよびアンミキシングはEVOS S1000 Spatial Imaging Systemで行いました。 データは、免疫細胞亜集団の空間分布を明らかにするために、単一細胞のセグメンテーションと表現型解析を行っています。 マルチプレックスイメージングのステッチ画像の解析は、Indica Labs HALO(バージョン4.0.5107.318)ソフトウエアで行いました。 
組織イメージングワークフローの簡略化
数日から数週間かかる既存の技術とは異なり、EVOS S1000は数時間以内にイメージングプロセスを完了することができます。特に、複数のサンプルに対して、ステッチ処理やアンミキシング処理されたマルチプレックスイメージングの画像を生成する際、多くの時間短縮できます。 EVOS S1000 Spatial Imaging Systemでは、さまざまな標識技術を柔軟に使用できるため、お好みの抗体や試薬を選択して使用することができます。また、HaloやQuPathなどの分析ソフトウエアと互換性のあるOME-TIFFファイルを出力が可能です(QuPath: デジタル画像解析用のオープンソースソフトウエア。 Scientific Reports (2017).)
図10:空間生物学マルチプレックスイメージングのワークフローはEVOS S1000 Spatial Imaging Systemを組み込んでおり、スペクトルアンミキシングを使用してより多くのバイオマーカーを特定します。
EVOS S1000 Spatial Imaging用のパネルを構築するには、まずターゲットを選択し、研究目的に合致することを確認してください。 次に、Invitrogen SpectraViewerを使用して抗体を注意深く選び出し、抗体とDAPIを標識する8つの蛍光色素をどこに配置するかを決定してパネルを作成します。 染色・標識技術については、Spatial Biology Reagent Selection Toolを使用して、実験に適したものを選択してください。 最後に、サンプルを取り込み、分析するためのイメージングステップに進みます。
スペクトルアンミキシング技術の利点
画像取得の高速化
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、従来の方法よりも迅速に実験を進めます。 スペクトルアンミキシングが可能な高度なソフトウエアを使用することで、9プレックスのマルチプレックスイメージングをより迅速に確認できます。
組織サンプル損傷の可能性を低減
広範囲におよぶサンプルの損傷を防ぎましょう。 ブリーチ法や抗体除去法を用いた反復染色では、抗体や試薬のインキュベーションに時間を要すため実験時間が長くなり、エピトープの消失、組織の分解、複数回のサイクルにわたる蛍光色素の不完全な不活性化などのリスクがあります。
実験に自信を持ちましょう
EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、自動でアンミキシングマトリックスを生成するシステムを備えており、信頼性の高いデータを提供します。 EVOS S1000ソフトウエアは、マルチプレックスイメージングしたサンプルに、アンミキシングマトリックスを自動的に適用し、隣接するチャンネルに漏れこむ恐れのある蛍光を明確に識別します。
EVOS S1000 Systemに適合する抗体および試薬
標識済み一次抗体
標識済み一次抗体をマルチプレックス実験に使用することにより、多くの標的を同時に検出します。 これらの抗体は組織サンプルで検証されており、EVOS S1000 Spatial Imaging Systemおよびその他の顕微鏡プラットフォームと互換性があるフォーマットで利用できます。
Aluora Spatial Amplification Kit
Aluora Spatial Amplification Kitを使用すると、1つの組織サンプルから最大8つのターゲットを同時に検出できます。 このキットは、高輝度のAluora色素と酵素を介したシグナル増幅を組み合わせており、希少ターゲットの検出において自家蛍光を克服するのに役立ちます。
ReadyLabel Antibody Labeling Kit
空間的解析用に最適化された色素を一次抗体に直接結合させることで、マルチプレックスイメージングパネルを構築する際の課題を克服できます。
ViewRNA ISH tissue assay
1つの組織サンプル内の複数の標的RNAを検出します。 このキットは優れた感度を提供し、最大4種のRNA標的を同時に検出することができます。
マルチプレックスイメージング実験の設計にサポートが必要ですか? 当社の空間イメージングのエキスパートにお問い合わせください。
ご注文情報
EVOS S1000 Spatial Imaging System(カタログ番号AMFS1000)には、本体以外に対物レンズ(各1本)、スライドホルダー(4個)、校正用スライドが含まれています。 
リソースおよびサポート
空間イメージングプロトコルハンドブック
3D染色、組織サンプルを用いた多重ISH法、その他の空間生物学プロトコルなど、さまざまなタイプのイメージングに対応した信頼できるプロトコルが掲載されており、ご活用いただけます。
空間生物学リソースセンター
マルチプレックス実験を開始するためのWebセミ  ナー、カンファレンスポスター、プロトコル、ガイド、ハンドブック、および文献などのリソースが見つかります。
SpectraViewer
蛍光色素の励起スペクトルと発光スペクトルを調べるのに役立ちます。
Spatial Reagent Finder
Spatial Biology Reagent Selection Toolは、マルチプレックスイメージングのニーズと適合する試薬を見つけるのに役立ちます。
論文
アプリケーションノート
科学ポスター
選択ガイド
仕様書
その他の記事
チュートリアルビデオ
Invitrogen EVOS S1000 Spatial Imaging Systemは、中南米を除くすべての国と地域でご利用いただけます。
HaloはIndica Labs, Inc.の商標です。