Search
La pipeta de transferencia Thermo Scientific Samco es una herramienta de recogida de líquidos de un solo uso para microlitros de volumen. Su diseño innovador utiliza la acción capilar para aspirar un volumen específico predefinido, lo que facilita su uso con una sola mano. Las pipetas de transferencia proporcionan una mayor reproducibilidad entre días tanto para usuarios individuales como múltiples y una dispensación completa de la muestra.
| Tipo | Opciones | Aplicaciones | Uso recomendado | Catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Uso general | Aspiración con perilla (ml): 0,3, 0,9, 1,8, 2,2, 2,4, 2,8, 3,0, 4,7, 6,2, 7,4 | Bancos de sangre, transferencias rápidas, tubos para cuerpos estrechos y tubos para bolsas de donantes, tamaño de gota controlado, transferencias calibradas | Aislar plaquetas procedentes de sangre, gran abertura para cremas y geles, aceites, pulpas industriales, pinturas, perfumes | Comprar |
| Graduado | Aspiración con perilla (ml): 0,8, 1,8, 2,1, 3,2, 3,5, 4,3, 7,4 | Retirada y separación de suero y sangre, administración de gotas pequeñas | Ideal para transferencias medidas, trabajo de gota a gota, alicuotado | Comprar |
| Tubo estrecho | Diámetro del tubo (mm): 2,5, 3,0, 8,0 | Laboratorios de pruebas genéticas, empresas de genómica y proteómica, laboratorios clínicos, laboratorios de pruebas hospitalarias, laboratorios de investigación (preparación de reactivos), dispensación por goteo a placas de cultivo | Carga de geles, trabajo de PCR, extracción de muestras de ADN, cultivo de hibridomas, extracciones de lípidos, absorción atómica, espectroscopia | Comprar |
| Punta fina | Diámetro del tubo (mm): 1,2, 3,0, 4,6, 6,1 | Preparación de muestras, colocación sobre columnas, transferencias en columnas, carga de geles | Carga de geles, PCR, extracciones de lípidos, extracción de muestras de ADN, ensayos de proteínas | Comprar |
| Uso especial | Aspiración con perilla (ml): 0,2, 3,3 | Desarrollo de ensayos de diagnóstico, desarrollo de ensayos de bancos de sangre/cribado de donantes, laboratorios clínicos, bancos de sangre, alimentos y bebidas, laboratorio de ensayos analíticos, análisis veterinarios (clínicos), farmacología, laboratorio de investigación | Ideal para fluidos viscosos, paleta para mezclar | Comprar |
| Extralargo | Longitud: 22,5 cm (9 pulg.), 30,0 cm (12 pulg.) | Desarrollo de ensayos de diagnóstico, desarrollo de ensayos de bancos de sangre/cribado de donantes, laboratorios clínicos, bancos de sangre, alimentos y bebidas, laboratorio de ensayos analíticos, análisis veterinarios (clínicos), farmacología, laboratorio de investigación | Subcultivo y recolección de células y tejidos; transferencia de botellas grandes; extracción de fluidos sobrenadantes de la centrifugación | Comprar |
| Volumen exacto* | Volumen de dispensación (μl): 20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 µl | Diagnóstico, banco de sangre, química clínica, microbiología, agricultura, veterinaria, alimentos | Pruebas en el punto de atención, dispensación de volumen exacto, antisuero, orina, sangre, saliva, pruebas analíticas, pruebas de patógenos | Comprar |
| Capilar | Volumen (µl): 25, 50 | Transferencia de líquidos, pruebas en el punto de atención, pruebas de diagnóstico rápido, desarrollo de ensayos de flujo lateral | Transferencia de líquidos, especialmente de punciones en el talón y en los dedos de los pies y las manos, pruebas en el punto de atención, pruebas diagnósticas rápidas, desarrollo de ensayos de flujo lateral | Comprar |
*Nota: Volumen Exacto es el nombre de este grupo de pipetas de transferencia. Estas pipetas permiten la cómoda dispensación de un volumen preciso dentro de un intervalo de tolerancia.
Para obtener ayuda en la selección de la pipeta que mejor se adapte a su aplicación, utilice nuestra herramienta de selección.