Les systèmes de PCR en temps réel QuantStudio détectent des variations dans les expressions génétiques aussi faibles que 1,5 fois. Les systèmes prennent en charge un large éventail d’applications génomiques, notamment l’analyse de l’expression génique, des microARN et des ARN non codant, la variation du nombre de copies, les enzymes de métabolisme des médicaments et l’expression des protéines, le génotypage SNP et la détection des mutations.
Un écran tactile convivial et un logiciel intuitif facilitent l’utilisation des systèmes. Conçus pour réduire la contamination et augmenter la productivité, plusieurs systèmes de PCR en temps réel QuantStudio incluent la configuration, la surveillance et le partage à distance. Les systèmes QuantStudio 6 et 7 Pro disposent également de commandes mains-libres.
Vous recherchez des systèmes de PCR en temps réel pour les diagnostics cliniques ? Accédez à la page des solutions de diagnostic in vitro destinées à l’analyse génétique.
Changer de bloc n’a jamais été aussi simple.
Fonctions
Quantification précise, avec discrimination 1,5 fois
Découvrez un ensemble de données enrichies avec une discrimination 1,5 fois. Les données montrent des groupes distincts pour une discrimination 2 fois et 1,5 fois sur le système QuantStudio 7 Pro avec une confiance de 99,9 %, ce qui équivaut à d’autres plates-formes Applied Biosystems.
Écrans tactiles intuitifs
D’une configuration simple à la surveillance des réactions en temps réel. Les systèmes QuantStudio permettent de visualiser la réaction de RT-PCR en temps réel. L’interface graphique simplifie l’utilisation et fournit un état facile à comprendre. 
Logiciel robuste et convivial
Le logiciel de conception et analyse 2 est conçu pour créer et modifier la configuration de cycles qPCR pour plusieurs types d’instruments. Il permet d’analyser des données sur une seule plaque pour CT, la courbe d’étalonnage, la quantification relative, le génotypage et la présence / l’absence de gène d’intérêt.
Exécution simultanée de plusieurs optimisations
La plupart des systèmes QuantStudio avec format de bloc à 96 puits sont dotés de la technologie VeriFlex, qui permet une régulation précise et indépendante de la température dans chaque zone. Les blocs contiennent trois ou six zones VeriFlex. Chaque zone peut avoir une température différente, ce qui permet plusieurs optimisations de température au cours d’une même cycle.
Accéder aux données, les analyser et les partager à tout moment et en tout lieu
Surveillez les cycles à distance, analysez rapidement des ensembles de données sophistiqués, stockez les résultats dans un espace sécurisé et partagez-les en ligne en toute sécurité avec vos collègues du campus et du monde entier grâce au logiciel sur navigateur Web pris en charge par notre plateforme Connect sur le cloud.
Nos clients en parlent
"L’interaction avec les instruments par commande vocale est très appréciée, car l’opérateur tient généralement quelque chose en main ou porte des gants, etc.” 
– Mikael Kubista, Dirceteur et fondateur de TATAA Biocenter AB, Suède
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.