高内涵筛选(HCS)
高内涵筛选(HCS)或高内涵分析(HCA)是一套自动化分析方法,利用整合的显微镜、图像处理技术及可视化工具从细胞或细胞群中提取数据,获得定量分析结果。HCS一般应用于高通量的样品荧光成像,提供定量分析结果,例如细胞、单个细胞中靶标的空间分布以及细胞器形态。此外,HCS能够结合单个细胞的多重检测结果,同时分析单次实验中的多个细胞亚群。
采用Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5平台成像并采用 DAPI (蓝色), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 鬼笔环肽 (红色), 和 Invitrogen™ 山羊抗小鼠 IgG (H+L) 二抗、Alexa Fluor™ 488 偶联物 (绿色)染色的BPAE细胞。
采用CellInsight CX7平台成像,并采用 Invitrogen™ HCS CellMask™ Blue (蓝色), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 鬼笔环肽 (绿色), 和 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 750 山羊抗小鼠IgG二抗 (粉色)染色获得的A549细胞图像.
采用ArrayScan系统成像,并采用 DAPI (蓝色), Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 鬼笔环肽 (红色), 抗微管蛋白及 Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 山羊抗小鼠IgG(绿色)染色的HT1080细胞。
HCA试剂选择指南
基于数十年的荧光成像经验,Molecular Probes®高内涵筛选(HCS)产品在研发和设计中特别考虑了将其用于自动化成像的需求:
- 用于自动标定的细胞及细胞核染料
- 用于检测细胞健康的可靠的功能性探针
- 可实现自动化处理的灵活检测流程
- 可轻松实现多重检测的广泛的荧光基团选择
- 经多个成像平台的验证
可为您的HCA平台应用选择经过优化的试剂:
其他细胞结构和细胞分裂工具
在自动化成像应用中,为了清晰地鉴定细胞和细胞核边界,需要可以可靠、可重复地标记细胞结构的基准标志物。为此,我们专门针对自动化成像应用设计了细胞染料。Molecular Probes细胞结构标签广泛用于显微成像和HCS。
其他细胞健康和细胞毒性检测实验
针对细胞活力、增殖凋亡、细胞周期和DNA修复、迁移、贴壁和其他细胞结构功能分析应用,我们提供了多种成像和显微检测实验选择。此类检测实验均已经过HCS平台专门验证。
浏览细胞健康及细胞毒性检测实验(根据应用分类):
资源
New Cell Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your cell analysis workflow.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.