Stem Cell Reprogramming Tools
Reprogramming somatic cells to induced pluripotent stem cells is a critical and potentially time intensive step in your stem cell research. That’s why we offer choices in integration-free reprogramming technologies and services that fit your research and translational needs including our Cell Therapy Systems (CTS) Products which are designed for clinical and translational research applications. We also provide services – you can do it yourself or let us do it for you.
Request information
哪一种重编程产品或服务最适合您?
 现在订购现在订购现在订购现在查询
 Episomal iPSC 重编程载体*Epi5™ Episomal iPSC 重编程试剂盒**CytoTune-iPS 2.0 仙台病毒重编程试剂盒CellModel 服务——干细胞重编程
说明适用于无病毒 iPSC 生成的经验证的技术不需要小分子的高效无病毒系统最高效的非整合型重编程系统向您提供含感兴趣遗传背景的多能干细胞以及世界一流的支持
重编程效率0.002–0.08%0.04–0.3%0.02 – 1.2%0.02-1.2%
利用的基因Thomson/Yamanaka 因子Yamanaka 因子 +Lin28Yamanaka 因子Yamanaka 因子
所需的培训和专业知识中等中等最小无——经验丰富的干细胞研究人员为您生成细胞系。
无基因组整合✓✓✓✓
无病毒重编程✓✓ ✓
血液细胞重编程✓✓✓✓
转染产品Neon 转染系统或类似设备Neon 转染系统或 Lipofectamine 3000无无
可用的报告基因N/AN/ACytoTune-EmGFP 仙台病毒荧光报告基因CytoTune-EmGFP 仙台病毒荧光报告基因
*与 Cellular Dynamics International 合作实现商业化。
**由 Okita 博士在京都大学 iPS 细胞研究及应用中心 (CiRA) 的 Yamanaka 教授领导的实验室中进行设计
仅供科研使用,不可用于诊断目的。