Search
L'Invitrogen Qubit Flex Fluorometer mesure avec précision et rapidité la concentration d’ADN, d’ARN, d'endotoxines ou de protéines dans huit échantillons maximum simultanément. Par rapport aux fluorimètres à microvolume pour échantillons uniques, l’utilisation du système Qubit Flex pour plusieurs échantillons peut réduire votre temps d’obtention des données jusqu’à 50 %.
Le Qubit Flex Fluorometer peut également être utilisé pour évaluer l’intégrité et la qualité de l’ARN. Faciles à utiliser, les menus à écran tactile simplifient la sélection et l’exécution des dosages dont vous avez besoin, avec l’affichage des résultats en quelques secondes.
Conseil : Si vous ne quantifiez généralement qu’un ou deux échantillons à la fois, notre Qubit 4 Fluorometer peut être une solution plus rentable.
Le Qubit Flex Fluorometer partage des caractéristiques communes avec le modèle Qubit 4 : il est exact, précis, sensible, simple et rapide ; il ne nécessite que 1 µl d’échantillon, même s’il est très dilué ; il comporte un calculateur de réactif intégré pour vous aider à préparer votre solution de travail ; il fonctionne avec une large gamme de dosages Qubit et d’applications ; et il peut mesurer la fluorescence brute en mode Fluorimètre.
En outre, le Qubit Flex offre ces fonctionnalités supplémentaires :
Débit rapide
Réduisez le temps d’obtention des données de 50 %
Calculateurs intégrés supplémentaires
Les calculateurs de plage de dosages, de molarité et de normalisations vous aident à préparer vos dosages et à accéder plus rapidement à vos expériences en aval
Expérience 3D de Digital SmartStart
Expérience de référence et d’éducation à votre rythme en ligne conçue pour vous aider à vous lancer rapidement
Logiciel SAE pour l’aide à la conformité avec la norme 21 CFR Part 11
En option, Qubit Flex peut prendre en charge les exigences de réglementation de la FDA pour la documentation électronique, comme indiqué dans la norme 21 CFR Part 11
En quantifiant jusqu’à huit échantillons à la fois, le Qubit Flex Fluorometer peut augmenter votre cadence de traitement. Si vous avez plus de huit échantillons, chargez-les simplement dans des barrettes de tubes supplémentaires et traitez-les de façon séquentielle.
Le graphique montre le temps d’obtention des données, y compris la préparation et la mesure des échantillons, pour un nombre donné d’échantillons avec le fluorimètre Qubit 4 ou Flex ainsi qu’un instrument concurrent. Le Qubit Flex Fluorometer peut réduire le temps d’obtention des données de 50 % ou plus pour un plus grand nombre d’échantillons.
Le Qubit Flex Fluorometer réduit le délai d’obtention des données jusqu’à 50 %. Une étude temporelle comparant le Qubit Flex Fluorometer au Qubit 4 Fluorometer et au fluorimètre d’un autre fournisseur, avec un kit de dosage Qubit 1X dsDNA HS, a montré une réduction du temps d’obtention des données de 50 % avec 96 échantillons.
Conseil : Pour la quantification à haut débit, envisagez l’utilisation d’un lecteur de microplaques à fluorescence. Le fluorimètre pour microplaques Thermo Scientific Fluoroskan et le lecteur de microplaques multimode Varioskan LUX sont compatibles avec les dosages Quant-iT pour quantifier les mêmes analytes que les fluorimètres et dosages Qubit. Pour comparer ces systèmes, consultez notre page Quantification de l’ARN/ADN.
Tous les fluorimètres Qubit sont dotés d’un Calculateur de réactifs intégré, qui calcule le volume de réactif et de tampon à utiliser lors de la préparation de votre solution de travail, en fonction du nombre d’échantillons et d’étalons que vous testez. Il peut être utilisé pour déterminer les volumes de Master Mix pour les échantillons et les étalons.
Le Qubit Flex Fluorometer comporte trois calculateurs supplémentaires pour rationaliser votre flux de travail. Le Calculateur de plage de dosage affiche la plage de concentration principale de l’échantillon pour laquelle il est le plus précis en fonction du volume d’échantillon utilisé pour quantifier. Il affiche également les plages de concentration étendue basse et haute en fonction du volume d’échantillon de quantification.
Calculateur de plage de dosage
Ce calculateur vous aide à choisir le dosage Qubit qui vous permettra d’obtenir la meilleure précision pour la quantité et la concentration d’échantillons disponibles.
Calculateur de molarité
Utilisez ce calculateur pour déterminer rapidement la molarité de votre échantillon à partir de sa concentration et de sa longueur approximative en paires de bases.
Calculateur de normalisation
Ce calculateur détermine rapidement la quantité d’échantillon et de tampon nécessaire pour normaliser tous les échantillons à la même concentration, à la même masse ou à la même molarité et au même volume.
Pour faciliter votre transition vers les applications en aval, deux calculateurs vous aident à gérer les données des échantillons de dosage et à effectuer des dilutions et des conversions d’unités courantes. Le Calculateur de molarité vous permet de déterminer la molarité d’un échantillon en fonction de la longueur de l’acide nucléique et de la concentration mesurée. Pour les applications de séquençage, le Calculateur de normalisation remplace la feuille de calcul souvent utilisée pour normaliser les échantillons pendant la préparation de la bibliothèque. Pour chaque cycle, il recommande la quantité d’échantillon et de tampon à ajouter pour atteindre une masse, une concentration ou une molarité souhaitée et normalisée.
Le Qubit Flex Fluorometer est convivial et permet d’obtenir des résultats à l’aide de procédures de dosage simples et rapides. Grâce au grand écran tactile couleur, vous pouvez naviguer facilement dans les différentes options. Les calculs et les réglages sont automatiquement effectués par l’instrument. En outre, le calculateur de réactif intégré de Qubit Flex vous aide à déterminer la quantité de colorant et de tampon requise pour préparer vos échantillons et vos étalons.
Flux de travail du fluorimètre Qubit Flex. Les calculateurs de réactifs et de plage de dosage vous aident à préparer vos dosages. Les résultats peuvent être affichés sous forme de graphique ou de liste. (A) Écran d’accueil. Sélectionnez votre dosage, entre autres actions. (B) Calculateur de réactifs. Créez facilement une solution de travail pour tous les dosages qui ne sont pas à une dilution de 1X. (C) Calculateur de plage de dosage. Déterminez les exigences relatives aux échantillons en fonction de la précision requise. (D) Résultats. Vos concentrations d’échantillons sont représentées sur une courbe standard linéaire.
Le Qubit Flex Fluorometer enregistre les données pour un maximum de 10 000 échantillons et vous pouvez transférer les données vers un compte Thermo Fisher Connect Cloud via Wi-Fi ou vers un ordinateur via une clé USB ou un câble Ethernet.
Les fluorimètres Qubit Flex sont équipés d’un logiciel complémentaire de sécurité, d’audit et de signature électronique (SAE) en option permettant d’assurer la conformité avec la norme 21 CFR Part 11.
Les fluorimètres Qubit Flex peuvent être fournis avec des services de qualification d’installation et de qualification opérationnelle (QI/QO) par des ingénieurs de maintenance de terrain. Ce service contribue à garantir que le Qubit Flex est correctement installé et fonctionne selon les spécifications du fabricant.
En plus des services de QI/QO de l’instrument, une QO supplémentaire du logiciel Qubit Flex SAE peut être effectuée lors de la même visite. La QO de SAE permet de s’assurer que le logiciel SAE est correctement installé et que la connexion à l’instrument peut être établie. Par ailleurs, des tests vérifiant le bon fonctionnement du logiciel SAE sont inclus. La QO de SAE ne peut être effectuée qu’avec une QI/QO de l’instrument.
Attribut | Description |
Caractéristiques physiques | |
Type d’instrument | Fluorimètre de paillasse |
Dimensions de l’instrument (l x L x H) | 18,6 x 28,2 x 10,3 cm 7,3 x 11,1 x 4,1 in |
Poids | 1,7 kg ; 3,7 lb |
Alimentation de service | 100–240 VCA ; 1,3 A/0,6 A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Alimentation électrique | 48 VCC ; 1,87 A |
Site d’installation | Utilisation à l’intérieur uniquement |
Température de fonctionnement | 10–30 °C |
Humidité de fonctionnement | 15–80 % (sans condensation) |
Interface utilisateur | Écran tactile couleur de 8 pouces |
Spécifications techniques | |
Plage dynamique | 5 ordres de grandeur |
Durée de traitement | ≤ 5 secondes/échantillon |
Sources lumineuses | LED bleue (pic ~460–480 nm) LED rouge (pic ~620–640 nm) |
Filtres d’excitation | LED bleue (456–484 nm) LED rouge (612–644 nm) |
Filtres d’émission | Vert (513–563 nm) Rouge lointain (671–693 nm) |
Détecteurs | Photodiodes : fonction de mesure de 320–1 100 nm |
Type de calibration | Étalonnage 2 ou 3 points |
Chambre à échantillons | Peut accueillir une barrette de tubes Qubit Flex |
Type de tube | Barrette de tubes Qubit Flex |
Temps de remontée en température | < 35 secondes |
Stockage des données d’échantillons | 10 000 échantillons |
Matériel | |
Affichage | Écran tactile capacitif de 8 pouces avec écran couleur haute résolution |
Ports de données | 3 ports pour clé USB (type A) Port LAN (RJ-45) |
Capacités de mise en réseau | Connexion via le port LAN (RJ-45) à l’aide d’un câble Ethernet ou sans fil à l’aide de l’adaptateur Wi-Fi fourni |
Alimentation électrique | Adaptateur secteur CA avec cordons d’alimentation spécifiques au pays |
Clé USB | 4 GB |
| Logiciel | |
| Logiciel conforme à la norme 21 CFR Part 11 | Logiciel SAE |
| Qubit Flex Endotoxin Detection Stater Kit | |||
|---|---|---|---|
|
|
| ![]() |
Qubit Flex Fluorometer | Qubit Flex Fluorometer | Qubit Flex Fluorometer | Qubit Flex Fluorometer |
1 adaptateur secteur régional | 1 adaptateur secteur régional | 1 adaptateur secteur régional | 1 adaptateur secteur régional |
Tissu microfibre | Tissu microfibre | Tissu microfibre | Tissu microfibre |
Clé USB et dongle Wi-Fi | Clé USB et dongle Wi-Fi | Clé USB et dongle Wi-Fi | Clé USB et dongle Wi-Fi |
Digital SmartStart 3D Experience | Digital SmartStart 3D Experience | Digital SmartStart 3D Experience | Digital SmartStart 3D Experience |
Garantie de 3 ans | Garantie de 3 ans | Garantie de 3 ans | Garantie de 3 ans |
| Qubit Flex Assay Tube Strips (125 barrettes) | Qubit Flex Assay Tube Strips (125 barrettes) | Qubit Flex Assay Tube Strips (120 barrettes) |
| Qubit Flex Assay Reservoirs (100 réservoirs) | Qubit Flex Assay Reservoirs (100 réservoirs) | Qubit Flex Endotoxin Detection Assay Kit Qubit (80 dosages) |
| Kit de dosage Qubit 1X dsDNA HS (haute sensibilité) (100 dosages) | Kit de dosage Qubit 1X dsDNA HS (haute sensibilité) (500 dosages) | Qubit Flex System Verification Assay Kit |
| Kit de dosage Qubit dsDNA BR (large gamme)(100 dosages) |
| |
| Kit de dosage Qubit RNA HS (haute sensibilité) (100 dosages) |
| |
| Kit de dosage Qubit RNA BR (large gamme) (100 dosages) |
| |
| Kit de dosage Qubit Protein (100 dosages) |
| |
| Kit de dosage Qubit Flex System Verification |
| |
| Q32894 |
Le Qubit Flex Fluorometer est conçu pour être utilisé avec les barrettes de tubes de dosage Qubit Flex et les réservoirs de dosage Qubit Flex pour obtenir de meilleurs résultats.
Pour plus d’informations sur les dosages du Qubit Flex Fluorometer, reportez-vous à l’onglet Assays (Dosages).