Zuverlässige Kryokonservierung mit modularer Flexibilität und erweiterter Funktionalität
Thermo Scientific Kryokonservierungssysteme bieten eine umfassende Lösung von der Probenvorbereitung bis zur Lagerung und zum Transport. Fortschrittliche Systemkomponenten in Kombination mit der bewährten Einfachheit und Zuverlässigkeit von LN2 ergeben ideale Produkte zum Schutz Ihrer kostbaren Proben.
LN2-basiert
Unsere Systeme auf der Basis von Flüssigstickstoff bieten Ihnen den Vorteil längerer Haltezeiten und höherer Temperaturstabilität, auch unter schwierigen Laborbedingungen. LN2-basierte Systeme sind sehr effizient und verbrauchen nur wenig Strom, ohne dass Kühlmittel mit halogenierten Kohlenwasserstoffen verwendet werden müssen. Dies trägt zur Verringerung von Treibhausgasemissionen bei. Unsere Kryokonservierungssysteme bieten außergewöhnliche Leistungen und gleichzeitig zahlreiche „grüne“ Vorteile und Kosteneinsparungen für Ihr Labor.
Umfassende Konservierung
Thermo Scientific Kryokonservierungssysteme umfassen ein breites Angebot an LN2-Geräten für einen vollständigen und zuverlässigen Probenkryokonservierungsprozess. Unsere Tiefkühlgeräte für die Probenvorbereitung sorgen für präzises und sicheres Einfrieren auf kryogene und extrem niedrige (-80 °C) Temperaturbedingungen, um die langfristige Probenviabilität zu verbessern. Eine Reihe von Lagerbehältern mit manueller und automatischer LN2-Befüllung stehen zur Verfügung, um Ihre Probenarten, Lagerbehälterpräferenzen und Laborprozesse optimal zu unterstützen. Kryokompatible Versand- und Transportbehälter ergänzen das Angebot. In verschiedenen Produktkombinationen bietet das System einen genauen, zuverlässigen, sicheren und präzisen Probenschutz und erfüllt gleichzeitig die einzigartigen Anforderungen Ihres Labors. 
Vorbereitung
Lagerung
Transport
Gewährleisten Sie End-to-End-Probenschutz und -konservierung
Unsere Tiefkühlgeräte für die Probenvorbereitung sowie Lager- und Transportsysteme sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten, um Ihren Prozess zu vereinfachen und die Sicherheit Ihrer Proben zu optimieren. Die Kompatibilität mit unserem kompletten Kryokonservierungssortiment, das Hilfsmittel, Zubehörteile und Produkte für die Kryolagerverwaltung umfasst, sorgt für höhere Leistung und mehr Anwenderfreundlichkeit.
Temperaturstabilität
Thermo Scientific Produkte für die Kühllagerung wurden entwickelt, um den Schutz und die Sicherheit Ihrer Proben zu maximieren. Die Tiefkühlgeräte für die Probenvorbereitung sind darauf spezialisiert, Wärme genau und schnell abzuleiten, sodass die Bildung von Eiskristallen, die Proben vor der Lagerung beschädigen können, reduziert wird. Unser Lagergerät für die Kryokonservierung bietet eine moderne Isolierung und innovative Bauweise, um die Temperaturgleichförmigkeit im gesamten Lagergerät zu gewährleisten. Eine außergewöhnliche Temperaturstabilität wird erreicht, selbst in schwierigen Situationen wie alltägliche längere Tür-/Deckelöffnungen und Stromausfälle. Die Transportbehälter sind entsprechend solch hoher Standards hinsichtlich Temperaturstabilität gebaut, dass sie mit der Effizienz von Langzeitlagergeräten konkurrieren können.
Testergebnisse bei offenem Deckel für das Thermo Scientific CryoExtra hocheffiziente Kryolagerungssystem
Der Test mit offenem Deckel ist ein Maß für die Fähigkeit der Einheit, die Temperatur in dem Extremfall, dass der Deckel offen ist, aufrechtzuerhalten. Außerdem wird die Fähigkeit zur Wiederherstellung des Normalzustands überprüft, nachdem der Deckel wieder geschlossen wird. Wie die Daten zeigen, konnte das CE8140 die durchschnittliche Temperatur über alle Sonden hinweg über die 48 Teststunden auf oder unter -150 ºC halten. Nach dem erneuten Aufsetzen des Deckels dauerte es vier Stunden, bis das CE8140 eine Durchschnittstemperatur von -185 °C erreichte.
Probensicherheit
Der Schutz Ihrer Proben geht über die hervorragende Temperaturregelung und Zuverlässigkeit, die in unsere Systeme integriert sind, hinaus. Unsere Kryokonservierungssysteme nutzen verschiedene Zugriffskontrollmaßnahmen und Verschlussmechanismen, um die physische Sicherheit Ihrer wertvollen gelagerten Materialien zu gewährleisten.
Alarmmeldungen und Fernüberwachungssysteme sorgen für zusätzliche Sicherheit, um Ihre Proben auf der richtigen Temperatur für die Kryokonservierung zu halten. Interne Sensoren unterstützen verschiedene Überwachungsgeräte, die Daten aufzeichnen und an Ihr Netzwerk oder Ihre Smart Geräte übertragen.
Vielseitige Lagerkapazität
Unsere Kryokonservierungssysteme unterstützen eine Vielzahl von Lagerkonfigurationen für die Kryokonservierung in der Dampfphase sowie in der Flüssigphase. Unsere Systeme bieten eine breite Palette an Lagerkapazitäten, unabhängig davon, ob Sie Fläschchen, Röhrchen oder Blutbeutel lagern oder Racks und Kanister, Boxen, Canes (Kryoröhrchenhalter) oder Straws (Hülsen) verwenden.
Lagerkapazitäten in der Dampfphase
Lagerkapazitäten in der Flüssigphase
Präzise Probenvorbereitung
Als wachsendes Interessengebiet in der akademischen Forschung und der pharmazeutischen Produktion müssen neue wissenschaftliche Anwendungen der Kryobiologie und Kryokonservierung weiterhin zuverlässige, rückverfolgbare und reproduzierbare Ergebnisse liefern. Die Verwendung eines Tiefkühlgeräts mit Stufenregelung für diesen Prozess unterstützt das Einfrieren von Biomaterialien über wichtige Gefrierpunkte schnell mit gemessenen Abläufen. Dies trägt zu einer höheren Präzision bei der Kryokonservierung bei, minimiert die intrazelluläre Eisformation und sorgt für bessere Ergebnisse nach dem Auftauen für den Anwender und die biologischen Proben selbst.