Entwickelt mit der Leistungsfähigkeit und den Funktionen zur präzisen Unterstützung Ihrer Anwendung.
Unser Sortiment an zweckmäßigen Tiefkühlgeräten für Laboratorien und medizinische Einrichtungen ermöglicht eine zuverlässige und sichere Lagerung mit durchdachten Funktions- und Ausstattungsmerkmalen, die Ihre speziellen Anwendungsanforderungen erfüllen. Unsere Tiefkühlgeräte sind präzise konfiguriert und bieten genau die Leistung, die Sie brauchen, sowie Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können – von der täglichen, grundlegenden Labornutzung bis hin zu den anspruchsvollen Anforderungen kritischer Proben und lebensrettender Therapeutika.
Bewährte Zuverlässigkeit
Thermo Scientific Labortiefkühlgeräte bieten messbar zuverlässige Leistung. Unsere Tiefkühlgeräte erzielen bei wichtigen Leistungskennzahlen, wie Temperaturschwankungen im Gehäuse über die Zeit hinweg (Spitzenvariabilität), Unterschiede zwischen diesen Messwerten im gesamten Gehäuse (Gleichförmigkeit) und Temperaturschwankungen an bestimmten Stellen im Inneren des Gehäuses (Stabilität), eine konstant hervorragende Leistung. Wir testen unsere Tiefkühlgeräte mit Sensoren im gesamten Gehäuse unter strengen, realen Testbedingungen, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Proben konsistent, sicher und zuverlässig gelagert werden.
Die Abbildung zeigt die Temperaturleistung eines Hochleistungsuniversalgefriergeräts (30 cft) bei -30 °C mit Erholzeiten nach einem adaptiven Abtauzyklus unter Verwendung von 24 Open-Air-Temperatursensoren.
Kurze Erholzeit nach Türöffnung
Häufiges Öffnen der Tür oder Hinzufügen von Proben sorgt für einen erheblichen Wärmeeintrag in den Tiefkühlschrank. Daher ist die Kälteleistung zur schnellen Temperaturerholung für die Leistungsfähigkeit des Geräts von entscheidender Bedeutung. Die lüftergestützte Luftführung fördert die Temperaturgleichförmigkeit und beschleunigt die Temperaturerholung, nachdem Temperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs lagen. Diese Funktion ist besonders für stark frequentierte Labore und für biologische Proben mit einer niedrigen Toleranz für Temperaturschwankungen wichtig.
Branchenführende Garantie
Thermo Scientific steht hinter seinen Tiefkühlgeräten und bietet eine umfassende Garantie von bis zu 2 Jahren auf Teile und Serviceleistungen sowie bis zu 10 Jahre auf unsere V-Drive-Kompressoren.
Qualitativ hochwertige Konstruktion
Jedes Detail unserer Tiefkühlschränke für Laboratorien und medizinische Einrichtungen wird berücksichtigt und aus Materialien höchster Qualität, die unseren hohen Standards für Kühlleistung und langfristige Haltbarkeit entsprechen, konstruiert. Dazu gehören kratzfeste, robuste, kaltgewalzte Innen- und Außenflächen aus Stahl mit glatter Pulver- und Epoxidbeschichtung, die physischer und umgebungsbedingter Abnutzung widerstehen. Innenbereiche mit einteiliger nahtloser Polypropylenauskleidung oder Optionen mit verzinktem Stahl vergrößern die Wandstärke und vereinfachen die Reinigung. Kühlschrankdichtungen sorgen für eine positive Türdichtung. Diese scheinbar kleinen Details fügen sich zu einem fein gefertigten Tiefkühlschrank zusammen, der sowohl die Qualitäts-, Sicherheits- und Regulierungsstandards gemäß UL, NFPA, AABB, NSF 456 und OSHA als auch Ihre Anforderungen an die Haltbarkeit erfüllen kann.
Erstklassiger Service und Support
Thermo Scientific Kunden haben Zugang zum weltweit größten Netzwerk von Servicefachleuten für Laborgeräte mit schnellen Reaktionszeiten, Wartung und Problemlösung per Fernzugriff sowie einer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte im Servicebereich. Zuverlässige Programme für Compliance und die vorbeugende Wartung sorgen für eine wirklich sorgenfreie Nutzung. Wenn es jemals ein Problem mit Ihrem Gefriergerät gibt, können Sie sicher sein, dass es schnell und mit minimalen Ausfallzeiten gelöst wird.
Umweltverträglichkeit
Unsere Tiefkühlschränke sind auf Umweltverträglichkeit ausgelegt, ohne dass sich daraus Leistungseinbußen ergeben. Wir konzentrieren uns auf Energieeffizienz, Fortschritte in der Kühltechnologie und den Einsatz umweltfreundlicher Fertigungstechniken und Baumaterialien und sorgen so für Nachhaltigkeit.
ACT-Kennzeichnung
Thermo Scientific TSX Labortiefkühlgeräte wurden erfolgreich den Verfahren zur „ACT Environmental Impact Factor“-Kennzeichnung unterzogen, die darauf ausgelegt sind, den Bedarf sowohl von Wissenschaftlern als auch Beschaffungsfachleuten an klaren, von Dritten verifizierten Informationen über die Umweltauswirkungen von Laborprodukten zu erfüllen. Das ACT-Kennzeichnungsverfahren umfasst die Überprüfung der nachhaltigen Auswirkungen eines Produkts, seines Betriebs und seines Produktlebensendes durch Dritte. 
„ENERGY STAR“-Zertifizierung
Unsere umweltfreundlichen Thermo Scientific Tiefkühlschränke sind mit dem ENERGY STAR gekennzeichnet, da sie den Energieverbrauch ohne Leistungseinbußen senken. Mit modernen Kompressor- und Kühlsystemen verbrauchen unsere Hochleistungstiefkühlgeräte nur 4 kWh pro Tag, was einer Reduzierung um 55 % gegenüber herkömmlichen Tiefkühlgeräten entspricht. Darüber hinaus kann eine geringere Wärmeabgabe weitere Energieeinsparungen ermöglichen, indem die HLK-Belastung in Ihrem Labor oder in Ihrer Klinik reduziert wird. Alle Produkte der TSX Serie sind mit dem EPA ENERGY STAR zertifiziert.
Erfüllt SNAP
Die Thermo Scientific TSX Serie Hochleistungstiefkühlschränke haben Funktions- und Ausstattungsmerkmale spezifisch zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der Significant New Alternatives Policy (SNAP) der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der EU und anderer Standards weltweit. Zu diesen Merkmalen gehören die Verwendung von nicht-FCKW- und FKW-vermischten, natürlichen umweltfreundlichen R290-Kältemitteln mit hoher Dichte und von 2 Zoll (5,1 cm) dicker, wassergetriebener FCKW-freier Urethanschaumisolierung. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Thermo Scientific Tiefkühlgerät eine umweltbewusstere Wahl ist, die dennoch genau die hohe Leistung bietet, die Sie erwarten.
Innovative Kompressortechnologie
Der Kompressor mit variablem Antrieb (V-Drive), mit dem die TSX Serie Tiefkühlgeräte ausgestattet sind, bietet ein Höchstmaß an Leistung und Energieeffizienz. Während Standardkompressoren entweder mit voller Leistung oder gar nicht arbeiten, läuft der innovative V-Drive mit variablen Drehzahlen je nach Bedarf und sorgt so für optimale Kälteleistung und Energieeffizienz. Im Zusammenspiel mit einer automatischen Feinabstimmung passen die V-Drive-Kompressoren die Kühlleistung genau an die Anforderungen an, die durch Temperaturbedingungen innerhalb und außerhalb des Geräts erforderlich sind. Das Ergebnis ist eine bessere Temperaturgleichförmigkeit, eine längere Lebensdauer des Geräts und eine außergewöhnliche Energieeffizienz.
Anwenderfreundlich
Scheinbar kleine Details können einen großen Unterschied ausmachen, wenn Sie berücksichtigen, wie oft und wie lange Sie in medizinischen Einrichtungen und im Labor Ihren Tiefkühlschrank nutzen werden. Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Tiefkühlgeräten und der Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir Design- und Konstruktionsmerkmale implementiert, dank derer sich unsere Geräte als wertvolle Zusatzgeräte für Ihre Einrichtung von den anderen absetzen.
Einfache Bedienung
Intuitive, leicht zugängliche und leicht ablesbare Anzeigen beenden das Rätselraten und helfen dabei, betriebliche Pannen zu verhindern. Das System zur adaptiven Steuerung verwendet eine Multi-Sensor-Detektion für die präzise Temperaturregelung, wodurch aktuelle und auch bevorstehende Standards der CDC, WHO, NSF und anderer globaler Behörden erfüllt werden.
Flüsterleiser Betrieb
Die Thermo Scientific TSX Serie Hochleistungstiefkühlschränke bieten einen flüsterleisen Betrieb für eine ruhige und komfortable Arbeitsumgebung. Diese Modelle sind bis zu zehnmal leiser als frühere Tiefkühlschrankgenerationen. Die innovative V-Drive-Technologie begrenzt die Schallleistung auf bis zu 45,5 dBA, was vergleichbar mit einem Heimkühlschrank ist.
Ergonomische Eigenschaften
Bei der Entwicklung unserer Tiefkühlschränke hatten wir sowohl den Anwender als auch die Proben im Hinterkopf. Belüftungsventile erleichtern das Öffnen der Türen, während magnetische Türdichtungen für ein sicheres Verschließen sorgen. Unsere ergonomisch gestalteten, glatten, durchgängigen und umkehrbaren Türgriffe verfügen über einen Soft-Touch-Griff. Die bequeme, leicht zugängliche Platzierung der Regale trägt zur Steigerung der Anwendereffizienz und zur Verringerung der physischen Belastung bei. Gleichzeitig ist es weniger erforderlich, Racks auf der Bodenebene zu befüllen. Die helle LED-Innenbeleuchtung erleichtert den Probenzugriff und die Identifizierung.
Design für eine optimierte, bequeme Lagerung
Unsere Labortiefkühlgeräte können speziell für Ihre Anwendung konzipiert werden. Dazu gehören ein durchdachtes Innendesign und eine Reihe von Optionen für Einlegeböden und Lagerbehälterkonfigurationen, die für die jeweiligen Arten von Proben, die Sie lagern, und die Zugriffshäufigkeit geeignet sind. Diese kleinen Details machen einen großen Unterschied aus, wenn es um die Anwenderfreundlichkeit Ihres Tiefkühlgeräts geht.
Beruhigend guter Schutz der Proben
Die werkseitig voreingestellte und schlüsselbetätigte Sollwertsicherung sperrt Temperatur- und Alarmsollwerte, um Fehler zu minimieren und die Verhinderung von Manipulationen zu unterstützen. Die Alarmsysteme mit integrierten akustischen/optischen Warnhinweisen für Über-/Untertemperatur, nicht geschlossene Türen oder Stromausfall machen das Personal auf Temperaturschwankungen außerhalb des zulässigen Bereichs aufmerksam. Dank der folgenden Alarmeinstellungsfunktionen können Sie ganz beruhigt bleiben: Rückruf, automatisches Zurücksetzen, Alarmstummschaltung, Testoptionen auf Knopfdruck und Fernalarmkontakte. Türschlösser bieten zusätzliche Sicherheit für die Lagerung wertvoller Proben.
Verbundene Lösungen
Fernüberwachungslösungen, die im Lieferumfang der TSX Modelle enthalten und in allen unseren Produkten für die Kühllagerung verfügbar sind, sorgen über das Netzwerk oder die Cloud für die Einhaltung der Kühlkette und die Probensicherheit. Prüfen Sie gespeicherte Temperaturmesswerte jederzeit und überall mit Ihrem Smartphone, empfangen Sie Fernalarme und verwalten Sie nicht nur Ihre Proben, sondern auch Ihre Geräte besser.
Hohe Leistung
Durchdachte Funktionskonfigurationen, die die Anforderungen Ihres Probentyps und Ihrer Laboranforderungen erfüllen, definieren unser umfangreiches Portfolio an Labortiefkühlgeräten. Unsere Tiefkühlgeräte werden in drei allgemeinen Produktlinien angeboten, die Funktions- und Ausstattungsmerkmale passend für die Anforderungen Ihres Labors aufweisen. 
TSX Serie TSG Serie
TSV Serie
Hochleistungsfähige, fortschrittliche Tiefkühlgeräte für temperaturempfindliche kritische Laborproben und höchste Probensicherheit.  
Zuverlässige Tiefkühlgeräte für vielbeschäftigte Labore, die Betriebssicherheit für die halbkritische Lagerung, präzise Temperaturregelung und ausgezeichnete Betriebsfunktionen benötigen. 
Zuverlässige, wirtschaftliche und einfach zu bedienende Plug-and-Play-Tiefkühlgeräte für nicht kritische Proben und Routineaufgaben im Labor. Hervorragende Leistung bei geringeren Kosten. 
Leistungsorientierte Kühltechnologie
Überragend-
Adaptiver V-Drive-Kompressor
Volladaptives automatisches Abtauen
Volladaptives manuelles Abtauen
Präzision-
Kompressor mit einer Drehzahl
Adaptives automatisches Abtauen
Zuverlässig-
Kompressor mit einer Drehzahl
Automatisches Abtauen
Manuelles Abtauen
Typische Anwendungen
Impfstoffe, Enzyme, chemotherapeutische und pharmazeutische Wirkstoffe, Medizin- und Laborprodukte, die genau kontrollierte Lagerungsbedingungen erfordern.
Zuverlässige Lagerung von Reagenzien, Medien, Proteinen und Proben.
Grundlegende Anforderungen biomedizinischer Anwendungen.
Anwendungsspezifische Konfigurationen
Jede unserer Produktlinien (TSX, TSG und TSV) umfasst anwendungsspezifische Konfigurationen mit Schlüsselfunktionen und Zertifizierungen, die genau für die Art von Proben geeignet sind, mit denen Sie arbeiten. Diese Modelle unterstützen eine genaue Anpassung an Ihre Leistungsanforderungen.  
Lagerung von Impfstoffen
Viele Impfstoffe benötigen hochspezifische Temperaturen, um ihre Wirksamkeit zu behalten. Jede Abweichung davon kann drastische Auswirkungen auf die Viabilität und Wirksamkeit eines Impfstoffs haben. Unsere leistungsstarken, speziell entwickelten Impfstoffgefriergeräte erfüllen die von CDC, WHO, NSF und anderen globalen Behörden vorgegebenen Empfehlungen und Standards für die Lagerung von Impfstoffen, um den Anforderungen an die Kühlkette und die Produktqualität zu entsprechen. Unser Portfolio umfasst Tiefkühlgeräte, die nach dem ANSI/NSF 456 Vaccine Storage Standard zertifiziert sind und Ihnen die Leistung und Qualität bieten, die Sie benötigen – zusätzlich zu dem geräuscharmen Betrieb, niedrigen Energieverbrauch und außergewöhnlichen Anwendererlebnis, das Sie verdienen.
Plasmatiefkühlschränke
Entwickelt, um die AABB-, ANRC-, FDA- und EU-MDD-Standards für Sicherheit, Qualität und Leistung zu erfüllen. Unsere Plasmatiefkühlschränke sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Blutbanken, bei denen eine schnelle Wärmeabfuhr und Temperaturerholung für die Aufrechterhaltung der Produktlebensfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Unsere voreingestellten, leistungsstarken Plasmatiefkühlschränke (-30 °C) mit automatischer Abtauung sind zugelassene Produkte im Rahmen des AAABB Standards-Compliant Product Program (SCPP) für die Lagerung von Plasma. Diese Tiefkühlgeräte verfügen über 2-Zoll-Laufrollen für Mobilität, standardmäßige integrierte Datenschreiber und selbstschließende Türen mit 90°-Anschlag zur Unterstützung bei der Inventarbeladung.
Tiefkühlgeräte für brennbare Materialien und explosionsgeschützte Tiefkühlgeräte
Unsere explosionsgeschützten Tiefkühlgeräte und unsere Tiefkühlgeräte für brennbaren Materialien wurden für die sichere Lagerung von brennbaren und flüchtigen Materialien entwickelt, indem sie funkenfreie Innenräume ohne interne elektrische Komponenten verwenden. Sie erfüllen die strengen Standards der US Pharmacopeia für die Arzneimittellagerung, die Anforderungen der NFPA 45 und 99 und die OSHA-Standards. Diese Tiefkühlgeräte sind als Unterbaugeräte sowie in voller Höhe und als freistehende Modelle erhältlich.
Tiefkühlgeräte (-20 °C) mit manueller Abtauung
Unsere Hochleistungstiefkühlschränke (-20 °C) mit manueller Abtauung wurden für Einsatzbereiche konzipiert, bei denen die leichte, periodische Erwärmung der Spule während eines automatischen Abtauzyklus ausgeschlossen werden soll. Ideal für Proben wie Enzyme, Reagenzien, Pharmazeutika, Biologika und andere häufig verwendete Labormaterialien wie Primer, siRNA-Moleküle und fetales Rinderserum. Diese Präzisionsgefriergeräte ermöglichen die Kühlung mit Konvektion an kalten Wänden und eine hervorragende Temperaturgleichförmigkeit. Unsere Enzymtiefkühlschränke verfügen über speziell entwickelte Enzymbehälter für eine optimierte Lagerung und ein besseres Probenmanagement und sind in verschiedenen Kapazitäten für anspruchsvolle Labore mit wenig Platz erhältlich. Sie sind mit der GMP-Reinraumklasse A und ISO 6 (ISO EN 14644-1) kompatibel und mit der entsprechenden Vorinstallation ausgestattet.
Tiefkühlgeräte (-30 °C) mit automatischer Abtauung
Unsere Tiefkühlgeräte (-30 °C) mit automatischer Abtauung sind zuverlässige und flexible leistungsfähige Laborgeräte, die Umluft zur Luftzirkulation verwenden. Dies sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank und eine kurze Erholzeit nach Türöffnung. Der nicht-invasive, adaptive, zeit- und temperaturgeführte Abtauzyklus macht das Entnehmen von Proben während des Abtauens überflüssig. Diese Tiefkühlgeräte sind in einer Vielzahl von Kapazitäten für Proben und Anwendungen erhältlich, die von standardmäßigen bis hin zu komplexen Anwendungen reichen.