Search
Leistungsstarke Ausrüstung für jede rheologische Bestimmung
Erweitern Sie Ihre rheologischen Analysen mit dem Zubehör, das Sie benötigen, um genaue Bestimmungen unter verschiedenen Bedingungen durchzuführen. Wir bieten Ihnen eine umfassende, anpassungsfähige Rheologie-Software sowie ein komplettes Portfolio von Komponenten, mit denen Sie schnell und flexibel Probenanalysen durchführen können.
Holen Sie sich die leistungsstarke und dennoch intuitive Software, die Sie benötigen, um Ihre Rheometerarbeiten einfach zu verwalten. Diese anwenderfreundliche Software hilft Ihnen, Ihre Geräte zu steuern, Mess- und Auswerteroutinen zu entwickeln und Ihre Daten evaluieren. Die Software ist für Anwender aller Erfahrungsstufen konzipiert und wird mit optionalen Softwaremodulen geliefert, die den spezifischen Anforderungen jedes Labors gerecht werden.
Holen Sie sich das spezifische Temperaturmodul, das Sie für Ihre spezielle Anwendung benötigen. Wir bieten eine große Auswahl von Plug-and-Play-Modulen, die einen breiten Temperaturbereich abdecken, einschließlich elektrischer, flüssigkeitsgesteuerter und Peltier-Temperaturmodule, die Ihre speziellen Anforderungen erfüllen.
Wählen Sie die Messgeometrien aus, die Sie für spezifische Untersuchungen benötigen, einschließlich Kegel, Platte, parallele Platten, koaxiale Zylinder, Doppelspaltzylinder, Flügel-, Spiral- oder Stiftrotoren. Unsere Messgeometrien umfassen die automatische Erkennungsfunktion „Connect Assist“, bestehen aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Titan, chemisch beständigem Hastelloy™ und Einweg-Aluminiumausführungen und weisen eine glatte, sandgestrahlte oder profilierte Oberfläche auf, um eine genaue Messung verschiedener Probentypen zu ermöglichen.
Maximieren Sie die Informationen, die Sie erfassen, indem Sie Ihre HAAKE MARS 40/60 Rheometer mit anderen Verfahren wie der Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR), der Raman-Spektroskopie und der optischen Mikroskopie kombinieren. Durch den Einsatz dieser multimodalen Verfahren wird die Datenerfassung zweier verschiedener Analyseverfahren synchronisiert, um Zeit zu sparen und identische Messbedingungen zu gewährleisten.