Search
miRNA ミミック&inhibitors |
miRNA mimicsは、細胞において内因性マイクロRNA(miRNA)を模倣するように設計された合成RNA分子です。 天然のmiRNAを模倣することで、これらの分子を細胞に導入して標的遺伝子の制御を強化し、特定のmiRNAの遺伝子サイレンシング活性を効果的に高めることができます。
miRNA inhibitorsは、内因性miRNAに結合して阻害するように設計された合成分子であり、内因性miRNAが標的mRNAと相互作用するのを防ぎます。
miRNA mimics およびmiRNA inhibitors はいずれも、機能的ゲノムおよび遺伝子制御研究の領域における重要なツールであり、miRNA活性の制御により、発生や疾患病因における複雑な細胞プロセスを理解することが可能です。
内因性マイクロRNAの特異的かつ強力な機能解析には、mirVana mimicsとinhibitorsの使用をお勧めします。 当社のPre-miRおよび抗miR試薬は、これらの元の製品フォーマットの利点を受けた進行中の研究との関連性を維持します。
| 機能獲得型実験用のmiRNA mimics | 機能喪失解析用のmiRNA inhibitors | |||
|---|---|---|---|---|
| 作用メカニズム | 内因性miRNAと同様に、下流遺伝子標的サイレンシングを引き起こす機能 | 内因性miRNA活性を阻害し、下流遺伝子標的mRNAのサイレンシングを防ぐ | ||
| mirVana Mimics 推奨 | Pre-miR Mimics | mirVana inhibitors 推奨 | Anti-miR阻害剤 | |
| コンテンツデータベースの適用範囲 | miRBase v.22 | miRBase v.15 | miRBase v.22 | miRBase v.15 |
| 用途に合わせて選べる3種類のフォー マット | 個々のチューブ、カスタムプレートコレクション、または全ゲノムライブラリ | 個々のチューブ | 個々のチューブ、カスタムプレートコレクション、または全ゲノムライブラリ | 個々のチューブ |
| 製品概要 |
|
|
|
|
mirVanaの合成miRNA mimicsおよびmiRNA inhibitorsシリーズの特徴は以下のとおりです。
mirVana miRNA mimicsは、内因性マイクロRNA(miRNA)を模倣するように設計された化学修飾二本鎖RNA分子であり、mRNAの隔離または分解により標的mRNA翻訳のダウンレギュレーションを引き起こします。 固有のmiRNAと同様に、これらのミミックには2本の鎖があります。1つは成熟またはガイド鎖で、これは、アルゴノート(Ago)タンパク質がmRNAを標的とするために機能および利用されます。もう1つはパッセンジャー鎖(以前はスター鎖と呼ばれていた)で、ネイティブ標的がある場合もあればない場合もあります。
mirVana miRNA mimicsの化学修飾は、パッセンジャー鎖を不活性化して、ガイド鎖(目的のmature miRNAを表す)がAgoに取り込まれ、miRNA効果を確実にするのをサポートします(図 1 )。mirVana miRNA mimicsは、0.3 nMの低濃度で最大かつ一貫した効果をもたらすように設計されており、個別またはライブラリとして利用可能です。
図1. mirVana miRNA mimicsは高い特異性を示しています。HeLa細胞を6つの異なるmirVana miRNA mimicsのうち1つ(濃度3 nM)、および対応するレポータープラスミドでトランスフェクションしました。 各miRNA mimics鎖のレポーター遺伝子発現の倍変化は、ネガティブコントロール(1.0に設定)と比較したミドリザルの存在下での発現を測定することにより判定しました。 各プラスミドには、レポーター遺伝子が前向き配向(Fwd)でクローンされ、miRNA mimicsのmature鎖の活性を測定し、さらに逆/相補配向(Rev)でクローンされ、パッセンジャー鎖の活性を検証します。 6つのmimicsすべてにおいて、mature鎖活性は高く(レポーター遺伝子発現は陰性対照と比較して5~10倍減少)、ICANSの活性は低いまたはまったくありません(ネガティブコントロールと同様)。
mirVana miRNA inhibitorsは、内因性miRNAに特異的に結合して阻害するように設計された特許取得の二次構造を持つ化学的修飾された一本鎖オリゴヌクチドであり、標的mRNA翻訳のアップレギュレーションを引き起こします。 競合薬と比較して、インヒビターは、もっとも低いmiRNA inhibitors濃度で、高いin vitro阻害活性を示します(図2 )。 mimicsと同様に、mirVana miRNA inhibitorsは、個別に、またはライブラリとしても利用可能です。
図2. mirVana miRNA inhibitorsは、主要な他社製品の阻害剤よりも強力です。mirVana miRNA inhibitorsと他の2つの市販のlet-7阻害剤は、let-7マイクロRNAの自然標的であるHLGA2 mRNAレベルを上昇させます。
mirVana miRNA mimicsおよびinhibitorsは以下と適合性があります。 In vivo Invifectmin 2.0試薬により、in vivo供給が検証されており(図3 )、効果的な標的修飾を実現できます。 In vivoで使用できるmirVana miRNA mimicsおよびinhibitorsは、潜在的な免疫反応を軽減するためにHPLC精製され、塩分バランス、滅菌濾過、およびエンドトキシン検査のためにIn vivo処理されており、In vivoですぐに使用可能です。
図3. mirVana miRNA inhibitorsはIn vivoで効果的にmiRNAを抑制します。myR-122またはネガティブコントロール#1 mirVana miRNA inhibitorsをInvivofectamine 2.0試薬と複合させ、7 mg/kg体重で3日間連続してBalb-Cマウスの尾静脈に注射しました。 miR-122の4つの自然標的すべてにおいて、有意なmRNA増加がmiR-122阻害剤投与マウスで検出されました。
高スループット実験用のmirVana mimicsおよびinhibitorsライブラリは、さまざまな生物学的系におけるmiRNAの大規模スクリーニングおよび機能解析を容易にするために設計されたmiRNA mimicsおよびinhibitorsの包括的な収集です。 広範囲のmiRNA mimicsおよびinhibitorsを提供することで、これらのライブラリは複数のmiRNAの同時調節が可能となり、特定の生物学的プロセスや病理学的状態に関与する重要な制御miRNAを特定することが可能になります。 高スループットmiRNAライブラリスクリーニングは、新たなmiRNA機能、潜在的な治療標的および疾患のバイオマーカーの発見を迅速化するのに役立ち。
miRNA は高精度かつ高感度な分析のために特殊なツールが必要です。 当社は、miRNA発現プロファイリングまたはターゲットの定量/検証について完全なソリューションをもたらす幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
| 設計および構築 | 導入 | 検出 | 検証 |
|---|---|---|---|
Technical inquires:
Our Technical Application Scientists are available to help assist you at techsupport@thermofisher.com
Ordering & Order Status inquires:
If you have questions about pre-designed RNAi orders and order status, please contact us at genomicorders@thermofisher.com
If you have any questions about Custom RNAi orders and order status, please contact us at RNAiSupport@thermofisher.com
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.