Search
Los tarros Nalgene son de paredes resistentes y están fabricados para durar mucho tiempo en el exigente entorno diario de un laboratorio. Confíe en los tarros Thermo Scientific Nalgene, fabricados con materiales de plástico de la máxima calidad para uso en laboratorios para obtener unos niveles bajos fiables de extraíbles. Los tarros de lados rectos ofrecen un acceso sencillo y permiten ver el contenido. Los tarros de tipo Mason están diseñados para combinarse con una variedad de mezcladores con tapones con roscas tipo Mason.
Los tarros Nalgene se recomiendan para almacenar pastas, sólidos, muestras y materiales de laboratorio. No obstante, tenga en cuenta que los frascos Nalgene NO son a prueba de fugas de líquidos y no se recomiendan para el envío o transporte de líquidos.
| Tarro de pared recta de PC Nalgene | Tarro de pared recta de PMP Nalgene | Tarro de pared recta de PPCO Nalgene | Tarro tipo Mason de PPCO Nalgene | Tarro de PP Nalgene con cubierta de ajuste por fricción | Tarro de PC Nalgene con cubierta de ajuste por fricción |
| Boca ancha transparente, tapón de PP roscado | Boca ancha transparente, tapón de PP roscado | Boca ancha de color blanco lechoso, tapón de PP roscado | Tipo Mason clásico con hombro, tapón de PP roscado | Multiuso, lados rectos de PP blanco lechoso | Ventana transparente, multiuso, lados rectos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tapa a rosca | Tapa a rosca | Tapa a rosca | Tapa a rosca | Tapa de ajuste por fricción | Tapa de ajuste por fricción |
| Intervalo de volumen 15 ml-1000 ml | Intervalo de volumen 60 ml-1000 ml | Intervalo de volumen 15 ml-1000 ml | Intervalo de volumen 500 ml-3000 ml | Intervalo de volumen 2,2 l-4,6 l | Intervalo de volumen 2,2 l-18,8 l |
| Tarro de PC, Tapón de PP | Tarro de PMP, Tapón de PP | Tarro de PPCO, Tapón de PP | Tarro de PPCO, tapón de PP tipo Mason | Tarro de PP, Tapa de PP | Tarro de PC, Tapa de PC |
| Ventana transparente | Buena claridad | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Blanco lechoso translúcido | Ventana transparente |
| intervalo de temperatura De -135 a 135 oC | intervalo de temperatura De 20 a 153 oC | intervalo de temperatura De -40 a 121 oC | intervalo de temperatura De -40 a 121 oC | intervalo de temperatura De 0 a 135 oC | intervalo de temperatura De -135 a 135 oC |
| Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cumple con 21 CFR Parte 177,1580 para uso alimentario | Cumple con 21 CFR Parte 77,1520 para uso alimentario | Cumple con 21 CFR Parte 177,1520 para uso alimentario | Cumple con 21 CFR Parte 177,1520 para uso alimentario | Cumple con 21 CFR Parte 177,1520 para uso alimentario | Cumple con 21 CFR Parte 177,1580 para uso alimentario |
| Contiene BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Contiene BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| Tarro de pared recta de PC Nalgene | Tarro de pared recta de PMP Nalgene | Tarro de pared recta de PPCO Nalgene | Tarro tipo Mason de PPCO Nalgene | Tarro de PP Nalgene con cubierta de ajuste por fricción | Tarro de PC Nalgene con cubierta de ajuste por fricción | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | E | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | N | E | G | G | G | N |
| Alcoholes, alifáticos | G | E | E | E | E | G |
| Aldehídos | F | G | G | G | G | G |
| Bases/álcalis | N | E | E | E | E | N |
| Ésteres | N | E | G | G | G | N |
| Hidrocarburos, aromáticos | G | G | G | G | G | G |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N | N | N | N |
| Cetonas, aromáticas | N | F | N | N | N | N |
| Agentes oxidantes, fuertes | F | G | V | V | V | V |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 oC. |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 oC. |
| N | No se recomienda. Es posible que haya daños inmediatos. |
^ Excepto ácidos oxidantes Para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte «Agentes oxidantes, fuertes».
Los tarros de hidrómetro de PMP Nalgene son el complemento perfecto a prueba de rotura para su hidrómetro para mediciones de gravedad específica. Se pueden utilizar en pruebas sobre el terreno, en entornos de producción o en laboratorios. Este tarro de hidrómetro resiste los golpes de un entorno de trabajo intenso sin los riesgos propios del vidrio astillado.
¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para obtener asistencia técnica y de aplicaciones sobre productos de laboratorio en technicalsupport@thermofisher.com.