Multiskan FC Microplate Photometer
從酵素動力學研究到Lowry分析的廣泛應用
Wide variety of applications from enzyme kinetic studies to Lowry assays
基於Multiskan超過40 年的產品品牌經驗,Multiskan FC 擁有可強化可用性的功能。Multiskan FC 具有340–850 nm的波長範圍,可執行從酵素動力學研究到Lowry分析的各種應用。該儀器提供快速且精準的檢測,可於不到7秒的時間完成96孔盤分析,同時也配備有標準的線性振動。此外,含有培養箱的型號可達到高達50°C的培養溫度以及分析384孔盤能力。SkanIt軟體透過可視化實驗流程、簡易的數據分析以及輸出功能讓儀器的使用最佳化。
功能
除了所有微量盤分析儀的共同功能外,Multiskan FC 還具備:
SkanIt 軟體
SkanIt 軟體可以控制Multiskan FC,並透過可視化實驗流程、簡易的數據分析以及輸出功能讓儀器的使用最佳化。
寬廣的波長範圍
340–850 nm的波長範圍為可適用於各種實驗應用,例如ELISA 免疫檢測、蛋白質定量、內毒素、細胞毒性與增殖檢測、酵素檢測以及生長曲線。
Preinstalled filters
Comes equipped with an eight-position filter wheel with three standard filters, 405 nm, 450 nm and 620 nm. Easy-to install additional filters are available for order.
預安裝濾光片
配備一個八位濾光片輪盤,並帶有三個標準濾光片,405 nm、450 nm 與 620 nm。易於安裝的附加過濾片可供訂購。
Proven performance and reliable results
Built in self-diagnostics, IQ/OQ and verification tools make this instrument reliable and trustworthy.
經驗證的實驗性能與可靠的實驗結果
內建自行診斷、IQ/OQ 以及驗證工具使此儀器可靠且值得信賴。
規格
Attribute
Description
Technology
Absorbance
Wavelength range (nm)
340–850
Wavelength selection
Filters
Plate format
96 wells
(384 wells optional)
Incubation
Optional
Shaking
Yes
User interface
Color LCD or PC
Robot compatibility
Yes
21 CFR Part 11
Yes, with SkanIt Software for Microplate Readers, Drug Discovery Edition