Multiskan SkyHigh Mikrotiterplatten-Spektralphotometer
Einfache und praktische Verwendung für so gut wie jede photometrische Forschungsanwendung.
Das Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Mikrotiterplatten-Spektralphotometer ist ein UV/VIS-Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, das für praktisch jede photometrische Forschungsanwendung einfach und bequem zu verwenden ist. Dies gilt insbesondere für DNA-, RNA- und Proteinanalysen sowie Trübungsmessungen. Das Multiskan SkyHigh System wird in einer Vielzahl von Konfigurationen angeboten und ist somit flexibel für eine Vielzahl von Anforderungen. Touchscreen-Modelle bieten die Flexibilität zur alleinigen Verwendung des Geräts oder in Verbindung mit der Thermo Scientific SkanIt PC-Software. Das Multiskan SkyHigh Modell lässt sich vollständig mit der SkanIt Software bedienen und eignet sich dadurch ideal für Anwender, die den gesamten Betrieb über einen PC abwickeln möchten. Bei einigen Modellen ist auch eine Küvettenmessfunktion verfügbar. Das Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Mikrotiterplatten-Lesegerät bietet verschiedene Optionen zur Auswahl und bietet eine breite Palette an Anwendungen, mit denen Sie das Beste aus Ihrem Labor herausholen können.
Merkmale
Das Multiskan SkyHigh Spektralphotometer bietet neben den gemeinsamen Merkmalen aller Mikrotiterplatten-Lesesysteme:
Schnelle Messung niedriger Probenvolumina
Unsere µDrop und µDrop Duo Platten sind für die schnelle Messung von geringen Probenvolumina konzipiert. Sie können bis zu 32 Proben gleichzeitig analysieren und die Proben für serielle Messungen schnell und einfach abwischen.
Thermo Fisher Connect und Microsoft OneDrive
Thermo Fisher Connect und Microsoft OneDrive Cloud-basierte Funktionen ermöglichen Anwendern den Fernzugriff auf Daten sowie deren Verwaltung und gemeinsame Nutzung – verfügbar auf Touchscreen-Modellen.
SkanIt Software
Die SkanIt Software kann zur Steuerung des Multiskan SkyHigh Spektralphotometers verwendet werden und unterstützt die optimale Nutzung der Gerätefunktionen mit einem visuellen Arbeitsablauf, einer einfachen Datenanalyse und Exportfunktionen.
Flexibilität
Erhältlich in drei verschiedenen Konfigurationen: 1) Touchscreen, 2) Küvette und Touchscreen und 3) nur mit SkanIt PC-Software zu bedienen.
Schneller Ablauf
Das gesamte Spektrum (200 bis 1.000 nm) eines Wells wird in weniger als 10 Sekunden erfasst, und eine vollständige 96-Well-Mikrotiterplatte wird in 6 Sekunden gelesen.
Verfügbare Optionen
Multiskan SkyHigh  Multiskan SkyHigh mit Touchscreen Multiskan SkyHigh mit Touchscreen und µDrop Duo Platte Multiskan SkyHigh  mit Touchscreen und Küvette Multiskan SkyHigh  mit Touchscreen, Küvette und µDrop Duo Platte
SkanIt Software
Touchscreen*
Messfunktion für Küvetten
µDrop Duo Platte
* Ermöglicht den Zugriff auf Cloud-basierte Funktionen von Thermo Fisher Connect und Microsoft OneDrive. Kann mit dem lokalen Netzwerk verbunden werden.
Videos und Demos
Spezifikationen
Bestellinformation
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.