Search
このページには、Applied Biosystemsサーマルサイクラーに関する情報の収集が記載されています。 ユーザーガイド、技術文書、
ソフトウェア/ファイアウォールのリンクなどをまとめています。
概要:VeritiProサーマルサイクラーは、96ウェル(0.2 mL)または384ウェル(0.02 mL)のブロック構成で、Ramp Rateは6.0°C/secです。 96ウェルブロックは、6ゾーンのVeriFlex温度管理技術を使用しています 最大検体スループットは384反応です。
VeritiProサーマルサイクラーは、Thermo Fisher Connectからもアクセスでき、モバイル機器やデスクトップコンピューターからメソッドを自由にデザインし、安全にアップロードすることができます。
VerityPro 96ウェルおよび384ウェルサーマルサイクラーのインストール、使用およびメンテナンス
VerityProサーマルサイクラー用のアクセスソフトウェアの使用
VerityPro機器の技術仕様
Veritiサーマルサイクラーとの技術比較
VerityProの製品の説明、ネットワーク化とクラウドへの接続、機器のメンテナンス、プラスチック製などを含みます。
Veriflex Blockを使用した場合に得られる正確な温度管理について説明するアプリケーションノート
ユーザー、方法、実行レポート、および複数のPCR機器の管理に使用されるThermal Cycle Flate Controlソフトウェアについて説明します。
Applied Biosystems Thermal Cycler Flate Control ソフトウェアのアクセス更新とパッチ
概要:Proflex PCRシステムには、以下の5つの製品があります。3 x 32ウェル(0.2 mL)(2ゾーン、VeriFlexブロック) 96ウェル(0.2 mL)(6ゾーンVeriFlexブロック) 2 x 96ウェル0.2 mL; 2 x Flatブロック;2 x 384ウェル(0.02 mL)。 装置のRamp Rateは6.0℃/秒、最大サンプルスループットは480,000反応です。
ProFlex PCR SystemsはThermo Fisher Connectからもアクセスでき、モバイル機器やデスクトップコンピューターからメソッドを自由にデザインし、安全にアップロードすることができます。
Proflex PCRシステムのサーマルサイクラーのインストール、使用およびメンテナンス
Proflex PCRシステム用のアクセスソフトウェア
Proflex PCRシステムの技術仕様
ProFlex製品の説明、ネットワークとクラウドへの接続、機器のメンテナンス、プラスチックに関する情報を掲載。
VeriFlexブロックを使用した場合の精密温度制御に関するアプリケーションノート
ユーザー、メソッド、ランレポート、複数のPCR装置を管理するために使用されるThermal Cycler Fleet Control Softwareについて説明します。
Applied Biosystems Thermal Cycler Fleet Control ソフトウェアのアップデートとパッチにアクセスできます
Proflex PCRシステムを用いた増幅の有効性を示すバリデーション試験
概要:SimpliAmpサーマルサイクラーは、96ウェル(0.2 mL)の3ゾーンのVeriFlexブロックで、Ramp Rateは4.0℃/secです。 最大サンプルスループットは96反応です。
SimpliAmpサーマルサイクラーはThermo Fisher Connectからもアクセスでき、モバイル機器やデスクトップコンピューターからメソッドを自由にデザインし、安全にアップロードすることができます。
サーマルサイクラーのインストール、使用およびメンテナンス
ProFlexサーマルサイクラーにアクセス可能なソフトウェア
SimpriAmpサーマルサイクラーの技術仕様
SimpliAmpの製品概要、ネットワークやクラウドへの接続、機器のメンテナンス、プラスチックに関する情報を掲載
VeriFlexブロックを使用した場合の精密温度制御に関するアプリケーションノート
ユーザー、メソッド、ランレポート、複数のPCR装置を管理するために使用されるThermal Cycler Fleet Control Softwareについて説明します
Applied Biosystems Thermal Cycler Fleet Control ソフトウェアのアップデートとパッチにアクセスできます
概要:MiniAmpサーマルサイクラーは、96ウェル(0.2 mL)ブロックで、Ramp Rateは3.0℃/secです。 最大検体スループットは96反応です。
MiniAmpサーマルサイクラーは、Thermo Fisher Connectからもアクセスでき、モバイル機器やデスクトップコンピューターからメソッドを自由にデザインし、安全にアップロードすることができます。
MiniAmpおよびMiniAmp Plusサーマルサイクラーのインストール、使用、およびメンテナンス
MiniAmpおよび MiniAmp Plusサーマルサイクラー用のアクセスソフトウェア
MiniAmpおよびMiniAmp Plusサーマルサイクラーの技術仕様
MiniAmpおよびMiniAmp Plusサーマルサイクラー用のPCRスターターキットの一般指示事項
Thermal Cycler Fleet Control Softwareを使用してユーザー、メソッド、ランレポートそして複数のPCR装置を管理する方法について説明します
Applied Biosystems Thermal Cycler Fleet Control ソフトウェアのアップデートとパッチにアクセスできます
概要:Automated Thermal Cycler(ATC)には、96ウェル(0.2 mL)ブロック(全または半スカートプレートに適合)または384ウェル(0.02 mL)ブロックがあり、Ramp Rateは3.5℃/secです。 最大サンプルスループットは384反応です。
Automated Thermal Cycler(ATC)のインストレーション、使用およびメンテナンス
Automated Thermal Cycler(ATC)の人口統計ソフトウェアにアクセスします
Automated Thermal Cycler(ATC)の技術仕様
Automated Thermal Cyclerの製品概要、ネットワークやクラウドへの接続、機器のメンテナンス、プラスチックに関する情報を掲載
Automated Thermal Cycler(ATC)を使用したプレートの性能に関するアプリケーションノート
Thermal Cycler Fleet Control Softwareを使用してユーザー、メソッド、ランレポートそして複数のPCR装置を管理する方法について説明します。
Applied Biosystems Thermal Cycler Fleet Control Softwareのアップデートとパッチにアクセスできます。
概要:4種のサーマルサイクラーモデルがあります:96-well Fast(0.1 mL); Veriti 96ウェル(0.2 mL) Veriti 384-Well(0.02 mL); 60-Well(0.5 mL)。 すべてのモデルには、Veriflex温度管理技術を採用しています。
Veritiのサーマルサイクラーは販売を終了しています。 以下の情報は、これらの機器の既存のお客様をサポートすることを目的としています。
Veritiサーマルサイクラーのインストレーション、使用およびメンテナンス
Veritiサーマルサイクラーへのアクセスソフトウェア
Veritiサーマルサイクラーの技術仕様
VeriFlexブロックを使用した場合の精密温度制御に関するアプリケーションノート
テクニカルサポート
電話番号:03-4520-5288
フィールドサービス
トラブルシューティング/修理:jpfsisd@thermofisher.com
保守契約:JPServiceContract @thermofisher.com
電話番号:03-4520-5288
Fax:
修復:03-4520-5277
保守契約:03-4520-5277
詳細はこちら
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.