Search
Thermo Scientific propose une large gamme d’accessoires pour tubes de stockage afin d’améliorer la sécurité et l’organisation de vos échantillons lorsque vous utilisez nos tubes. Nos accessoires pour tubes de stockage d’échantillons sont conçus pour fonctionner avec nos tubes dans le cadre du flux de travail de votre laboratoire.
Que ce soit pour protéger un tube cryogénique individuel avec CryoFlex ou pour protéger un tube cryogénique chargé CryoCane avec CryoSleeve, nos accessoires de protection pour tubes de stockage protègent vos échantillons dans l’azote en phase liquide ou vapeur pendant la cryoconservation et l’expédition.
Notre gamme de tubes de stockage d’échantillons comprend diverses options de bouchons et peut être commandée avec le système de bouchons qui convient le mieux à vos besoins. En outre, nous proposons une gamme de bouchons et de joints pouvant être achetés séparément pour répondre à vos besoins spécifiques. Les bouchons Matrix et Nunc sont disponibles dans une gamme de formats et de couleurs afin de répondre à vos besoins de stockage manuel ou automatisé.
Le stockage cryogénique est un environnement difficile qui peut provoquer une détérioration des étiquettes et de l’écriture, qui risquent alors de devenir illisibles avec le temps. Il est important d’utiliser des marqueurs, des étiquettes et des stylos compatibles sur le plan cryogénique pour vous assurer que vous pourrez toujours suivre et localiser vos échantillons précieux lorsque vous en aurez besoin. Étiquetez les flacons cryogéniques à −200° C (−328° F) avec le jeu de marqueurs cryogéniques Thermo Scientific et les étiquettes en tissu de 25 x 50 mm spécialement conçues pour être utilisées à des températures ultra-basses sans rétrécir ni se décoller.