培養細胞のトランスフェクションに使用可能な高品質のプラスミドを精製します。
利点
  • 高品質プラスミド精製キットを使用しているため、トランスフェクショングレードの精製プラスミドが得られます。
  • Invitrogen™ FreeStyle™ 293、アデノウイルスやレンチウイルス作製に必要な大量のプラスミド精製が可能です。
  • 精製後、ご希望の濃度に調整し納品します。
  • オプションとしてシークエンス解析もうけたまわります。
ご提供いただく物
  1. 大量精製を希望されるプラスミド、もしくはグリセロールストック
  2. プラスミドの情報(ベクター名、遺伝子名、塩基数、選択薬剤等)
  3. 大腸菌ストックをご提供の場合は事前に遺伝子組み換え生物情報をご提示ください。
納品物
  1. 精製プラスミド溶液
  2. 試験報告書
基本作業・期間
ミニプレップ
プラスミドサイズの確認
1週間 プラスミドをご提供いただいた際は大腸菌を形質転換します。大腸菌ストックをご提供いただいた際は寒天プレート上にストリークします。シングルコロニーを取得後、ミニプレップでプラスミドを精製し、アガロースゲル電気泳動によりプラスミドサイズを確認します
プラスミド精製 2週間 ご希望のプラスミド量に応じたプラスミドを精製します。吸光度測定とアガロースゲル電気泳動により精製されたプラスミドを確認し、ご希望の濃度へ調整します。
Q&A
Q.
低コピーのプラスミドでも依頼することができますか?
A.
承ることは可能ですが、料金および納期が追加となる場合があります。詳細につきましてはお問合せ下さい。
Q.
価格表に記載されているプラスミド量以上の精製もお願いできますか?
A.
承ります。価格と納期につきましてはお問合せ下さい。