EVOS S1000 Spatial Imaging System for Multiplexed Tissue Imaging
EVOS S1000 공간 이미징 시스템은 수 시간 내에 콘포칼 수준의 품질로 9-plex 조직 이미징을 구현합니다.
EVOS S1000 공간 이미징 시스템은 단 한 시간 이내에 단백질의 공간적 위치를 고해상도로 획득, 처리, 이미지화할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다. 한 번의 촬영으로 최대 9개의 마커를 관찰하려는 연구자에게 적합하며, 세포 간 상호작용, 미세환경, 공간적 관계에 대한 통찰을 제공합니다.
주요 장점
  • 간편함 — 표백(bleaching)이나 사이클링 없이 한 번의 촬영으로 9중 조직 이미징 수행
  • 빠른 속도 — 여러 샘플의 이미지를 수 시간 내에 완전하게 스티칭(stitching)하고 언믹싱(unmixing)하여 다중 이미지를 생성
  • 유연성 — 원하는 형광물질, 항체, 시약 및 분석 소프트웨어와 호환 가능
  • 풍부한 결과 — 기존 방식보다 훨씬 짧은 시간 안에 훨씬 더 많은 데이터를 수집
EVOS S1000이 특별한 이유를 직접 확인하세요
회전하고, 확대하고, 탐색해보세요. 인터랙티브 3D 투어를 통해 빠른 이미징, 높은 유연성, 탁월한 선명도의 혁신을 직접 경험할 수 있습니다.
더 많은 색상, 더 깊은 맥락, 더 넓은 통찰.
최대 8개의 형광 타겟과 핵 염색(총 9-plex)을 동시에 감지하고 분리하여, 조직 이미징 과정을 단순화하고 강력한 이미지 시각화를 제공합니다. 기존의 1–4색 이미징과 달리, 한 번의 9-plex 이미징으로 후속 분석에 필요한 데이터를 훨씬 풍부하게 생성하며, 반복 촬영 방식보다 비용도 훨씬 절감됩니다.
Figure 1. Detecting more targets helps provide more details about the tissue microenvironment and highlights the complexity of biological systems within tissues.  Images of normal colon (left) and adenocarcinoma tissues (right) stained with the 9-plex colon panel on the EVOS S1000 Spatial Imaging System. Multiplex immunofluorescence staining enables information to be collected about the localization and interaction of biomolecules and cells within the tissue microenvironment. 
Figure 2. Multiplex capabilities allow the visualization of more targets in every sample. Unmixed multifield region of an axial Murine kidney FFPE sample labeled with 8 Aluora dyes targeting aquaporins 1, 2, and 4, cytokeratins 8, 18, and 19, MCM2, and smooth muscle actin (SMA) and counterstained with DAPI. Panels 1–4 show the same area of interest and illustrate that increasing the number of labeled targets within a sample produces greater detail. The images were captured using the 20x objective on the Invitrogen EVOS S1000 Spatial Imaging System. 
Table 1. Benefits of multiplex immunofluorescence staining.
주요 기능
With the EVOS S1000 Spatial Imaging System you can:
  • 스펙트럼 형광, 투과광 브라이트필드, 위상차, 컬러 브라이트필드 이미징 수행 가능
  • 420만 화소, 16비트 sCMOS 카메라로 복잡한 다중 염색 패턴을 정밀하게 감지
  • 5포지션 렌즈 슬라이더에 장착 가능한 다양한 배율(2.5배~40배)의 대물렌즈 선택 가능
  • 1cm² 조직 영역을 20배 배율로 스캔, 스펙트럼 언믹싱, 스티칭 및 저장까지 1시간 이내 완료
  • 이미지 획득 과정에 통합된 자동 언믹싱 기능으로 스펙트럼 중첩 신호를 분리
  • 사용자의 숙련도와 관계없이 가장 간단한 방식으로 탐색, 실시간 조직 관찰, 스펙트럼 추출, 이미지 수집 및 데이터 검색 가능
  • 단일 또는 피라미드형 구조의 TIFF/OME-TIFF 형식으로 결과 저장 가능 — 선호하는 분석 소프트웨어에서 바로 활용 가능
  • 다양한 표지 기술과 호환되어, 원하는 항체와 시약을 자유롭게 선택하여 사용 가능
  • 전용 소모품이 필요하지 않아 장비 운영 비용 절감 가능
공간 단백질체 연구를 위한 다중 이미징의 발전
공간 단백질 연구에서의 다중 이미징 기술 발전을 영상으로 확인해보세요. Invitrogen EVOS S1000 시스템이 워크플로우를 단순화하고, 다양한 염료를 지원하며, 빠르고 고해상도의 이미징을 구현하는 방법을 알아보세요. Invitrogen Aluora 공간 증폭 시약이 높은 감도와 밝은 신호를 제공하여 유연한 항체 사용을 가능하게 하는 방식을 확인하세요. 형광체가 결합된 1차 항체를 이용한 다중화 과정이 얼마나 빠르고 간단한지, 그리고 Invitrogen ReadyLabel 항체 결합 키트를 언제 활용할 수 있는지도 배워보세요.
Good morning or good evening, everyone, depending on where you are in the world. My name is Adyary Fallarero, and I am a senior manager in product management for imaging technologies at Thermo Fisher Scientific. I'm located in Finland. Hello, everyone. My name is Chris Langsdorf, and I'm a global product manager in protein and cell analysis, also at Thermo Fisher Scientific, and I'm in the United States.
We are both super grateful to have you all attending our talk, and today we will be sharing with you all of the new tools that our company has recently developed to advance multiplex imaging for spatial proteomics research. We hope you'll benefit and gain new knowledge on spatial biology. Feel free to get in contact with us and our teams afterwards if you need any more information or if you have questions.
So let's get started.
We'll jump right in and look at new tools to tackle multiplex imaging challenges in spatial proteomics. Our agenda today includes looking briefly at the revolution in spatial biology, examining some challenges that arise when we start to look at multiplex proteomic imaging, and discussing how we've addressed these challenges using both sample labeling and imaging and analysis techniques.
Spatial biology provides us better insights into our samples primarily because we're able to analyze not just single cells, but also their context in a larger environment. We can use antibody-based detection to tell us what cell types are present and the state of those cells, such as their metabolic or activation state, and what functions they're carrying out. Because our samples are generally fixed, we can get an idea of their identity in both time and space. By studying multiple cell types simultaneously, we can understand the interaction of those cells and how they form larger and more complex neighborhoods or networks.
We can begin to understand both the tissue microenvironment and the architecture of our sample in its native state. Let's look at an example of how this works. We can image an entire tissue section and zoom in on one section of the sample to understand the spatial context. By displaying multiple different colors, we can see the location of different cell types as they exist in their native environment. Then we can use our analysis tools to mask and identify the different cell types that we've labeled with antibody-based detection. We can go a step further with our analysis and ask questions like, "What is the nearest neighbor to each of these cell types?" and begin to understand the network and architecture of our sample in much greater detail.
Several challenges arise when we switch to this type of spatial workflow. Generally, with microscopy, we use primary antibodies followed by fluorescently labeled secondaries. When we move from three or four antibody-based targets up to eight, secondary antibodies are no longer useful. We need to pivot and begin using primary antibody conjugates. As we see here, the primary antibody labeling workflow is very fast. We can make a cocktail of all of these antibodies and label our sample in about an hour. There are some drawbacks, though, such as a generally limited catalog menu available of these conjugates. Unlike with secondary-based detection of three or four targets, where we always choose the three or four brightest dyes available, here we need to choose dyes based on their spectral properties and not necessarily on their brightness.
Fortunately, there's a solution to this challenge provided by the Aluora Spatial Amplification Reagents. Here we use a three-step workflow. First, we label our sample with a primary antibody, followed by a wash and then labeling with a secondary antibody HRP conjugate. After this, we add our Aluora spatial amplification reagents, which are covalently attached to our sample in the location of our antibody binding. After this step, all of the antibodies are stripped off our sample, leaving just a very bright fluorescent labeling in the location of each antigen that was originally present. As we can see on the left, after one round of labeling, we can see the location of one antigen of interest. After repeating, we can see a second, third, fourth, and up to eight plex with great sensitivity and very bright signal. This gives us a lot of flexibility in how we choose and use our antibodies. Because amplification is provided, we can use substantially less antibody, and we're not required to covalently attach a dye to the antibody. The drawback here is it's a longer workflow, so we have to go through multiple labeling cycles.
The Aluora Spatial Amplification Reagents are compatible with primary antibody conjugates. You see two examples here where the primary antibody conjugates are labeled with a few of our brightest dyes available, such as Alexa Fluor 647 and 594, which give us great signal to background for these primary conjugates. With either a less bright dye or a lower expressed antigen, we switch to the Aluora spatial amplification reagent to give us that signal to background that we need. As far as the availability of primary antibody conjugates, there are a few ways besides just acquiring these from a catalog. These are quite available to produce as a DIY method. There are kits available that make it very easy to label your antibody with your dye of choice that's compatible with the system, either by assembling a kit using your own purification system, or we have a technology called ReadyLabel that does two things: it both purifies your antibody and then labels it with one of these eight compatible dyes and gives you a purified conjugate. Or if you ship your antibody to us, our experts will conjugate it and return it back to you. There is a lot of flexibility and convenience available with these options. However, they can be a bit more expensive than just acquiring a conjugated antibody from a catalog.
Thanks so much to Chris for sharing with us the labeling tools that we've been developing to advance spatial proteomics research. Now we're going to switch gears a bit and focus on instrumentation, specifically fluorescent microscopy instrumentation. You all are very aware that fluorescent microscopy can be and has been extensively used to investigate how single cells are organized into a tissue microenvironment, and none of the currently available technologies are really perfect. They all have benefits and drawbacks. What we've tried to do from our perspective is tackle some of the drawbacks of the currently available instrumentations and progress in that manner the type of research that spatial biology scientists can perform. I start maybe with a bit of an overview of what we currently have available and then how we have addressed the current limitations of the existing technologies.
I think you are all very well aware that a great body of research that has been done around spatial proteomics has been done using cyclic labeling and imaging. Imaging that is done in this approach is really pretty conventional. There are between two to four fluorescent channels that are used on those instruments. The benefit of this approach is that because it is performed in a cyclic manner, it allows for a high number of protein targets to be interrogated. The drawback, on the other hand, is that because it's a cyclic process, it tends to be of a lower throughput, and because it is constant illumination of the sample and they go through certain rounds of stripping, that can damage the integrity of the tissue.
The approach that we have taken and that we have tried to address the current limitations is really spectral imaging. Spectral imaging allows for the capture of simultaneous fluorophores within one single round. Instead of only doing the conventional two to four channels, maybe even five fluorescent channels in one single go, the aim of spectral imaging is to capture between seven to ten, even sometimes more, fluorophores in a single round. There is an advantage from doing this: tissue gets better preserved. However, there is also a drawback, and the drawback comes from the fact that when there are so many fluorophores that get acquired in a single imaging round, there is signal bleed-through that needs to be eliminated.
If we try to understand a bit more why this drawback exists in spectral emissions and where it comes from, we can go to the root cause of that problem. The root cause is that the majority of the fluorophores used for spatial imaging have a very broad emission spectrum. If we are imaging ECAD in a 514 channel, the emission spectra of the 514 channel will also appear and show up in both neighboring channels, such as 488. To resolve that signal and remove that bleed-through, we can apply a mathematical process called unmixing. Unmixing is a relatively straightforward process by which we establish the relative contribution that each fluorophore used in that specific protocol has to every pixel of the image. This is done by acquiring spectral signatures from the unstained tissues to account for the typical autofluorescence seen in biological samples, and then from the individually stained fluorophores on the same tissue where the assay is being performed.
Using spectral emission, protein targets can be easily resolved and discriminated even if the fluorescent spectral signals overlap. As you can see in the bottom images shown here, ECAD in the 514 channel can be very clearly discriminated from the CD163 and the PD1 signal that appears in the two neighboring channels. This main drawback associated with spectral technologies is something that we truly wanted to address with our new instrument. Our new instrument is launching now in the fall and is called Invitrogen EVOS S1000 Spatial Imaging System. We have paid a lot of attention to simplifying the unmixing workflow, keeping it very straightforward. It also performs in a way that it is part of the acquisition, done on the fly while the images are being acquired. We have also tried to verify the quality of the unmixing. We provide substantive data as part of a quality report that allows the user to understand the quality of the unmixing that has been performed.
We have gone beyond improving the unmixing workflows by addressing other challenges encountered with currently existing spectral imagers. One of them is the fact that they are often restricted to very specific labeling methods. We have tried to expand the number of dyes that can be utilized and the type of technologies that can be used with EVOS S1000. We have also tried to make it fast so you don't have to spend hours to acquire a 9-plex. You can do it in a single round. EVOS S1000 allows users to acquire up to 8 protein targets and DAPI, making for a 9-plex, while keeping a high resolution of 325 nanometers per pixel at 20x. Last but not least, it's about making spatial proteomics and spatial biology accessible to a broader audience so that many more researchers can utilize spatial biology and study biological processes using these tools. We are not making it simple, but we are trying to make it simpler.
Let's go through the challenges that are presented in currently existing spectral imagers. The first one is that unmixing tends to be limited to very specific dyes that are often proprietary. We have tried to address that issue. When you generate a protocol with EVOS S1000, you will be presented with a repertoire of dyes, roughly around 30 dyes, that includes Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, and special amplification reagents such as Aluora Spatial Amplification Reagents and dyes. You can select the dyes, and the software will show you the overlap that exists on the emission spectra of those dyes that have been selected. We then set up a channel configuration automatically that will acquire the primary channels, shown in blue, as well as the support channels needed to eliminate bleed-through from the proximity of the spectral signals. This is done completely automatically without any user input. The user can also define the product targets on the assay.
Another challenge we have tried to address is the complexity of performing unmixing for anything higher than a 7-plex. Our solution is using the same unmixing workflow regardless of the plex. If you go to a 7-plex or all the way to a 9-plex, the workflow remains the same. First, an unmixing matrix needs to be generated by extracting spectral data from images. Users will need to first acquire an image of their unstained tissue slide and then individual single-color calibrator slides. Once that happens, you can utilize that protocol and start setting up a 9-plex assay. The system will start to acquire images in every single field of view, and at the same time, unmixing will be triggered as part of the image acquisition workflow. You can acquire a 1-square-centimeter 9-plex image that is fully unmixed and stitched in an OMET file format within roughly one hour using a magnification of 20x.
The unmixing workflow eliminates the need for any post-processing. Users should not only subjectively assess the quality of their unmixing. We have addressed this issue by generating an unmixing quality metrics report that contains both raw images versus the unmixed image for qualitative assessment and quantitative parameters that allow users to estimate the quality of the unmixing. We provide clear cutoff values and troubleshooting tips to improve the unmixing process if needed.
We believe that every system and method for microscopy needs to be simple and intuitive, even for users new to the space. We have a proprietary feature called Periscope mode that allows users to turn on any channel and explore their tissue, making it practical and simple for new users to interact with. We aim to provide sophisticated simplicity that allows anyone to quickly gain confidence and easily set up, acquire, and visualize 9-plex images.
The EVOS S1000 can be utilized with multiple labeling strategies. Examples of results obtained using Aluora special amplification reagents show very bright signals that can easily discriminate between targets with low expression levels. The EVOS S1000 can also be used with primary conjugates, allowing for a quick labeling step completed within about two hours at 20x, including unmixing and processing of the data to generate an OME TIFF file. If primary conjugates are not available, another option is to directly conjugate primary antibodies using ReadyLabel kits. This approach is compatible with the EVOS S1000 and provides flexibility in labeling strategies.
The EVOS S1000 Spatial Imaging System is a novel alternative in the spatial imaging space. We aim to provide a choice of achieving high multiplex ability in a single emission step without the complexity of a laborious unmixing workflow. We have made it simple and reliable, providing quality metrics and flexibility in using spatial amplification reagents or validated primary antibody conjugates. We are happy to answer any questions and be a partner in your spatial biology journey. Thank you so much for joining the talk.
EVOS S1000 공간 이미징 시스템으로 기존 면역조직화학법(IHC)의 한계를 극복하고, 조직으로부터 더 많은 정보를 얻으세요.
EVOS S1000은 단일 조직 샘플 내에서 한정된 염색(1~2색)만 가능했던 기존 IHC의 한계를 극복합니다. 이러한 혁신적인 공간생물학적 접근은 EVOS S1000 시스템이 조직의 미세환경과 구조를 본래 상태 그대로 포괄적으로 시각화 할 수 있도록 돕습니다. (Figure 1 참조)
자동 언믹싱으로 고해상도의 다중 면역형광 이미지를 생성합니다.
EVOS S1000 이미징 시스템의 스펙트럴 언믹싱 기술의 이점
EVOS S1000 공간 이미징 시스템 소프트웨어는 필요 시마다 자동으로 스펙트럴 언믹싱을 수행합니다. 스펙트럴 언믹싱은 스펙트럼이 중첩되는 형광체(fluorophore)의 신호를 분리하는 기술로, 스펙트럼이 완전히 구분되는 형광체를 사용할 필요를 없애고, 한 번의 이미징으로 더 많은 타깃을 구분할 수 있도록 함으로써 기존 형광 현미경보다 훨씬 높은 수준의 다중 이미징을 가능하게 합니다. (Figure 3 참조)
EVOS S1000 공간 이미징 소프트웨어에서 스펙트럴 언믹싱 과정을 직접 확인해보세요. 슬라이드를 움직여 원본(Raw)과 언믹싱(Unmixed) 이미지를 비교할 수 있습니다.
언믹싱 과정은 각 형광체의 고유한 스펙트럼 서명을 활용하여, 픽셀 단위에서 다양한 신호의 세기를 계산함으로써 시료 내 형광체를 정확하게 식별하고 맵핑할 수 있도록 합니다.
알고리즘이 효과적으로 작동하려면 각 형광체의 스펙트럼을 추출하기 위한 기준(reference) 스펙트럼이 필요합니다. 이 스펙트럼은 기본값으로 제공되는 예측 스펙트럼(predicted spectra) 또는 단색(single-color) 대조 시료를 통해 직접 측정된 스펙트럼으로 확보할 수 있습니다.
또한, 시료의 자가형광(autofluorescence)을 정의하기 위해 염색되지 않은 대조 샘플이 필요하며, 이는 실험에 사용된 형광체들과 함께 독립적인 스펙트럼 서명으로 추출됩니다.
Figure 4. The EVOS S1000 Spatial Imaging System allows capturing multiplex immunofluorescence images through its spectral unmixing capabilities.  These spectra show emissions of eight Alexa Fluor and Alexa Fluor Plus dyes and DAPI. Despite the overlap, the built-in algorithms in the EVOS S1000 spatial imaging software can determine the relative contribution of each fluorophore to every pixel of the image and eliminate the spectral bleedthrough from overlapping channels.
이러한 구성요소가 모두 수집되면, EVOS S1000 소프트웨어는 언믹싱 매트릭스를 생성하여 이미징 프로토콜에 자동 저장합니다 (Figure 5).
Figure 5. The EVOS S1000 Spatial Imaging System generates multiplexed data through its spectral unmixing capabilities. This software feature allows researchers to easily visualize all channels simultaneously and provides a quality metrics report to facilitate highly resolved data.
언믹싱 품질의 투명성과 신뢰성 확보
‘언믹싱 품질 지표 보고서(Unmixing Quality Metric Report)’는 전체 조직 이미징을 수행하기 전에 실험 패널을 미리 평가할 수 있도록 도와줍니다. (Figure 6 참조)
이 보고서는 스펙트럼이 중첩된 마커들 간의 간섭(bleed-through)이 언믹싱 프로토콜 적용 후 제거될 것임을 수치와 함께 보여주며, 다중 조직 샘플에서의 신호 분리 신뢰도를 향상시키는 지침을 제공합니다.
Figure 6Visualization of the raw images (left) and unmixed images (right) for each single-color control sample, displayed in each column, across the primary channels shown in each row.
Traditional 1-color staining highlights specific proteins
Figure 7. Stained invasive ductal carcinoma shown in individual tiles. Human invasive ductal carcinoma of breast tissue processed and stained with DAB or hematoxylin. Tiles represent individual targets. Images were taken on the EVOS S1000 Spatial Imaging System.
Multiplex immunohistochemistry staining highlights the complexity of biological systems within tissues
Figure 8Invasive ductal carcinoma tissue stained with the 8-plex Aluora spatial amplification assay and DAPI. Human invasive ductal carcinoma of breast tissue processed and stained with the Aluora Spatial Rainbow Kit (Cat. No. A40002450). Images and spectral unmixing were performed on the EVOS S1000 Spatial Imaging System. Data was analyzed for single cell segmentation and phenotyping to reveal spatial distribution of immune cell subpopulations. Analysis of the multiplex immunofluorescence stitched image was performed on the Indica Labs HALO (version 4.0.5107.318) software.
간소화된 조직 이미징 워크플로우
기존 기술이 며칠에서 몇 주까지 소요되는 반면, EVOS S1000 장비는 몇 시간 만에 이미징을 완료할 수 있습니다. 특히 여러 샘플에 대해 완전하게 스티칭되고 언믹싱된 다중 이미지를 빠르게 생성할 수 있어 시간 절약 효과가 탁월합니다. EVOS S1000 공간 이미징 시스템은 다양한 표지(labeling) 기술을 지원하여, 사용자가 원하는 항체와 시약을 자유롭게 선택해 사용할 수 있습니다. 장비는 Halo, QuPath 등의 타사 분석 소프트웨어와 호환되는 OME-TIFF 파일 형식으로 데이터를 내보냅니다. (QuPath: Open source software for digital pathology image analysis. Scientific Reports (2017).)
Figure 9. The spatial biology multiplex workflow incorporates the EVOS S1000 Spatial Imaging System that multiplexes more biomarkers with the use of spectral unmixing.
EVOS S1000 공간 이미징 시스템용 패널을 구성하려면, 우선 연구 목적에 부합하는 타깃을 선택하는 것부터 시작하십시오. 다음 단계로, 항체를 신중하게 선택하여 패널을 구성하십시오. Invitrogen SpectraViewer사용하면 8개의 형광체와 DAPI의 스펙트럼 위치를 시각적으로 조정할 수 있습니다. 염색 및 표지 기술 선택에는 Spatial Biology Reagent Selection Tool활용하여 실험 목적에 가장 적합한 시약을 선택할 수 있습니다.
마지막으로 이미징 단계를 수행하여 샘플을 촬영하고 분석을 진행합니다.
조직의 복잡한 구조를 보여주는 간소화된 공간 이미저를 통해, 다중 면역형광 이미징으로 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.
EVOS S1000 공간 이미징 시스템으로 더 의미 있는 이미지를 생성하세요. OME-TIFF 이미지를 다양한 데이터 분석 프로그램과 함께 사용하여 다음을 파악할 수 있습니다:
  • 세포 유형, 세포 상태 및 세포 기능
  • 시간과 공간에서의 세포 정체성
  • 세포 간 상호작용
  • 세포의 “미세환경(이웃 관계)” 또는 네트워크
  • 본래 상태의 조직 미세환경과 구조
Figure 10. Colon cancer tissue staining of immune markers and DAPI on the EVOS S1000 Spatial Imaging System. Markers include α-SMA Alexa Fluor 420, CD68 Alexa Fluor Plus 488, CD20 Alexa Fluor 514, CD4 Alexa Fluor Plus 555, CD8 Alexa Fluor Plus 594, FoxP3 Alexa Fluor Plus 647, Pan-CK Alexa Fluor 700, Ki-67 Alexa Fluor Plus 750. 
Figure 11. Left panel is a zoom of the colon adenocarcinoma tertiary lymphoid structure (TLS) as circled in Figure 10. Right panel displays cell identities within the TLS after nuclear segmentation and cellular phenotyping in using HALO data analysis software.
스펙트럴 언믹싱 기술의 이점
더 빠른 이미징 수행
EVOS S1000 공간 이미징 시스템은 기존의 Cyclic 기술보다 훨씬 빠르게 실험을 진행할 수 있도록 합니다. 첨단 스펙트럴 언믹싱 소프트웨어를 활용해 한 번의 실험으로 9중 면역형광 이미징을 완성할 수 있습니다.
조직 손상 위험 최소화
과도한 조직 손상을 방지합니다. 표백(bleaching)이나 항체 제거 방식을 이용한 반복 염색은 긴 항체/시약 반응 시간으로 인해 실험이 길어지고, 항원(epitope) 손실, 조직 손상, 형광체 비활성화 불완전 등의 위험을 초래합니다.
실험 신뢰성 향상
EVOS S1000 시스템의 자동 언믹싱 매트릭스 생성 기능을 통해 다중 염색된 조직 샘플의 이미징 과정에서 신뢰할 수 있는 결과를 확보할 수 있습니다. EVOS S1000 소프트웨어는 스펙트럼이 혼합된 다중 조직 샘플에 대해 자동으로 언믹싱 매트릭스를 생성·적용하여, 인접 채널로 번지는 형광 방출(bleed-through)을 명확히 구분합니다.
EVOS S1000 시스템 호환 항체 및 시약
결합형 1차 항체(Conjugated Primary Antibodies)
다중 이미징 실험에서 결합형 1차 항체를 사용하여 여러 타깃을 동시에 감지할 수 있습니다. 이러한 항체들은 조직 샘플에서 테스트되었으며, EVOS S1000 공간 이미징 시스템 및 다양한 현미경 플랫폼과 호환되는 형식으로 제공됩니다.
Aluora 공간 증폭 키트
Aluora 공간 증폭 키트를 사용하여 하나의 조직 샘플에서 최대 8개의 타깃을 동시에 검출할 수 있습니다. 이 키트는 밝은 Aluora 염료와 효소 기반 신호 증폭 기술을 결합하여, 희귀 타깃 검출 시 자가형광 문제를 최소화합니다.
ReadyLabel 항체 표지 키트
공간 분석에 최적화된 염료 색상으로 1차 항체를 직접 결합함으로써, 다중 이미징 패널 구성의 복잡성을 줄일 수 있습니다.
ViewRNA ISH 조직 분석 키트
단일 조직 샘플에서 여러 RNA 타깃을 동시에 검출할 수 있습니다. 본 키트는 매우 높은 감도를 제공하며, 최대 4개의 RNA 타깃을 단분자(single-molecule) 수준에서 동시 검출할 수 있습니다.
다중 이미징 실험 설계에 도움이 필요하신가요? 공간 이미징 전문팀에 문의하세요.
Customer story: SciLifeLab, Stockholm, Sweden, Spatial Proteomics Unit
Using the Invitrogen EVOS S1000 Spatial Imaging System simplifies the tissue imaging process and provides multiplex data in less than one hour.
"With the new EVOS S1000, we can run more projects in parallel. It allows us to achieve multiplexing without needing to remove antibodies or fluorophores and it significantly reducing sample processing time"
- Carolina Osés Sepúlveda, SciLife Stockholm, Sweden
“The EVOS S1000 has a very fast software, I like the live [periscope] mode. I also like the simplicity of the unmixing workflow. It is really compatible with analysis software like QuPath!”
-Giulia Bergamaschi, Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC), The Netherlands
"The software is very intuitive and easy to explain. The images are super crisp and it's great to be able to see the scanning progress in real time. The spectral unmixing algorithm really makes signals stand out”
-Maria Lung, SciLife Stockholm, Sweden
주문정보
Every EVOS S1000 Spatial Imaging System (Cat. No. AMFS1000) includes the imaging unit as well as the objectives (1 of each type), slide holders (4), calibration slide, and AB Assurance support plan listed below. 
Every EVOS S1000 Spatial Imaging System (Cat. No. AMFS1000) includes the imaging unit as well as the objectives (1 of each type), slide holders (4), calibration slide, and AB Assurance support plan listed below. 
카탈로그 번호 제품명 제품 사이즈 Price 수량
B10710 Each
223,000
온라인 행사
기한 31-Mar-2026
262,000 할인 금액 39,000 (15%)
P36980 Each
461,000
S36917 Each
125,000
온라인 행사
기한 31-Mar-2026
146,000 할인 금액 21,000 (14%)
자료 및 지원
공간 이미징 프로토콜 핸드북
3D 염색, 조직 내 ISH 다중화, 그 외 공간생물학 관련 다양한 이미징 실험을 위한 신뢰할 수 있는 프로토콜을 제공합니다.
공간 생물학 자료 센터
다중 이미징 연구를 위한 웨비나, 학회 포스터, 가이드, 매뉴얼, 출판물 등 다양한 자료를 확인할 수 있습니다.
SpectraViewer
형광체의 여기(emission) 및 방출(excitation) 스펙트럼을 탐색할 수 있습니다.
Spatial Reagent Finder
Spatial Biology Reagent Selection Tool을 통해 다중 IHC 실험에 적합한 시약을 쉽게 찾을 수 있습니다.
Publications
Application notes
Scientific posters
Selection guides
Specification sheet
Other articles
실습 튜토리얼 영상
Invitrogen EVOS S1000 공간 이미징 시스템은 중남미를 제외한 모든 국가 및 지역에서 구매 가능합니다.
HALO는 Indica Labs, Inc.의 등록상표입니다.