次世代シーケンスという名前は聞いたことがあっても、
  • 原理や何ができるかがよくわからない
  • 自分の研究領域にどのように活用できるかわからない
そのような方向けに次世代シーケンスの基本や各研究領域に特化したアプリケーションをまとめました。
ページ下部から、それぞれの領域に応じたページをご覧いただけます。
NGS初心者必見!!
Ion Torrent次世代シーケンサのアプリケーションガイド
アプリケーションガイドをダウンロード
各研究例をまとめたIon Torrent次世代シーケンサのハンドブックはページ下部からダウンロードできます。
次世代シーケンサとは
次世代シーケンサ(NGS)入門
ワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の発見などの分子生物学の発展とともに、多くの研究者は4つの塩基配列に秘められた、膨大な個人情報を読み解くことに多くの時間と労力を費やしてきました。さらに、2003年のヒトゲノム約30億塩基対の解読完了とともに、その方法はよりコストパフォーマンスの高い方法へと形を変えていきました。
次世代シーケンス(Next Generation Sequencing, NGS)という選択肢は、研究機関や大学の施設で共通機器としての利用がまず考慮されるものという、これまでの印象が強いかもしれません。しかし、遺伝子の変異や発現量の解析といった多様なアプリケーションを可能とするNGSは、いまや一つの研究室単位で運用される時代になってきています。
キャピラリーシーケンサ(サンガー法)とNGS
そもそもNGSとは、がんなどの病気やその他の生物学的現象に関連するさまざまな要因を研究するために、DNAやRNAの配列を決定する技術です。
2005年に初めて市販されたこの方法は、従来のキャピラリー電気泳動によるサンガー法のようにキャピラリーの本数に依存するのではなく、多数のDNA鎖のシーケンスを同時に可能にするため、「大規模並列シーケンス」と呼ばれていました。
Ion Torrent次世代シーケンサ
さらなる進化を遂げるIon Torrent 次世代シーケンサ
最初の次世代シーケンサの登場から15年が過ぎ、煩雑だったサンプル準備やデータ解析は驚くほどシンプルになりました。
高い汎用性を誇るIon GeneStudio S5なら、半導体チップを選択して多様なアプリケーションに対応します。さらにIon Torrent Genexusは抽出した核酸から変異解析レポートまですべて自動。最短1日でレポートが取得できます。
第四回 Ion Torrent 次世代シーケンサによるがん変異解析
次世代シーケンサは一度に数千万~数十億塩基という大量の配列情報を出力します。そこから意味のある情報を抽出したり、レポートの形にまとめたりするのは、一から行うと大変な作業です。そこで、ヒトのがんの遺伝子変異解析を例に、このプロセスを効率化するソフトウエアを紹介します。
Ion Torrent 次世代シーケンサ基礎講座
がん研究に関する動画
無料公開中
がんゲノムのための3つの動画
  • ビデオ1
    がんゲノム医療の動向とがんゲノムリサーチ
  • ビデオ2
    がん免疫とゲノム解析
  • ビデオ3
    骨髄性悪性腫瘍と遺伝子解析
次世代シーケンスアプリケーション
汎用性の高いIon GeneStudio S5は、がんに存在する体細胞変異や遺伝性疾患の原因となる生殖細胞変異をはじめ、細菌叢や感染症の解析、ヒト個人識別、生殖医療など多様な解析を可能にします。
次世代シーケンス技術支援サービス
お試し・代行分析サービス
次世代シーケンサーやマイクロアレイの分析を弊社の製品エキスパートが代行し、結果を返却・報告します。信頼できる結果をお返しして、皆様の今後の研究方針を決定する後押しを行います。
次世代シーケンス(NGS)データ解析支援サービス
次世代シーケンサーでお悩みの方、より詳しい解析をご要望の方へ、バイオインフォマティクスの技術習得を目指すトレーニングや、ご要望に応えるコンサルティングサービスを提供しています。
トレーニング/セミナー
弊社の最先端ラボ、マシンを使い、エキスパートによる実践的なトレーニングを開催しております。 お使いの機器、または実験内容に合わせてご希望のコースをお選びいただけます。