Salvar vidas y prevenir desastres
Los incidentes de radiación, químicos y estupefacientes exponen a todos los elementos de la sociedad a riesgos fatales. Nuestra amplia gama de dispositivos de identificación y detección salva vidas y evita desastres en cualquier misión y cualquier escenario. Los instrumentos Thermo Scientific ayudan al personal de emergencia y de primeros auxilios a mantenerse a sí mismo y a nuestro mundo más seguros.
Analizadores portátiles
Desde el control y la vigilancia rutinarias de seguridad hasta las situaciones de respuesta ante emergencias, los instrumentos analíticos integrados ayudan a los profesionales de la seguridad a detectar y reducir materiales peligrosos, estupefacientes, armas y agentes químicos para mantener a salvo al público y a sí mismos.
Analizador de estupefacientes portátil TruNarc
El analizador de estupefacientes portátil Thermo Scientific TruNarc permite a los oficiales, al personal de aduanas, al de control fronterizo y a otros analizar más de 500 sustancias controladas sospechosas en una sola prueba definitiva.
Gemini Plus Chemical Identification Analyzer
Building on the Gemini platform trusted by agencies worldwide since 2015, the Thermo Scientific™ Gemini™ Plus Handheld Analyzer uses Raman and FTIR analysis to help identify unknown chemicals in a single, compact device and also features Wi-Fi connectivity to support wireless data-sharing workflows.
Sistema de identificación química First Defender RM
El sistema de identificación de productos químicos Thermo Scientific FirstDefender RM permite a los equipos especializados en materiales peligrosos, a los agentes de la ley, a las fuerzas armadas y a otros servicios de emergencia identificar de forma precisa los productos químicos, los explosivos y los materiales peligrosos en segundos, incluso a través de envases translúcidos sellados.
Analizador portátil de identificación química FirstDefender RMX
El analizador de productos químicos portátil Thermo Scientific FirstDefender RMX ayuda a los servicios de emergencia militares y civiles a identificar rápidamente productos químicos sólidos y líquidos desconocidos, incluidos explosivos, productos químicos industriales tóxicos, armas químicas, estupefacientes, precursores, polvos blancos, etc.
Analizador FTIR portátil TruDefender FTX
El FTIR portátil Thermo Scientific TruDefender FTX para la identificación de productos químicos aprovecha la potencia de la espectroscopía FTIR para proporcionar datos rápidos y procesables para atenuar las amenazas potenciales y proteger a los equipos especializados en materiales peligrosos y a la comunidad.
Analizador Raman portátil Defender Omega
Realice una identificación rápida y segura de explosivos, sustancias de guerra química, narcóticos y otros productos químicos con el analizador Raman portátil Thermo Scientific Defender™ Omega.
Analizador Raman 1064Defender
El analizador Raman Thermo Scientific 1064Defender realiza análisis sin contacto, de apuntar y disparar, para la identificación de estupefacientes y productos químicos.
Detección de radiación con rechazo del fondo natural (NBR)
Los detectores de radiación utilizan tecnología que separa los átomos en iones positivos y electrones, que luego se atraen a los electrodos, lo que provoca un flujo de corriente y la generación de una señal eléctrica. Estas señales eléctricas se pueden medir como cantidad de radiación. Sin embargo, en el mundo real, sobre el terreno, existe radiación natural en diferentes niveles de la Tierra y la atmósfera, lo que puede ocultar y confundir los esfuerzos de detección dirigidos. 
El rechazo del fondo natural (NBR) es una tecnología utilizada para eliminar los fluctuantes niveles de fondo natural mientras se mide la radiación. Esta tecnología patentada propia se utiliza para diferenciar rápidamente entre la radiación natural y la artificial al eliminar cualquier radiación de fondo natural que se esté registrando, lo que le proporciona un resultado más preciso de los niveles de radiación artificial. Los operadores que utilizan instrumentos sin NBR suelen establecer sus umbrales de alarma más altos para eliminar las molestias de las falsas alarmas o pasan por alto las alarmas debido a su frecuencia, pudiéndose perder las fuentes ocultas o protegidas. El uso de un instrumento con NBR le permite mantener el umbral de alarmas extremadamente bajo sin necesidad de preocuparse por falsas alarmas de fuentes no amenazantes, por lo que cuando la alarma se apaga, sabe que es el momento de tomar medidas.
Medidores de tasa de dosificación personales RadEye serie G
Los medidores de dosis personales Thermo Scientific RadEye serie G proporcionan a los servicios de emergencia mediciones rápidas y fiables de gamma y tasa de dosis.
Monitores de área espectroscópica por sondas de desarrollo rápido (RDP) y monitores fijos (FM) RadHalo
Los monitores de área espectroscópica Thermo Scientific RadHalo RDP y FM detectan e identifican la radiación en su ubicación o a una distancia de kilómetros.
Mochila de detección de radiación PackEye
La mochila de detección de radiación Thermo Scientific PackEye proporciona a sus equipos de medición una herramienta para abordar eficazmente los problemas de las fuentes huérfanas, la contaminación radiológica y las fuentes introducidas de forma maliciosa.
Identificadores de isótopos de radiación RIIDEye
Los identificadores portátiles de radioisótopos Thermo Scientific RIIDEye X y RIIDEye M, con tecnología patentada de conversión de la compresión cuadrática (QCC), son adecuados para ayudar a los usuarios de operaciones de seguridad nacional a la monitorización de la contaminación y a la descontaminación.
Monitores de contaminación alfa-beta RadEye AB100
Proteja a sus empleados y ayude a garantizar un ambiente de trabajo seguro con el monitor de contaminación alfa-beta Thermo Scientific RadEye AB100. El monitor RadEye AB100 detecta la contaminación alfa/beta superficial en una amplia gama de ambientes que utilizan modos de funcionamiento versátiles para que los empleados nunca se arriesguen a superar los límites de exposición.
Instrumentos de dosimetría
Los instrumentos de dosimetría miden y monitorizan la dosis de radiación absorbida en el cuerpo resultante de la exposición a una radiación ionizante. Algunos trabajos exponen regularmente a los trabajadores a cantidades limitadas de radiación, y se requiere que los trabajadores usen un dosímetro para supervisar y realizar un seguimiento de la exposición acumulativa a la radición contra un límite de dosis de radiación anual prescrito.  El personal de seguridad, especialmente los encargados de la detección de amenazas, se puede proteger mediante la supervisión de cualquier exposición utilizando la tecnología de dosimetría.  De manera similar, los ambientes de trabajo en los que pudiera ocurrir una exposición a la radiación se pueden supervisar en una gran área mediante sistemas de dosimetría ambiental.
Dosímetro personal electrónico EPD TruDose (EPD)
El dosímetro electrónico personal (EPD) Thermo Scientific EPD TruDose monitoriza la radiación gamma y beta en cualquier ambiente en el que los trabajadores necesiten controlar su exposición a la radiación, con una mayor precisión y un funcionamiento simplificado con relación a las generaciones anteriores de EPD.
Lectores TLD, tarjetas y materiales
Los lectores, tarjetas y materiales de dosimetría termoluminiscente (TLD) Thermo Scientific proporcionan mediciones rentables de la dosis de radiación absorbida por elementos de TLD individuales para aplicaciones médicas, nucleares, de investigación y de protección radiológica.
Servicios de dosimetría
Los servicios de dosimetría de Thermo Scientific le ofrecen una medición exacta de la exposición a la dosis de radiación en el lugar de trabajo, lo que garantiza la seguridad de los trabajadores. Se envían insignias al empresario para que los empleados las usen durante un período determinado. Cuando finaliza el período de tiempo, los dispositivos se devuelven a la instalación de Thermo Fisher Scientific para su análisis. A continuación, se generan informes en línea y están disponibles para el empleador.