사전 구성 클론 / 클론 컬렉션
클론 매뉴얼을 온라인으로 이용할 수 있어 더 이상 매 주문마다 매뉴얼을 함께 배송하지 않게 되었으며, 덕분에 종이 사용을 크게 줄일 수 있었습니다. 이제 원하는 클론 정보를 필요할 때마다 한 곳에서 이용하고, 검토하고 다운로드할 수 있습니다. 여기서 클론 매뉴얼을 이용할 수 있습니다.
주요 클론 컬렉션 범주
Ultimate™ ORF 클론
Gateway® 진입 벡터에서 전체 삽입체의 서열 분석이 완료된 인간 및 생쥐 클론 개방해독틀(ORF)입니다.  Ultimate™ ORF 클론은 필요에 따라 서로 다른 품질 관리 수준의 플레이트나 튜브로 제공되어 다운스트림 분석 요건에 맞는 가장 높은 수준의 효용성을 제공합니다.
전장 클론 - MGC 클론
누구보다 많은 전장 삽입체용 cDNA 클론을 제공합니다. 전장 클론 제품은 공적(포유류 유전자 컬렉션), 사적 출처에서 유래한 제품입니다.  제공되는 종은 인간, 생쥐, 쥐입니다.
BAC/PAC 클론
100~300Kb가 넘는 DNA 삽입체를 포함한 유전체 라이브러리에서 수많은 클론을 제공합니다.  BAC 클론의 출처는 인간과 생쥐의 조직입니다.  PAC 클론의 출처는 인간, 생쥐, 쥐의 조직입니다.
이스트 삭제 클론
각각의 이스트 삭제가 S. cerevisiae 게놈의 특유한 유전자제거로 나타나는 클론 컬렉션입니다.   이스트 삭제 균주는 Mat-a 반수체, Mat-alpha 반수체, 이형접합 이배체, 동형접합 이배체로 제공됩니다.
이스트 GFP 클론
여러 가지 S. cerevisiae GFP 표지 개방해독틀 클론으로 구성되어 있습니다.
지원
클로닝 지원 센터
클로닝 응용 분야를 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스 찾기